Search Thermo Fisher Scientific
化工企业为了实现经济效益最优化,在关注生产效率的同时,生产安全、产品质量和环境安全同样是企业能持续发展的基石。赛默飞为化工行业的这些关键环节提供先进的分析技术及多层次解决方案,多方位满足化工行业分析需求。
原料的成分含量及杂质对原料的等级与价格直接相关,而且对后续加工过程也会有直接影响,因此在化工行业分析原料的成分和杂质是非常重要的环节。
赛默飞对常规化工原料提供常规气相色谱、液相色谱等分析手段,同时可为非紫外吸收的化合物提供CAD检测器,其性能大大优于示差折光和蒸发光散射检测器;对于未知杂质分析,赛默飞可提供从单四极杆质谱到高分辨质谱的多方位解决方案。
常规分析
化工原料的主成分和杂质分析与其性质直接相关,挥发性和半挥发性有机物通常采用气相色谱法分析,不易挥发的或热不稳定的有机物通常采用液相色谱法分析,且如带有苯环等有紫外吸收的通常采用紫外检测器进行检测。
如下为部分应用举例
非紫外吸收化合物分析
赛默飞推荐采用技术先进的CAD检测器(电喷雾检测器)分析非紫外吸收化合物,CAD检测器与示差折光检测器及蒸发光散射检测器相比,具有更高灵敏度和对实验环境等要求更低的更佳适用性。
未知杂质分析
对于未知杂质分析,赛默飞可提供从单四极杆质谱到高分辨质谱的多方位解决方案。高分辨气质和液质结合专业软件成为未知化合物分析的较佳选择。
生产工艺的不断优化是保证生产效率的重要环节,如为防止催化剂中毒,需要通过工艺优化减少硫和卤素的含量,从而保证生产效率、生产的环保和产品质量等。因此生产工艺中总硫和卤素分析是非常重要的,燃烧离子色谱(AQF-IC)非常适合总硫和卤素的分析,具有全自动化、污染小和省时等优点,且适用于微量-痕量级别分析。
前处理:称取适量样品使用AQF燃烧裂解,以5ml H2O2(氧化经燃烧后产生的SO2)和磷酸根(2.0mg/L,作为内标)的混合吸收液,吸收裂解气体后直接进样分析。
仪器:ICS-6000离子色谱仪,管式在线燃烧装置AQF-100或者QYL-1000
色谱柱: IonPac AS18,7.5 μm,250× 4mm
IonPac AG18,13 μm,50× 4mm
生产安全至关重要,工业循环水中的离子浓度过高会导致管道的堵塞或腐蚀,是生产安全的隐患因素,因此对工业循环水的离子及时或在线分析非常重要。赛默飞离子色谱仪是分析离子的较佳选择。
▼耐压高,完全兼容 4 μm小粒径色谱柱,更高通量、更高分辨率。
▼ 易于安装的PEEK Viper配件,使操作方便、减少峰扩散和谱带增宽,提高色谱分辨率。
▼本地语言支持的可拆式平板电脑,即使远离仪器时也可以灵活控制。
▼ 通过耗材设备可监控记录和跟踪系统和消耗品的性能
推荐行业标准
GB/T 14642-2009 工业循环冷却水及锅炉水中阴离子测定
GB/T 15454-2009 工业循环冷却水中碱金属和碱土金属测定
产品质量检测帮助判断产品是否合格,且通过一些指标可以帮助分析生产流程等能提高和完善的关键点。由于产品的多样性,其检测手段也不尽相同,赛默飞丰富的产品组合完全满足不同层次的检测需求。
产品质量检测帮助判断产品是否合格,且通过一些指标可以帮助分析生产流程等能提高和完善的关键点。由于产品的多样性,其检测手段也不尽相同,赛默飞丰富的产品组合完全满足不同层次的检测需求。
高纯试剂中的杂质含量都控制非常严苛,因此通常都需要高灵敏度的检测手段与之匹配。无论是高纯气体,还是高纯液体或固体,赛默飞均能提供其中杂质分析的高灵敏度解决方案。
高纯气体分析-模块化气相色谱配置模块化脉冲氦离子化检测器(GC-PDD)方案
高纯水等液体高纯试剂中杂质分析
▼高纯试剂中阴阳离子分析
▼采用大定量环上样,可实现超纯水中ppt级别杂质离子分析
▼可通过在线色谱数据整合远程控制系统,实现在线分析
▼可提供加浓缩柱、阀切换、稀释法等技术分析水溶性溶剂、浓酸、强碱等试剂中离子分析
推荐行业标准
GB/T11446.5-2013 电子级水中痕量金属的原子吸收分光光度测试方法
GB/T11446.7-2013 电子级水中痕量阴离子的离子色谱测试方法
高纯固体样品直接分析-ELEMENT GD Plus GD-MS辉光放电质谱仪
新能源材料包含电池材料和用于太阳能或半导体的高纯硅等,这些材料中的杂质元素都会对产品的性能产生影响,因此分析其含量是非常重要的。
钴酸锂电池材料中锂及20种杂质元素含量测定-ICP-OES法
受钴酸锂原料加工合成工艺影响,合成过程中条件的变化容易生成杂质,降低材料储能容量。且在锂电池充放电循环过程中,铁等多种杂质元素可能导致材料晶体结构塌陷,从而影响电化学循环寿命和带来安全性的潜在因素。因此,能够准确测定钴酸锂电池材料中的杂质元素含量将具有重要意义。
钴酸锂电池原料中部分杂质元素限量指标
部分元素指标 | 企业标准 | 测量结果 |
Li,% | 7.1±0.5 | 7.41% |
Ni,% | ≤0.010 | 0.00026 |
Cu,% | ≤0.010 | 0.00032 |
Fe,% | ≤0.010 | 0.0016 |
Na,% | ≤0.020 | 0.001 |
Ca,% | ≤0.010 | 0.0015 |
Pb,% | ≤0.005 | 0.001 |
Mn,% | ≤0.020 | 0.00032 |
锂电池电解液组分测定-GC/MS法
锂电池电解液是电池中离子传输的载体,一般由锂盐和有机溶剂组成。有机溶剂主要是酯类化合物,这些酯类化合物种类和含量对锂电池的性能起关键性作用。将锂电池电解液样品直接稀释,用GC/MS法可对这些酯类化合物进行定性、定量分析。
多晶硅中多元素测定-ICP-OES/ICP-MS法
多晶硅是当代人工智能、自动控制、信息处理、光电转换等半导体器件的电子信息基础材料。不同含量的元素对其性能有直接的影响,采用ICP-OES/ICP-MS可测定多晶硅中痕量甚至超痕量的不同元素含量。
环境的破坏与环境污染的情况导致环境问题日益突出,如今环境安全问题关注度逐年提高。对企业来说,其环境安全问题已经成为关系到企业本身能否持续发展的关键因素之一。
三废问题直接影响周围的大气、水和土壤。通过一些环保设备是否能保证排放达标,赛默飞的各种分析手段可为您提供完善解决方案。
采用赛默飞离子色谱可对化工企业废水/废气样品的离子进行离线或在线分析,如固定污染源废气中硫酸雾的测定、环境空气和废气中氯化氢的测定,危险废物中离子分析等。
对于传统比色法分析水质中的氨氮、钙离子、镁离子等,赛默飞为您提供功能强大的全自动高通量分析系统Gallery。
采用赛默飞离子色谱可对化工企业废水/废气样品的离子进行离线或在线分析,如固定污染源废气中硫酸雾的测定、环境空气和废气中氯化氢的测定,危险废物中离子分析等。
对于传统比色法分析水质中的氨氮、钙离子、镁离子等,赛默飞为您提供功能强大的全自动高通量分析系统Gallery。
挥发性有机化合物(VOCs)是一类化合物的总称,空气中VOCs的成分和含量分析是帮助控制空气质量和来源分析的重要手段。
赛默飞可提供VOCs在线和离线监测解决方案,如气体进样阀结合GSV进样分析非甲烷总烃、吸附管采样/液体或热脱附解析结合GC&GCMS分析,车载GCMS在线24小时不间断分析等。
推荐行业标准
HJT 38-1999 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法
HJ 584-2010 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附二硫化碳解吸-气相色谱法
HJ 734-2014 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法
HJ 759-2015 环境空气 挥发性有机物的测定罐采样 气相色谱-质谱法
原料的成分含量及杂质对原料的等级与价格直接相关,而且对后续加工过程也会有直接影响,因此在化工行业分析原料的成分和杂质是非常重要的环节。
赛默飞对常规化工原料提供常规气相色谱、液相色谱等分析手段,同时可为非紫外吸收的化合物提供CAD检测器,其性能大大优于示差折光和蒸发光散射检测器;对于未知杂质分析,赛默飞可提供从单四极杆质谱到高分辨质谱的多方位解决方案。
常规分析
化工原料的主成分和杂质分析与其性质直接相关,挥发性和半挥发性有机物通常采用气相色谱法分析,不易挥发的或热不稳定的有机物通常采用液相色谱法分析,且如带有苯环等有紫外吸收的通常采用紫外检测器进行检测。
如下为部分应用举例
非紫外吸收化合物分析
赛默飞推荐采用技术先进的CAD检测器(电雾式检测器)分析非紫外吸收化合物,CAD检测器与示差折光检测器及蒸发光散射检测器相比,具有更高灵敏度和对实验环境等要求更低的更佳适用性。
未知杂质分析
对于未知杂质分析,赛默飞可提供从单四极杆质谱到高分辨质谱的多方位解决方案。高分辨气质和液质结合专业软件成为未知化合物分析的较佳选择。
生产工艺的不断优化是保证生产效率的重要环节,如为防止催化剂中毒,需要通过工艺优化减少硫和卤素的含量,从而保证生产效率、生产的环保和产品质量等。因此生产工艺中总硫和卤素分析是非常重要的,燃烧离子色谱(AQF-IC)非常适合总硫和卤素的分析,具有全自动化、污染小和省时等优点,且适用于微量-痕量级别分析。
前处理:称取适量样品使用AQF燃烧裂解,以5ml H2O2(氧化经燃烧后产生的SO2)和磷酸根(2.0mg/L,作为内标)的混合吸收液,吸收裂解气体后直接进样分析。
仪器:ICS-6000离子色谱仪,管式在线燃烧装置AQF-100或者QYL-1000
色谱柱: IonPac AS18,7.5 μm,250× 4mm
IonPac AG18,13 μm,50× 4mm
原料的成分含量及杂质对原料的等级与价格直接相关,而且对后续加工过程也会有直接影响,因此在化工行业分析原料的成分和杂质是非常重要的环节。
赛默飞对常规化工原料提供常规气相色谱、液相色谱等分析手段,同时可为非紫外吸收的化合物提供CAD检测器,其性能大大优于示差折光和蒸发光散射检测器;对于未知杂质分析,赛默飞可提供从单四极杆质谱到高分辨质谱的多方位解决方案。
常规分析
化工原料的主成分和杂质分析与其性质直接相关,挥发性和半挥发性有机物通常采用气相色谱法分析,不易挥发的或热不稳定的有机物通常采用液相色谱法分析,且如带有苯环等有紫外吸收的通常采用紫外检测器进行检测。
如下为部分应用举例
非紫外吸收化合物分析
赛默飞推荐采用技术先进的CAD检测器(电雾式检测器)分析非紫外吸收化合物,CAD检测器与示差折光检测器及蒸发光散射检测器相比,具有更高灵敏度和对实验环境等要求更低的更佳适用性。
未知杂质分析
对于未知杂质分析,赛默飞可提供从单四极杆质谱到高分辨质谱的多方位解决方案。高分辨气质和液质结合专业软件成为未知化合物分析的较佳选择。
生产工艺的不断优化是保证生产效率的重要环节,如为防止催化剂中毒,需要通过工艺优化减少硫和卤素的含量,从而保证生产效率、生产的环保和产品质量等。因此生产工艺中总硫和卤素分析是非常重要的,燃烧离子色谱(AQF-IC)非常适合总硫和卤素的分析,具有全自动化、污染小和省时等优点,且适用于微量-痕量级别分析。
前处理:称取适量样品使用AQF燃烧裂解,以5ml H2O2(氧化经燃烧后产生的SO2)和磷酸根(2.0mg/L,作为内标)的混合吸收液,吸收裂解气体后直接进样分析。
仪器:ICS-6000离子色谱仪,管式在线燃烧装置AQF-100或者QYL-1000
色谱柱: IonPac AS18,7.5 μm,250× 4mm
IonPac AG18,13 μm,50× 4mm
生产安全至关重要,工业循环水中的离子浓度过高会导致管道的堵塞或腐蚀,是生产安全的隐患因素,因此对工业循环水的离子及时或在线分析非常重要。赛默飞离子色谱仪是分析离子的较佳选择。
▼耐压高,完全兼容 4 μm小粒径色谱柱,更高通量、更高分辨率。
▼ 易于安装的PEEK Viper配件,使操作方便、减少峰扩散和谱带增宽,提高色谱分辨率。
▼本地语言支持的可拆式平板电脑,即使远离仪器时也可以灵活控制。
▼ 通过耗材设备可监控记录和跟踪系统和消耗品的性能
推荐行业标准
GB/T 14642-2009 工业循环冷却水及锅炉水中阴离子测定
GB/T 15454-2009 工业循环冷却水中碱金属和碱土金属测定
产品质量检测帮助判断产品是否合格,且通过一些指标可以帮助分析生产流程等能提高和完善的关键点。由于产品的多样性,其检测手段也不尽相同,赛默飞丰富的产品组合完全满足不同层次的检测需求。
产品质量检测帮助判断产品是否合格,且通过一些指标可以帮助分析生产流程等能提高和完善的关键点。由于产品的多样性,其检测手段也不尽相同,赛默飞丰富的产品组合完全满足不同层次的检测需求。
高纯试剂中的杂质含量都控制非常严苛,因此通常都需要高灵敏度的检测手段与之匹配。无论是高纯气体,还是高纯液体或固体,赛默飞均能提供其中杂质分析的高灵敏度解决方案。
高纯气体分析-模块化气相色谱配置模块化脉冲氦离子化检测器(GC-PDD)方案
高纯水等液体高纯试剂中杂质分析
▼高纯试剂中阴阳离子分析
▼采用大定量环上样,可实现超纯水中ppt级别杂质离子分析
▼可通过在线色谱数据整合远程控制系统,实现在线分析
▼可提供加浓缩柱、阀切换、稀释法等技术分析水溶性溶剂、浓酸、强碱等试剂中离子分析
推荐行业标准
GB/T11446.5-2013 电子级水中痕量金属的原子吸收分光光度测试方法
GB/T11446.7-2013 电子级水中痕量阴离子的离子色谱测试方法
高纯固体样品直接分析-ELEMENT GD Plus GD-MS辉光放电质谱仪
新能源材料包含电池材料和用于太阳能或半导体的高纯硅等,这些材料中的杂质元素都会对产品的性能产生影响,因此分析其含量是非常重要的。
钴酸锂电池材料中锂及20种杂质元素含量测定-ICP-OES法
受钴酸锂原料加工合成工艺影响,合成过程中条件的变化容易生成杂质,降低材料储能容量。且在锂电池充放电循环过程中,铁等多种杂质元素可能导致材料晶体结构塌陷,从而影响电化学循环寿命和带来安全性的潜在因素。因此,能够准确测定钴酸锂电池材料中的杂质元素含量将具有重要意义。
钴酸锂电池原料中部分杂质元素限量指标
部分元素指标 | 企业标准 | 测量结果 |
Li,% | 7.1±0.5 | 7.41% |
Ni,% | ≤0.010 | 0.00026 |
Cu,% | ≤0.010 | 0.00032 |
Fe,% | ≤0.010 | 0.0016 |
Na,% | ≤0.020 | 0.001 |
Ca,% | ≤0.010 | 0.0015 |
Pb,% | ≤0.005 | 0.001 |
Mn,% | ≤0.020 | 0.00032 |
锂电池电解液组分测定-GC/MS法
锂电池电解液是电池中离子传输的载体,一般由锂盐和有机溶剂组成。有机溶剂主要是酯类化合物,这些酯类化合物种类和含量对锂电池的性能起关键性作用。将锂电池电解液样品直接稀释,用GC/MS法可对这些酯类化合物进行定性、定量分析。
多晶硅中多元素测定-ICP-OES/ICP-MS法
多晶硅是当代人工智能、自动控制、信息处理、光电转换等半导体器件的电子信息基础材料。不同含量的元素对其性能有直接的影响,采用ICP-OES/ICP-MS可测定多晶硅中痕量甚至超痕量的不同元素含量。
高纯试剂中的杂质含量都控制非常严苛,因此通常都需要高灵敏度的检测手段与之匹配。无论是高纯气体,还是高纯液体或固体,赛默飞均能提供其中杂质分析的高灵敏度解决方案。
高纯气体分析-模块化气相色谱配置模块化脉冲氦离子化检测器(GC-PDD)方案
高纯水等液体高纯试剂中杂质分析
▼高纯试剂中阴阳离子分析
▼采用大定量环上样,可实现超纯水中ppt级别杂质离子分析
▼可通过在线色谱数据整合远程控制系统,实现在线分析
▼可提供加浓缩柱、阀切换、稀释法等技术分析水溶性溶剂、浓酸、强碱等试剂中离子分析
推荐行业标准
GB/T11446.5-2013 电子级水中痕量金属的原子吸收分光光度测试方法
GB/T11446.7-2013 电子级水中痕量阴离子的离子色谱测试方法
高纯固体样品直接分析-ELEMENT GD Plus GD-MS辉光放电质谱仪
新能源材料包含电池材料和用于太阳能或半导体的高纯硅等,这些材料中的杂质元素都会对产品的性能产生影响,因此分析其含量是非常重要的。
钴酸锂电池材料中锂及20种杂质元素含量测定-ICP-OES法
受钴酸锂原料加工合成工艺影响,合成过程中条件的变化容易生成杂质,降低材料储能容量。且在锂电池充放电循环过程中,铁等多种杂质元素可能导致材料晶体结构塌陷,从而影响电化学循环寿命和带来安全性的潜在因素。因此,能够准确测定钴酸锂电池材料中的杂质元素含量将具有重要意义。
钴酸锂电池原料中部分杂质元素限量指标
部分元素指标 | 企业标准 | 测量结果 |
Li,% | 7.1±0.5 | 7.41% |
Ni,% | ≤0.010 | 0.00026 |
Cu,% | ≤0.010 | 0.00032 |
Fe,% | ≤0.010 | 0.0016 |
Na,% | ≤0.020 | 0.001 |
Ca,% | ≤0.010 | 0.0015 |
Pb,% | ≤0.005 | 0.001 |
Mn,% | ≤0.020 | 0.00032 |
锂电池电解液组分测定-GC/MS法
锂电池电解液是电池中离子传输的载体,一般由锂盐和有机溶剂组成。有机溶剂主要是酯类化合物,这些酯类化合物种类和含量对锂电池的性能起关键性作用。将锂电池电解液样品直接稀释,用GC/MS法可对这些酯类化合物进行定性、定量分析。
多晶硅中多元素测定-ICP-OES/ICP-MS法
多晶硅是当代人工智能、自动控制、信息处理、光电转换等半导体器件的电子信息基础材料。不同含量的元素对其性能有直接的影响,采用ICP-OES/ICP-MS可测定多晶硅中痕量甚至超痕量的不同元素含量。
环境的破坏与环境污染的情况导致环境问题日益突出,如今环境安全问题关注度逐年提高。对企业来说,其环境安全问题已经成为关系到企业本身能否持续发展的关键因素之一。
工作场所中的一些有毒有害物质会直接影响操作人员的健康,因此不同生产车间对其工作场所空气中的三甲胺、苯系物等都有明确的限值要求。
工作场所中三甲胺等脂肪族胺类化合物的检测-Trace 1610 GC
采用Trace 1610气相色谱结合TG-5MS AMINE色谱柱分析,峰形无明显拖尾,灵敏度高,且操作简单,仪器维护方便。
三废问题直接影响周围的大气、水和土壤。通过一些环保设备是否能保证排放达标,赛默飞的各种分析手段可为您提供完善解决方案。
采用赛默飞离子色谱可对化工企业废水/废气样品的离子进行离线或在线分析,如固定污染源废气中硫酸雾的测定、环境空气和废气中氯化氢的测定,危险废物中离子分析等。
对于传统比色法分析水质中的氨氮、钙离子、镁离子等,赛默飞为您提供功能强大的全自动高通量分析系统Gallery。
采用赛默飞离子色谱可对化工企业废水/废气样品的离子进行离线或在线分析,如固定污染源废气中硫酸雾的测定、环境空气和废气中氯化氢的测定,危险废物中离子分析等。
挥发性有机化合物(VOCs)是一类化合物的总称,空气中VOCs的成分和含量分析是帮助控制空气质量和来源分析的重要手段。
赛默飞可提供VOCs在线和离线监测解决方案,如气体进样阀结合GSV进样分析非甲烷总烃、吸附管采样/液体或热脱附解析结合GC&GCMS分析,车载GCMS在线24小时不间断分析等。
推荐行业标准
HJT 38-1999 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法
HJ 584-2010 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附二硫化碳解吸-气相色谱法
HJ 734-2014 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法
HJ 759-2015 环境空气 挥发性有机物的测定罐采样 气相色谱-质谱法
工作场所中的一些有毒有害物质会直接影响操作人员的健康,因此不同生产车间对其工作场所空气中的三甲胺、苯系物等都有明确的限值要求。
工作场所中三甲胺等脂肪族胺类化合物的检测-Trace 1610 GC
采用Trace 1610气相色谱结合TG-5MS AMINE色谱柱分析,峰形无明显拖尾,灵敏度高,且操作简单,仪器维护方便。
三废问题直接影响周围的大气、水和土壤。通过一些环保设备是否能保证排放达标,赛默飞的各种分析手段可为您提供完善解决方案。
采用赛默飞离子色谱可对化工企业废水/废气样品的离子进行离线或在线分析,如固定污染源废气中硫酸雾的测定、环境空气和废气中氯化氢的测定,危险废物中离子分析等。
对于传统比色法分析水质中的氨氮、钙离子、镁离子等,赛默飞为您提供功能强大的全自动高通量分析系统Gallery。
采用赛默飞离子色谱可对化工企业废水/废气样品的离子进行离线或在线分析,如固定污染源废气中硫酸雾的测定、环境空气和废气中氯化氢的测定,危险废物中离子分析等。
挥发性有机化合物(VOCs)是一类化合物的总称,空气中VOCs的成分和含量分析是帮助控制空气质量和来源分析的重要手段。
赛默飞可提供VOCs在线和离线监测解决方案,如气体进样阀结合GSV进样分析非甲烷总烃、吸附管采样/液体或热脱附解析结合GC&GCMS分析,车载GCMS在线24小时不间断分析等。
推荐行业标准
HJT 38-1999 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法
HJ 584-2010 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附二硫化碳解吸-气相色谱法
HJ 734-2014 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法
HJ 759-2015 环境空气 挥发性有机物的测定罐采样 气相色谱-质谱法
原料的成分含量及杂质对原料的等级与价格直接相关,而且对后续加工过程也会有直接影响,因此在化工行业分析原料的成分和杂质是非常重要的环节。
赛默飞对常规化工原料提供常规气相色谱、液相色谱等分析手段,同时可为非紫外吸收的化合物提供CAD检测器,其性能大大优于示差折光和蒸发光散射检测器;对于未知杂质分析,赛默飞可提供从单四极杆质谱到高分辨质谱的多方位解决方案。
常规分析
化工原料的主成分和杂质分析与其性质直接相关,挥发性和半挥发性有机物通常采用气相色谱法分析,不易挥发的或热不稳定的有机物通常采用液相色谱法分析,且如带有苯环等有紫外吸收的通常采用紫外检测器进行检测。
如下为部分应用举例
非紫外吸收化合物分析
赛默飞推荐采用技术先进的CAD检测器(电雾式检测器)分析非紫外吸收化合物,CAD检测器与示差折光检测器及蒸发光散射检测器相比,具有更高灵敏度和对实验环境等要求更低的更佳适用性。
未知杂质分析
对于未知杂质分析,赛默飞可提供从单四极杆质谱到高分辨质谱的多方位解决方案。高分辨气质和液质结合专业软件成为未知化合物分析的较佳选择。
生产工艺的不断优化是保证生产效率的重要环节,如为防止催化剂中毒,需要通过工艺优化减少硫和卤素的含量,从而保证生产效率、生产的环保和产品质量等。因此生产工艺中总硫和卤素分析是非常重要的,燃烧离子色谱(AQF-IC)非常适合总硫和卤素的分析,具有全自动化、污染小和省时等优点,且适用于微量-痕量级别分析。
前处理:称取适量样品使用AQF燃烧裂解,以5ml H2O2(氧化经燃烧后产生的SO2)和磷酸根(2.0mg/L,作为内标)的混合吸收液,吸收裂解气体后直接进样分析。
仪器:ICS-6000离子色谱仪,管式在线燃烧装置AQF-100或者QYL-1000
色谱柱: IonPac AS18,7.5 μm,250× 4mm
IonPac AG18,13 μm,50× 4mm
原料的成分含量及杂质对原料的等级与价格直接相关,而且对后续加工过程也会有直接影响,因此在化工行业分析原料的成分和杂质是非常重要的环节。
赛默飞对常规化工原料提供常规气相色谱、液相色谱等分析手段,同时可为非紫外吸收的化合物提供CAD检测器,其性能大大优于示差折光和蒸发光散射检测器;对于未知杂质分析,赛默飞可提供从单四极杆质谱到高分辨质谱的多方位解决方案。
常规分析
化工原料的主成分和杂质分析与其性质直接相关,挥发性和半挥发性有机物通常采用气相色谱法分析,不易挥发的或热不稳定的有机物通常采用液相色谱法分析,且如带有苯环等有紫外吸收的通常采用紫外检测器进行检测。
如下为部分应用举例
非紫外吸收化合物分析
赛默飞推荐采用技术先进的CAD检测器(电雾式检测器)分析非紫外吸收化合物,CAD检测器与示差折光检测器及蒸发光散射检测器相比,具有更高灵敏度和对实验环境等要求更低的更佳适用性。
未知杂质分析
对于未知杂质分析,赛默飞可提供从单四极杆质谱到高分辨质谱的多方位解决方案。高分辨气质和液质结合专业软件成为未知化合物分析的较佳选择。
生产工艺的不断优化是保证生产效率的重要环节,如为防止催化剂中毒,需要通过工艺优化减少硫和卤素的含量,从而保证生产效率、生产的环保和产品质量等。因此生产工艺中总硫和卤素分析是非常重要的,燃烧离子色谱(AQF-IC)非常适合总硫和卤素的分析,具有全自动化、污染小和省时等优点,且适用于微量-痕量级别分析。
前处理:称取适量样品使用AQF燃烧裂解,以5ml H2O2(氧化经燃烧后产生的SO2)和磷酸根(2.0mg/L,作为内标)的混合吸收液,吸收裂解气体后直接进样分析。
仪器:ICS-6000离子色谱仪,管式在线燃烧装置AQF-100或者QYL-1000
色谱柱: IonPac AS18,7.5 μm,250× 4mm
IonPac AG18,13 μm,50× 4mm
生产安全至关重要,工业循环水中的离子浓度过高会导致管道的堵塞或腐蚀,是生产安全的隐患因素,因此对工业循环水的离子及时或在线分析非常重要。赛默飞离子色谱仪是分析离子的较佳选择。
▼耐压高,完全兼容 4 μm小粒径色谱柱,更高通量、更高分辨率。
▼ 易于安装的PEEK Viper配件,使操作方便、减少峰扩散和谱带增宽,提高色谱分辨率。
▼本地语言支持的可拆式平板电脑,即使远离仪器时也可以灵活控制。
▼ 通过耗材设备可监控记录和跟踪系统和消耗品的性能
推荐行业标准
GB/T 14642-2009 工业循环冷却水及锅炉水中阴离子测定
GB/T 15454-2009 工业循环冷却水中碱金属和碱土金属测定
产品质量检测帮助判断产品是否合格,且通过一些指标可以帮助分析生产流程等能提高和完善的关键点。由于产品的多样性,其检测手段也不尽相同,赛默飞丰富的产品组合完全满足不同层次的检测需求。
产品质量检测帮助判断产品是否合格,且通过一些指标可以帮助分析生产流程等能提高和完善的关键点。由于产品的多样性,其检测手段也不尽相同,赛默飞丰富的产品组合完全满足不同层次的检测需求。
高纯试剂中的杂质含量都控制非常严苛,因此通常都需要高灵敏度的检测手段与之匹配。无论是高纯气体,还是高纯液体或固体,赛默飞均能提供其中杂质分析的高灵敏度解决方案。
高纯气体分析-模块化气相色谱配置模块化脉冲氦离子化检测器(GC-PDD)方案
高纯水等液体高纯试剂中杂质分析
▼高纯试剂中阴阳离子分析
▼采用大定量环上样,可实现超纯水中ppt级别杂质离子分析
▼可通过在线色谱数据整合远程控制系统,实现在线分析
▼可提供加浓缩柱、阀切换、稀释法等技术分析水溶性溶剂、浓酸、强碱等试剂中离子分析
推荐行业标准
GB/T11446.5-2013 电子级水中痕量金属的原子吸收分光光度测试方法
GB/T11446.7-2013 电子级水中痕量阴离子的离子色谱测试方法
高纯固体样品直接分析-ELEMENT GD Plus GD-MS辉光放电质谱仪
新能源材料包含电池材料和用于太阳能或半导体的高纯硅等,这些材料中的杂质元素都会对产品的性能产生影响,因此分析其含量是非常重要的。
钴酸锂电池材料中锂及20种杂质元素含量测定-ICP-OES法
受钴酸锂原料加工合成工艺影响,合成过程中条件的变化容易生成杂质,降低材料储能容量。且在锂电池充放电循环过程中,铁等多种杂质元素可能导致材料晶体结构塌陷,从而影响电化学循环寿命和带来安全性的潜在因素。因此,能够准确测定钴酸锂电池材料中的杂质元素含量将具有重要意义。
钴酸锂电池原料中部分杂质元素限量指标
部分元素指标 | 企业标准 | 测量结果 |
Li,% | 7.1±0.5 | 7.41% |
Ni,% | ≤0.010 | 0.00026 |
Cu,% | ≤0.010 | 0.00032 |
Fe,% | ≤0.010 | 0.0016 |
Na,% | ≤0.020 | 0.001 |
Ca,% | ≤0.010 | 0.0015 |
Pb,% | ≤0.005 | 0.001 |
Mn,% | ≤0.020 | 0.00032 |
锂电池电解液组分测定-GC/MS法
锂电池电解液是电池中离子传输的载体,一般由锂盐和有机溶剂组成。有机溶剂主要是酯类化合物,这些酯类化合物种类和含量对锂电池的性能起关键性作用。将锂电池电解液样品直接稀释,用GC/MS法可对这些酯类化合物进行定性、定量分析。
多晶硅中多元素测定-ICP-OES/ICP-MS法
多晶硅是当代人工智能、自动控制、信息处理、光电转换等半导体器件的电子信息基础材料。不同含量的元素对其性能有直接的影响,采用ICP-OES/ICP-MS可测定多晶硅中痕量甚至超痕量的不同元素含量。
高纯试剂中的杂质含量都控制非常严苛,因此通常都需要高灵敏度的检测手段与之匹配。无论是高纯气体,还是高纯液体或固体,赛默飞均能提供其中杂质分析的高灵敏度解决方案。
高纯气体分析-模块化气相色谱配置模块化脉冲氦离子化检测器(GC-PDD)方案
高纯水等液体高纯试剂中杂质分析
▼高纯试剂中阴阳离子分析
▼采用大定量环上样,可实现超纯水中ppt级别杂质离子分析
▼可通过在线色谱数据整合远程控制系统,实现在线分析
▼可提供加浓缩柱、阀切换、稀释法等技术分析水溶性溶剂、浓酸、强碱等试剂中离子分析
推荐行业标准
GB/T11446.5-2013 电子级水中痕量金属的原子吸收分光光度测试方法
GB/T11446.7-2013 电子级水中痕量阴离子的离子色谱测试方法
高纯固体样品直接分析-ELEMENT GD Plus GD-MS辉光放电质谱仪
新能源材料包含电池材料和用于太阳能或半导体的高纯硅等,这些材料中的杂质元素都会对产品的性能产生影响,因此分析其含量是非常重要的。
钴酸锂电池材料中锂及20种杂质元素含量测定-ICP-OES法
受钴酸锂原料加工合成工艺影响,合成过程中条件的变化容易生成杂质,降低材料储能容量。且在锂电池充放电循环过程中,铁等多种杂质元素可能导致材料晶体结构塌陷,从而影响电化学循环寿命和带来安全性的潜在因素。因此,能够准确测定钴酸锂电池材料中的杂质元素含量将具有重要意义。
钴酸锂电池原料中部分杂质元素限量指标
部分元素指标 | 企业标准 | 测量结果 |
Li,% | 7.1±0.5 | 7.41% |
Ni,% | ≤0.010 | 0.00026 |
Cu,% | ≤0.010 | 0.00032 |
Fe,% | ≤0.010 | 0.0016 |
Na,% | ≤0.020 | 0.001 |
Ca,% | ≤0.010 | 0.0015 |
Pb,% | ≤0.005 | 0.001 |
Mn,% | ≤0.020 | 0.00032 |
锂电池电解液组分测定-GC/MS法
锂电池电解液是电池中离子传输的载体,一般由锂盐和有机溶剂组成。有机溶剂主要是酯类化合物,这些酯类化合物种类和含量对锂电池的性能起关键性作用。将锂电池电解液样品直接稀释,用GC/MS法可对这些酯类化合物进行定性、定量分析。
多晶硅中多元素测定-ICP-OES/ICP-MS法
多晶硅是当代人工智能、自动控制、信息处理、光电转换等半导体器件的电子信息基础材料。不同含量的元素对其性能有直接的影响,采用ICP-OES/ICP-MS可测定多晶硅中痕量甚至超痕量的不同元素含量。
环境的破坏与环境污染的情况导致环境问题日益突出,如今环境安全问题关注度逐年提高。对企业来说,其环境安全问题已经成为关系到企业本身能否持续发展的关键因素之一。
工作场所中的一些有毒有害物质会直接影响操作人员的健康,因此不同生产车间对其工作场所空气中的三甲胺、苯系物等都有明确的限值要求。
工作场所中三甲胺等脂肪族胺类化合物的检测-Trace 1610 GC
采用Trace 1610气相色谱结合TG-5MS AMINE色谱柱分析,峰形无明显拖尾,灵敏度高,且操作简单,仪器维护方便。
三废问题直接影响周围的大气、水和土壤。通过一些环保设备是否能保证排放达标,赛默飞的各种分析手段可为您提供完善解决方案。
采用赛默飞离子色谱可对化工企业废水/废气样品的离子进行离线或在线分析,如固定污染源废气中硫酸雾的测定、环境空气和废气中氯化氢的测定,危险废物中离子分析等。
对于传统比色法分析水质中的氨氮、钙离子、镁离子等,赛默飞为您提供功能强大的全自动高通量分析系统Gallery。
采用赛默飞离子色谱可对化工企业废水/废气样品的离子进行离线或在线分析,如固定污染源废气中硫酸雾的测定、环境空气和废气中氯化氢的测定,危险废物中离子分析等。
挥发性有机化合物(VOCs)是一类化合物的总称,空气中VOCs的成分和含量分析是帮助控制空气质量和来源分析的重要手段。
赛默飞可提供VOCs在线和离线监测解决方案,如气体进样阀结合GSV进样分析非甲烷总烃、吸附管采样/液体或热脱附解析结合GC&GCMS分析,车载GCMS在线24小时不间断分析等。
推荐行业标准
HJT 38-1999 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法
HJ 584-2010 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附二硫化碳解吸-气相色谱法
HJ 734-2014 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法
HJ 759-2015 环境空气 挥发性有机物的测定罐采样 气相色谱-质谱法
工作场所中的一些有毒有害物质会直接影响操作人员的健康,因此不同生产车间对其工作场所空气中的三甲胺、苯系物等都有明确的限值要求。
工作场所中三甲胺等脂肪族胺类化合物的检测-Trace 1610 GC
采用Trace 1610气相色谱结合TG-5MS AMINE色谱柱分析,峰形无明显拖尾,灵敏度高,且操作简单,仪器维护方便。
三废问题直接影响周围的大气、水和土壤。通过一些环保设备是否能保证排放达标,赛默飞的各种分析手段可为您提供完善解决方案。
采用赛默飞离子色谱可对化工企业废水/废气样品的离子进行离线或在线分析,如固定污染源废气中硫酸雾的测定、环境空气和废气中氯化氢的测定,危险废物中离子分析等。
对于传统比色法分析水质中的氨氮、钙离子、镁离子等,赛默飞为您提供功能强大的全自动高通量分析系统Gallery。
采用赛默飞离子色谱可对化工企业废水/废气样品的离子进行离线或在线分析,如固定污染源废气中硫酸雾的测定、环境空气和废气中氯化氢的测定,危险废物中离子分析等。
挥发性有机化合物(VOCs)是一类化合物的总称,空气中VOCs的成分和含量分析是帮助控制空气质量和来源分析的重要手段。
赛默飞可提供VOCs在线和离线监测解决方案,如气体进样阀结合GSV进样分析非甲烷总烃、吸附管采样/液体或热脱附解析结合GC&GCMS分析,车载GCMS在线24小时不间断分析等。
推荐行业标准
HJT 38-1999 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法
HJ 584-2010 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附二硫化碳解吸-气相色谱法
HJ 734-2014 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法
HJ 759-2015 环境空气 挥发性有机物的测定罐采样 气相色谱-质谱法