Gibco EfficientFeed A+、B+ 和 C+ 补料添加剂系列可按即用型超浓缩液体的形式提供。
在生物反应器处理过程中提高出色性能
传统的补料添加剂需要在生物反应器的工作体积和补料体积之间做出妥协。现在不一样了。现在,您可以克服传统流加培养的溶解度限制,并取得出色的性能,同时尽可能降低风险。
Gibco EfficientFeed A+、B+ 和 C+ 补料添加剂以完整、易于制备的干粉补料或即用型超浓缩液体的形式提供超浓缩营养物质。这两种形式都有助于在不牺牲质量的情况下实现优异性能。
索取信息
Family of Gibco EfficientFeed A+, B+, and C+ feeding supplements packaged as dry-format feeds.
出色的性能和灵活性
  • 在批式培养上实现至少 2-5 倍的增长,使用超浓缩营养物质的灵活性达到更高的滴度产量
  • 采用 Gibco AGT 干粉剂型培养基,制备更为简便、快速、省时,也有助于降低风险
  • 在中性 pH 条件下,AGT 干粉剂型培养基可超浓缩至 150-200 g/L,无需任何额外的 pH 调节
使用简单
  • 所需的封闭系统连接更少
  • 液体和 AGT 剂型的性能相当,因此更容易扩大规模
超级浓缩的出色灵活性
EfficientFeed + 添加剂的设计具有灵活性,可以在保持 pH 值中性的同时,将化学组分明确的物质超浓缩至原始浓度的3倍(即,200 g/L)。这是通过营养输送技术实现的,可以在不调整 pH 值的情况下进行复溶(只需加水)。通过在复溶过程中添加不同体积的水,可将这些添加剂浓缩2倍,或者至多3倍。
如何进行超浓缩:
  1. 称出此处指示的增加量,而非1倍的数量。
  2. 这里显示的混合时间延长,以利于溶解更浓的添加剂。
产品浓度溶解时间
EfficientFeed A+1X (66.4 g/L)20分钟
 3X (199.2 g/L)75分钟
EfficientFeed B+1X (52.7 g/L)20分钟
 3X (158.1 g/L)50分钟
EfficientFeed C+1X (81.2 g/L)40分钟
 2X (162.4 g/L)60分钟
不再妥协
到目前为止,传统的流加式生物反应器需要一个折衷的方案:添加完整的补料量意味着在初始工作体积和补料空间(稀释因子)之间进行权衡。
如今,EfficientFeed + 添加剂能够以完整的超浓缩的 pH 中性补料提供高达 200 g/L 的营养物质。对所需的补料空间的减少可为您带来三种优化生物反应器单位运行产量的方法:
  1. 减少产品稀释
  2. 尽可能提高工作体积
  3. 增加营养补料以提高滴度产量
补料样本(传统丸剂补料):
产品浓度% 表示培养天数对应的添加量
 45678910
EfficientFeed™ A+1X (66.4 g/L)10%-10%-10%-10%
3X (199.2 g/L)3.3%-3.3%-3.3%-3.3%
EfficientFeed™ B+1X (52.7 g/L)10%-10%-10%-10%
3X (158.1 g/L)3.3%-3.3%-3.3%-3.3%
EfficientFeed™ C+1X (81.2 g/L)10%-10%-10%-10%
2X (162.4 g/L)5%-5%-5%-5%
提升您的生物工艺生产率
Gibco EfficientFeed + 添加剂的设计目的是提供相当于原始 EfficientFeed 添加剂 2-5 倍的滴度,并且设计具有灵活性,能够在保持 pH 值中性的同时,将化学组分明确的物质超浓缩至原始浓度的3倍(即,200 g/L)。
图1中,我们展示了加入超浓缩 EfficientFeed C+ 添加剂能够提高滴度。
我们将 EfficientFeed 添加剂变得更加出色
Gibco EfficientFeed+ 添加剂是早期配方的改进版本。因此,与其他供应商的添加剂相比,滴度更高。
图2显示了细胞培养物的滴度比较结果,并展示了 EfficientFeed+ 添加剂的性能。一客户在表达 IgG 的 DG44 细胞系的流加培养中完成了正面比较,在大约20天内展示了优异的滴度(80% 收获活力时的峰值滴度)。在该比较中,与其他供应商的添加剂相比,EfficientFeed + 添加剂的性能至多可提高 139%。
Gibco先进制粒技术 (AGT) 或液体剂型支持工艺扩大
EfficientFeed 的 AGT 和液体剂型 + 添加剂在生长和滴度方面表现出一致的性能。这让您在进行工艺扩大时,可以轻松地在两种剂型之间切换。 
图4和图5
表明,AGT 和液体剂型的性能相当。
fig4-efficientfeed
图4.EfficientFeed+ 浓缩添加剂与 CHO-S 平均生长情况
fig5-chos-average-titer
图5.  EfficientFeed+ 浓缩添加剂与 CHO-S 平均滴度
EF-typical-closed-system
复溶液体的储存也能降低风险
在典型的流加式生物反应器运行期间,复溶的 EfficientFeed+ 添加剂可以于室温下(避光)储存。每个生物反应器的运行只采用一个封闭的连接系统,减少了可能导致污染的错误机会。