Gibco FoamAway 辐照 AOF 是一种用于细胞培养系统的无动物源性成分防泡/消泡剂。FoamAway 产品具有 10-6 无菌保证水平,有即开即用型包装可供选择,或可根据您的具体要求定制。
定制您的 FoamAway 包装
立即订购
袋尺寸和灌装容积
袋尺寸灌装容积 (L)灌装容积(袋尺寸的百分比)标准增量
250mL0.25100%不适用
1L0.3 - 130 - 100%10% 或 100 mL
5L1.5 - 530 - 100%10% 或 500 mL
10L4 - 1040 - 100%10% 或 1 L
20L6 - 1030 - 50%10% 或 2 L
选项 A. 250 mL/1 L 袋装,带3个基本接口  
 管径
(ID x OD)
管长管类型接头类型
基本接口1仅供内部使用的灌装接头
基本接口21/4" ID3"PVC 加标接口
基本接口31/4"x3/8"3"C-flex母鲁尔 (luer) 适配接头,公隔垫帽
选项 B:5 L/10 L/20 L 袋装,带4个基本接口 
 管径
(ID x OD)
管长管类型接头类型
基本接口11/8" x 1/4"40"C-flex母鲁尔 (luer) 适配接头
基本接口23/8" x 5/8"40"C-flexMPC 快速连接
基本接口31/4" ID3"PVC 加标接口
基本接口43/16" x 5/16"40"C-flex公鲁尔 (luer) 适配接头,母隔垫帽
管径、材料和接头选项
管径
(ID x OD)
管线材料选项接头选项
.125" x .255"C-flex,制药用,硅胶公螺纹和母螺纹鲁尔 (luer) 接头
1/8" x 1/4"C-flex,制药用,硅胶公螺纹和母螺纹鲁尔 (luer) 接头
.151" x .215"PVC公螺纹和母螺纹鲁尔 (luer) 接头
3/16" x 5/16"C-flex,制药用,硅胶公螺纹和母螺纹鲁尔 (luer) 接头;血液加标
1/4" x 7/16"C-flex,PVC,硅胶公螺纹和母螺纹鲁尔 (luer) 接头;MPC 快速连接;血液加标;三叶夹
3/8" x 5/8"C-flex,制药用,硅胶所有 MPC 快速连接;Kleenpak