CO01411-Poros-BAC-Column-Family-5192-1
POROS 分析色谱柱用于细胞培养和纯化过程中生物分子纯度的定量和评估。POROS A、G、AL、EP、OH 和 POROS CaptureSelect 柱是专为高分辨率分离而设计的聚合包装材料,特别用于抗体、蛋白质、多核苷酸和其他生物分子的亲和层析。树脂由交联的聚苯乙烯-二乙烯基苯 (DVB) 流动粒子组成,用于快速的物质运输。该基粒涂覆交联的聚羟基聚合物 (POROS Oh),然后由醛 (POROS AL) 或环氧 (POROS EP) 官能团激活。
图 1.POROS A、G 和 CaptureSelect 配体对应多个 IgG 抗原表位。图 1 显示了亲和配体蛋白 A、蛋白 G 和蛋白 L 的结合位点。新的 POROS 配体提供了可选择的特异性,能够快速结合定量或纯化的工程制备的免疫球蛋白
备注:POROS 亲和色谱柱用橙色表示。
订购信息
POROS A、G 和配体可在适当的预填充高效液相色谱柱中得到。这个亲和柱的范围满足免疫球蛋白或 Fc-融合蛋白或 HSA-融合蛋白的定量和纯化的分析和制备要求。
亲和树脂色谱柱
活化亲和力
POROS CaptureSelect
应用资料和网络讲座