Search Thermo Fisher Scientific
树脂开发包括通过实验设计 (DoE) 确定您的纯化所需的树脂生产工艺。DoE 筛选包括确定优化生物治疗制剂性能所需的孔径、配体密度和偶联化学剂。以您所选配体或其他市售配体作为工艺的起点,从我们现有 CaptureSelect 配体库中选择,或为您的应用制备定制 CaptureSelect 配体。
所有工艺验证和法规要求均受 ISO 9001/13845 质量管理体系的完全支持。
原型树脂开发
| 工艺定义
| 商业化
|
解锁 POROS 色谱潜能并为任何生物治疗制剂开发平台纯化工艺。
如需与我们的树脂开发科学家安排技术会谈,只需提交索取更多信息的申请,我们当地的销售代表将为您跟进安排会谈。
点击以下链接获取产品手册、培训视频、手机App和更多资源。