SUM_Main_Final-showcase
Thermo Scientific HyPerforma 一次性混合器 (S.U.M.) 采用经过验证的工程混合器平台设计,可以为上下游混合应用提供更符合人体工程学的高效用户体验。HyPerforma S.U.M. 的完整产品线包括 50、100、200、500、1000 和 2000 L 规格,有助于确保一致的可扩展性,且可用于从粉末培养基和缓冲水合物到高级下游收集和中间产品混合步骤等大量应用。
HyPerforma S.U.M. 的触摸屏控制台可提供无与伦比的集成传感器监测、自动混合配方及泵控制(用于 pH 和滴定以及 S.U.M. 自动灌装和收集)。
在生物生产中,混合技术可以用来完成整个工作流程中的重要任务,因此应该选择合适的混合设备以最好地满足日益复杂的行业的需求。使用适用于 S.U.M. 的触摸屏控制台能够增强您的上下游流程。触摸屏控制台能为用户提供高级传感器监控和用户定义的自动混合配方。触摸屏控制台有助于提高产量、缩短处理时间并优化工作流程——同时维持高品质。
主要优势
自定义模块用户界面可实现无与伦比的过程监控和自动化。模块包括:
  • 搅拌(混合转速)
  • 质量(使用称重传感器的读数)
  • 温度(1 或 2 个 RTD)
  • 定时器
  • pH(1 或 2 个接口)
  • 电导率(1 或 2 个接口)
  • BPC 压力(自动 BPC 充气)
  • 液体压力(基于管路中液体压力的泵控制)
  • 泵控制(最多四个泵,用于填充、收集和推注控制)
  • 自动化和计量
  • 填充和收集
  • 配方(用户定义的工艺自动化)
  • 冗余的输入接口
系统亮点
  • 触摸屏控制台——增强的用户界面,可监控和控制混合参数
  • 独有的专利混合系统既可进行传统的顶置式混合操作,同时还能保持 S.U.M. 的无菌性和完整性。BPC
  • 混合器容器可选无夹套(无热传递)或水套(容器侧面和底部)以便与外部温度控制单元集成。
  • 一次性接触面,用于混合、排气和温度感应
  • 锥形底部,可实现更好的排水和更小的滞留量
  • 开放结构,便于清洁
  • 称重传感器系统可实现精确的批重量监控
主要特点
  • 可调式粉末挂钩,适用于 1 kg、5 kg、25 kg 的 Powdertainer BPC
  • 电缆管理系统能够更好的整理电缆、管道和线路组,同时使设备更易于清洁
  • 专用可调式工具架使一些必要工具易于取用
areas-application
上游应用关键步骤:
  • 培养基制备
  • 最终配方步骤
  • 缓冲液制备
  • 收集容器
  • 大容量混合(最高 2000 L)
下游应用关键步骤:
  • 混合和移液
  • 产物悬浮
  • 多批次混合和储存
  • 缓冲液制备
  • 病毒灭活
  • 酸/碱滴定
在生物生产中,混合技术可以用来完成整个工作流程中的重要任务,因此应该选择合适的混合设备以最好地满足日益复杂的行业的需求。使用适用于 S.U.M. 的触摸屏控制台能够增强您的上下游流程。触摸屏控制台能为用户提供高级传感器监控和用户定义的自动混合配方。触摸屏控制台有助于提高产量、缩短处理时间并优化工作流程——同时维持高品质。
主要优势
自定义模块用户界面可实现无与伦比的过程监控和自动化。模块包括:
  • 搅拌(混合转速)
  • 质量(使用称重传感器的读数)
  • 温度(1 或 2 个 RTD)
  • 定时器
  • pH(1 或 2 个接口)
  • 电导率(1 或 2 个接口)
  • BPC 压力(自动 BPC 充气)
  • 液体压力(基于管路中液体压力的泵控制)
  • 泵控制(最多四个泵,用于填充、收集和推注控制)
  • 自动化和计量
  • 填充和收集
  • 配方(用户定义的工艺自动化)
  • 冗余的输入接口
系统亮点
  • 触摸屏控制台——增强的用户界面,可监控和控制混合参数
  • 独有的专利混合系统既可进行传统的顶置式混合操作,同时还能保持 S.U.M. 的无菌性和完整性。BPC
  • 混合器容器可选无夹套(无热传递)或水套(容器侧面和底部)以便与外部温度控制单元集成。
  • 一次性接触面,用于混合、排气和温度感应
  • 锥形底部,可实现更好的排水和更小的滞留量
  • 开放结构,便于清洁
  • 称重传感器系统可实现精确的批重量监控
主要特点
  • 可调式粉末挂钩,适用于 1 kg、5 kg、25 kg 的 Powdertainer BPC
  • 电缆管理系统能够更好的整理电缆、管道和线路组,同时使设备更易于清洁
  • 专用可调式工具架使一些必要工具易于取用
areas-application
上游应用关键步骤:
  • 培养基制备
  • 最终配方步骤
  • 缓冲液制备
  • 收集容器
  • 大容量混合(最高 2000 L)
下游应用关键步骤:
  • 混合和移液
  • 产物悬浮
  • 多批次混合和储存
  • 缓冲液制备
  • 病毒灭活
  • 酸/碱滴定
使用触摸屏控制台的 HyPerforma S.U.M. 解决方案