Search Thermo Fisher Scientific
Gibco 品牌质量支持可扩大、无血清和化学成分限定的疫苗培养基
迁移到不影响生长或滴度的无血清培养基。Gibco 疫苗培养基涵盖了一系列支持主要的疫苗细胞系生长的无血清、非动物源性配方。
如果没有找到您的细胞系,请联系技术支持帮助选择培养基。
培养基 | ||||||||||
VP-SFM | VP-SFM AGT™ | OptiPRO™ SFM | CD BHK-21 | CD 293 培养基 | CD 293 AGT™ | 293 SFM II | 蛋白表达培养基 (PEM) | 腺病毒表达培养基 (AEM) | ||
细胞系 | BHK-21 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
COS-7L | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
HEK 293-F | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
HEK 293-H | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
HeLa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
HEp-2 | ✓ | ✓ | ||||||||
MDBK | ✓ | |||||||||
MDCK | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
PER.C6 | ✓ | ✓ | ||||||||
PK-15 | ✓ | |||||||||
VERO 细胞 | ✓ | ✓ | ✓ |
PER.C6 是 Crucell Holland B.V. 的注册商标
请点击下面的细胞系名称查看相关信息。
点击以下链接获取产品手册、培训视频、手机App和更多资源。