Search Thermo Fisher Scientific
(Enlarge)
| 为了进行细胞自噬作用研究,我们提供了可进行LC3B及p62定位的特异性检测工具。在自噬诱导、蛋白聚合物清除、自噬抑制中,p62标记是一种非常有用的标记方式。而LC3B标记则可追踪p62的结合及随后的自噬体补充过程。Premo™ Autophagy Sensor Tandem LC3B可用来区分酸性和中性LC3B阳性囊泡,从而可深入研究活细胞中的自噬作用随时间的变化。 细胞自噬作用首先是将胞质内含物(包括蛋白质和细胞器等)进行隔离并运输,然后通过溶酶体结构进行水解酶消化降解的过程。细胞自噬对于细胞正常行使功能是至关重要的,自噬作用失效是细胞损伤累积和发生衰老的一个主要原因。 |
LC3B可从细胞质基质中获得,并与早期自噬过程中的吞噬泡形成有关。这种定位信息可作为自噬膜的常用标记,还可监控其发展变化的过程。Molecular Probes工具可进行:
| 使用Premo™ Autophagy Sensor LC3B-RFP(红色)及CellLight Tubulin-GFP (绿色)转导的U2OS细胞。 |
Premo™ Autophagy Sensor Tandem LC3B可用来区分酸性和中性LC3B阳性囊泡。
| Premo™ Autophagy Sensor Tandem RFP-GFP-LC3B可用于区分酸性和中性LC3B阳性囊泡。 |
p62可作为将要被自噬作用降解的小泡的受体,也可作为要被清除的泛素化蛋白聚集物的受体。p62蛋白可结合泛素,也可与LC3结合,从而靶向自噬体并促进泛素化蛋白的清除。Molecular Probes工具可以进行:
| 使用Premo™ Autophagy Sensor GFP-p62 Kit对沿微管的p62阳性囊泡运动进行成像分析。. |
Molecular Probes手册 BioProbes期刊文章 技术资源 |