screen capture of software in action, showing more than 70 tiled images of stained cells, ready for analysis
软件直观、分析功能强大
Thermo Scientific HCS Studio 细胞分析软件通过直观的界面、智能设计和功能强大的图像分析工具实现灵活性和易用性的专业平衡,可进行细胞水平、板孔水平和区域水平的重要动态数据分析。
询价
HCS Studio 细胞软件以实验流程模块化设计且易于查找,可使用直观工具访问所有仪器配置和控制功能。通过视觉反馈引导实验流程、进行实验方案设定、图像采集、分析和扫描。同时进行采集和分析,有助于节省时间。确保只采集具有统计学意义的细胞数,节省不必要的扫描时间。
优势
  • 可分析多种图像格式——允许单独或批量文件导入、组织各种来源、多种不同文件类型、不同格式的图像分析,然后使用 Thermo Scientific Store 图像和数据库管理软件进行分析和存储
  • 可同时进行两种生物学特性的比较和优化——允许您同时应用和分析两种生物学特征,且无偏离风险
  • 可针对复杂实验进行放大分析——无缝放大功能提供大量算法、可视化和在线帮助工具,可有效降低复杂实验的开发流程和时间投入
有意义的图像分析
HCS Studio 细胞分析软件提供了简单的工作流程,可在保证所有分析功能的前提下,帮助您开发和优化新的分析实验。通过简单直接的任务导向型工具进行图像分析方法开发,即使是新用户也可很快得到分析结果。设计更复杂的分析实验时,HCS Studio 细胞分析软件可进行无缝放大大,提供大量算法、可视化和在线帮助工具,可有效降低复杂实验的开发流程和时间投入。
预先优化的分析实验模块
HCS Studio 细胞分析软件用户可从30多种针对不同细胞系和特定表型优化好的实验方案分析模块(图1)进行选择。借助直观的图标,您只需选择优化的实验方案和放大倍数、确认参数设置并开始扫描即可。我们已经完成相关优化工作,您无需为实验方案设置浪费时间和精力。
HCS Studio 细胞分析软件提供的可选应用方案示例
图1.HCS Studio 细胞分析软件提供的可选应用方案示例。
自定义新建实验分析方案
利用 HCS Studio 细胞分析软件的自定义工具和灵活设计,从头开始自行新建实验分析方案。通过实时反馈,您可以设置数百种参数选项,包括:
  • 背景校准
  • 对标分类
  • 点状物/颗粒物检测
  • 目标区域
  • 检测灵敏度
  • 投射图像格式
  • 图像对比度
  • 表型设门