Search Thermo Fisher Scientific
本免费课程旨在对基础 T 细胞生物学以及在实验室研究 T 细胞的各种应用提供简洁的背景概述。
T 细胞刺激和增殖网上学习课程由 2 个学习模块和 1 个实际应用模块组成。
学习模块第 1 部分涵盖了 T 细胞生物学在转化生物医学科学中的这些方面:
学习模块第2部分涵盖T细胞分离和体外激活,评估T细胞激活,增殖,和分化包括以下的方法:
实际应用模块让您有机会利用在第 1 部分和第 2 部分学习到的知识来设计多色流式细胞实验,以评估 T 细胞活性。
在完成 T 细胞刺激和增殖的网上学习课程后,您能够学会:
下面是 T 细胞刺激和增殖课程内容的示例。
在此,我们提供了 T 细胞刺激和增殖网上学习课程内容的示例。
T 细胞主要参与适应性免疫应答,而非固有免疫应答。适应性免疫由 CD4 和 CD8 阳性 T 细胞以及产生抗体的 B 细胞介导。适应性免疫是一种相对较慢的应答,由识别抗原触发。重要的是,适应性免疫应答会随着时间的推移而改善,从而产生免疫记忆和长久保护。
固有免疫应答是抵抗感染的第一道快速防线,由此处所示的各种免疫细胞类型促进。固有免疫不依赖于先前的抗原刺激,也不会产生免疫记忆。
在抗原刺激后(图 1),受刺激的 T 细胞将进行克隆扩增,并分化为效应细胞,通过细胞介导的细胞毒性作用或细胞因子分泌实现效应功能。 为了扩增、分化和实现效应功能,与naive T 细胞相比,活化 T 细胞的表型发生显著变化。
这种变化涉及各种因子的诱导,包括效应细胞因子、谱系限制性转录因子和表面标志物,如共刺激分子、免疫检查点蛋白、粘附分子、趋化因子受体及其他受体蛋白。