Search Thermo Fisher Scientific
结合荧光分析的灵敏度和微孔板读数的便利性,研究人员可通过高通量分析快速得到定量检测数据。微孔板可检测多种样品类型,完整的细胞、细胞裂解液或纯化样品等标记后都可产生荧光信号,然后通过测量孔中的荧光强度进行分析,而无需再进行专门的细胞成像。
我们可提供了多种探针和检测试剂,用于分析细胞活力、细胞增殖、细胞毒性、细胞凋亡、离子通量、活性氧的生成和各种酶活性。这些工具可进行各种准确可靠的动力学和终点法实验。
定量分析 dsDNA、ssDNA 和 RNA 以用于下游应用的检测,如二代测序、转染、实时荧光定量 PCR、微阵列实验、RT-PCR、差异显示 PCR、Northern blot、S1 核酸酶检测、RNase 保护检测和 cDNA 文库制备
使用 Invitrogen 荧光染料可在 Fluoroskan 或 Fluoroskan FL 荧光微孔板荧光分析仪或 Varioskan LUX 多功能酶标仪上快速对 96-1,536 份样品进行高灵敏度荧光检测,获得最佳检测效果。利用自动化动态范围功能为每个孔提供最佳的增益,并利用自动化功能获得更高的通量。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。