Search
FluoSpheres和TransFluoSpheres聚苯乙烯荧光微球可广泛用于血流测定、示踪、体内成像,以及成像仪器和流式细胞仪的校准。 因为,我们的染料并非仅仅是结合在微球表面上,而是掺入到整个磁珠内,所以它们相对不易受光漂白作用和其他环境因子的影响。
这些荧光微球可为流式细胞仪用户提供一种激光标定、补偿、流速、动力学范围及其他日常调节的校准方法。 微珠染料与常用的激光器光谱匹配,且高度稳定。
我们提供6种不同类型的参照标准,设计利于普通的荧光显微镜与共聚焦激光扫描显微镜进行调节与校准。
微球特别设计用于血管成像、移植迁移、神经元示踪、肺换气、吞噬作用以及组织内罕有目标物的时间解析检测。