96孔细胞培养板
为您基于细胞的研究寻找理想的微孔板
无论是培养单个细胞系或是为高通量筛选进行规模放大,总有一款 Thermo Scientific Nunc 96孔板能满足您的需求。在表面修饰、空洞几何形状和光学清晰度的大幅改进,使我们可以为您的特定应用定制适合的96孔细胞培养板。
根据表面找到您需要的细胞培养板
为确保细胞培养的每个阶段得到灵活、可重现和可靠的结果,我们提供带有各种表面的一系列细胞培养板,其表面针对细胞贴壁和细胞生长的不同需求进行了优化。 
有关根据细胞类型使用的其他指导,请查看我们的表面选择指南
表面Nunclon Delta
未处理
光学底透微孔板Nunclon SpheraNunc UpCellECM 包被
图片
应用贴壁细胞培养
了解更多信息
悬浮培养,一般生化分析
了解更多信息
细胞成像
了解更多信息
3D 球状体和类器官培养
了解更多信息
贴壁细胞培养后进行非酶解法细胞分离
了解更多信息
原代和苛养性贴壁细胞培养
了解更多信息
全新的 Nunc Edge 2.0 96孔板
将细胞分析扩展到孔板边缘
我们开发了全新的96孔板,以便您可以充分利用全部的96孔而无需担心周边孔中的蒸发问题。Edge 2.0 96孔板周围的大型储液槽填充后,可有效消除因蒸发和温度波动而导致的"边缘效应"。
了解更多信息
经细胞培养处理的Nunc 96孔微孔板,适用于贴壁细胞培养
适用于贴壁细胞培养的96孔细胞培养板
Thermo Scientific Nunclon Delta 细胞培养表面处理可较大程度提高各种细胞类型的黏附性。
Nunclon Delta 表面是一种完全合成的能量处理表面,它使得原本非常疏水的聚苯乙烯表面更为亲水,从而促进细胞贴壁和生长。Nunclon Delta 证书可确保高质量标准和批次间一致性。
经细胞培养处理的96孔聚苯乙烯平底(F)微孔板
货号描述表面颜色无菌包装规格产品规格 
167008Nunc 96孔平底Nunclon Delta透明独立包装50个/盒订购
161093Nunc 96孔平底Nunclon Delta透明10个/套筒160个/盒订购
136101Nunc 96孔平底Nunclon Delta白色独立包装50个/盒订购
136102Nunc 96孔平底Nunclon Delta白色10个/套筒160个/盒订购
137101Nunc 96孔平底Nunclon Delta黑色独立包装50个/盒订购
137103Nunc 96孔平底Nunclon Delta黑色10个/套筒160个/盒订购
168055Nunc 96孔平底Nunclon Delta透明独立包装50个/盒订购
经细胞培养处理的96孔聚苯乙烯圆底(U)微孔板
货号描述表面颜色无菌包装规格产品规格 
163320Nunc 96孔 U 形底Nunclon Delta透明独立包装50个/盒订购
168136Nunc 96孔 U 形底Nunclon Delta透明10个/套筒160个/盒订购
143761Nunc 96孔 U 形底Nunclon Delta透明独立包装50个/盒订购
Nunc 96孔未经处理的微孔板,用于悬浮培养或生物分析
悬浮培养和常规分析96孔板
Nunc 聚苯乙烯微孔板支持悬浮培养物的生长,无需贴壁即可实现细胞增殖和生长。
Nunc 固相萃取96孔板由高质量 USP VI 级非再生聚苯乙烯制成,是比色、荧光和发光细胞分析和蛋白结合测定的理想选择。
透明、平底(F)96孔未经处理的微孔板
货号描述表面颜色无菌包装规格产品规格 
269620Nunc 96孔平底未经处理透明
5个/套筒60个/盒订购
260860Nunc 96孔平底未经处理透明10个/套筒160个/盒订购
266120Nunc 96孔平底未经处理透明25个/套筒100个/盒订购
243656Nunc 96孔平底未经处理透明6个/套筒108个/盒订购
269787Nunc 96孔平底未经处理透明独立包装50个/盒订购
260895Nunc 96孔平底未经处理透明10个/套筒160个/盒订购
260844Nunc 96孔平底,条形码标记未经处理透明10个/套筒180个/盒订购
260887Nunc 96孔平底,条形码标记未经处理透明10个/套筒160个/盒订购
256510Nunc 96孔平底未经处理透明10个/套筒180个/盒订购
260836Nunc 96孔平底未经处理透明10个/套筒180个/盒订购
10个/套筒
10个/套筒
黑色、平底(F)、96孔未经处理的聚苯乙烯微孔板
货号描述表面颜色无菌包装规格产品规格 
237108Nunc 96孔平底未经处理黑色10个/套筒180个/盒订购
237105Nunc 96孔平底未经处理黑色独立包装50个/盒订购
237107Nunc 96孔平底未经处理黑色10个/套筒160个/盒订购
白色、平底(F)、96孔未经处理的聚苯乙烯微孔板
货号描述表面颜色无菌包装规格产品规格 
236108Nunc 96孔平底未经处理白色10个/套筒180个/盒订购
236105Nunc 96孔平底未经处理白色独立包装50个/盒订购
236107Nunc 96孔平底未经处理白色10个/套筒160个/盒订购
透明、圆底(U)、96孔未经处理的聚苯乙烯微孔板
货号描述表面颜色无菌包装规格产品规格 
268152Nunc 96孔 U 形底未经处理透明10个/套筒180个/盒订购
268200Nunc 96孔 U 形底未经处理透明10个/套筒160个/盒订购
262162Nunc 96孔 U 形底未经处理透明独立包装50个/盒订购
278606Nunc 96深孔 U 形底未经处理透明4个/套筒32个/盒订购
278605Nunc 96深孔 U 形底未经处理透明4个/套筒32个/盒订购
262146Nunc 96孔 U 形底未经处理透明135个/散装135个/盒订购
260210Nunc 96孔 U 形底未经处理透明10个/套筒180个/盒订购
透明、锥形底(V)、96孔未经处理的聚苯乙烯微孔板
货号描述表面颜色无菌包装规格产品规格 
249570Nunc 96孔 V 形底未经处理透明10个/套筒180个/盒订购
249662Nunc 96孔 V 形底未经处理透明独立包装50个/盒订购
249952Nunc 96孔 V 形底未经处理透明10个/套筒160个/盒订购
249935Nunc 96孔 V 形底未经处理透明10个/套筒80个/盒订购
249940Nunc 96孔 V 形底未经处理透明10个/套筒80个/盒订购
用于细胞成像的光学底透微孔板(OBP)
96孔光学底透微孔板
适用于成像应用的光学底透微孔板
Nunc 光学底透微孔板经过优化,具有卓越的成像质量、极低的背景噪音和孔间信号交叉,适用于荧光和发光成像应用。
光学聚合物膜底96孔板
货号描述表面颜色无菌包装规格产品规格 
165305Nunc 96孔光学聚苯乙烯聚合物底Nunclon Delta黑色10个/套筒30个/盒订购
165306Nunc 96孔光学聚苯乙烯聚合物底Nunclon Delta白色10个/套筒30个/盒订购
152036Nunc 96孔光学聚苯乙烯聚合物底I 型胶原蛋白黑色5个/套筒20个/盒订购
152040Nunc 96孔光学聚苯乙烯聚合物底I 型胶原蛋白白色5个/套筒20个/盒订购
152037Nunc 96孔光学聚苯乙烯聚合物底多聚-D-赖氨酸黑色5个/套筒20个/盒 订购
152028Nunc 96孔光学聚苯乙烯聚合物底多聚-D-赖氨酸白色5个/套筒20个/盒订购
265301Nunc 96孔光学聚苯乙烯聚合物底未经处理黑色
10个/套筒30个/盒订购
265302Nunc 96孔光学聚苯乙烯聚合物底未经处理白色10个/套筒30个/盒订购
光学盖玻片底96孔板
货号描述表面颜色无菌包装规格产品规格 
164588Nunc 96孔光学1.5盖玻片底经细胞培养处理黑色6个/套筒30个/盒订购
164590Nunc 96孔光学1.5盖玻片底经细胞培养处理白色6个/套筒30个/盒订购
160376Nunc 96孔光学 1.5 CC2 盖玻片底CC2 增强细胞培养黑色6个/套筒30个/盒订购
265300Nunc 96孔光学1.5盖玻片底未经处理黑色5个/套筒30个/盒订购
Nunclon Sphera 微孔板,具有超低结合表面
Nunclon Sphera plates with ultra-low binding surface
Thermo Scientific Nunclon Sphera 表面促进细胞生长和聚集而几乎不会黏附到培养容器上。
Nunclon Sphera 微孔板提供生理学相关的 3D 细胞培养形式,用于癌症和干细胞研究中的疾病建模和药物筛选应用,产生可以进一步分化为特定类器官的可重现球状体。
Nunclon Sphera 96孔板,适用于 3D 球状体培养
货号描述表面颜色无菌包装规格产品规格 
174925Nunclon Sphera 96孔圆底(U)Nunclon Sphera透明独立包装8个/盒订购
174929Nunclon Sphera 96孔圆底(U)Nunclon Sphera透明5个/套筒50个/盒订购
174927Nunclon Sphera 96孔平底(F)Nunclon Sphera透明独立包装8个/盒订购
适用于细胞收获的 Nunc UpCell 微孔板
Nunc UpCell
Thermo Scientific Nunc UpCell 表面可通过降温方式实现细胞收获,无需解离酶(如胰蛋白酶)。
Nunc UpCell 微孔板与 PIPAAm 聚合物接枝,根据外部温度改变构象和亲水性,在此过程中从生长表面分离细胞,同时保持细胞膜和表面受体完整。
Nunc UpCell 96孔板无需胰蛋白酶即可培养和收获贴壁细胞
货号描述表面颜色无菌包装规格产品规格 
174897Nunc UpCell 96平底(F) UpCell透明独立包装8个/盒订购
促进苛养性细胞贴壁的 Nunc ECM 包被板
Nunc ECM-coated
Thermo Scientific Nunc ECM 包被表面是用于培养难以黏附到常规组织培养表面的细胞的理想选择。
Nunc 多聚-D-赖氨酸(PDL)和 I 型胶原蛋白包被板旨在增强原代细胞和苛养性细胞系的体外黏附和生长。使用 PDL 合成材料和动物源性 I 型胶原蛋白无菌包被 Nunc 常规微孔板或 Nunc 光学底透微孔板,无菌保证水平(SAL)达到 10-3
适用于原代和苛养性细胞的 Nunc ECM 包被96孔板
货号描述表面颜色无菌包装规格产品规格 
152038Nunc 96孔平底(F)I 型胶原蛋白透明5个/套筒20个/盒订购
152039Nunc 96孔平底(F)多聚-D-赖氨酸透明5个/套筒20个/盒订购
152036Nunc 96孔光学聚苯乙烯聚合物底I 型胶原蛋白黑色5个/套筒20个/盒订购
152040Nunc 96孔光学聚苯乙烯聚合物底I 型胶原蛋白白色5个/套筒20个/盒订购
152037Nunc 96孔光学聚苯乙烯聚合物底多聚-D-赖氨酸黑色5个/套筒20个/盒 订购
152028Nunc 96孔光学聚苯乙烯聚合物底多聚-D-赖氨酸白色5个/套筒20个/盒订购
Thermo Scientific 多孔板和微孔板
为您的应用选择理想的细胞培养板
只需从可用选项中选择您的标准;细胞培养板指南将返回符合您选择的所有培养板。
了解细胞培养板
找到适合您的微孔板读数分析的微孔板
Flyer: Nunc Plate Selection Table for Plate Readers
无论您是进行荧光或发光研究,都能找到适配您微孔板读数仪检测技术的 Thermo Scientific Nunc 微孔板。Nunc 微孔板具有标准的 ANSI 封装尺寸规格、经过优化的细胞贴壁性以及高度透明的光学底和蒸发屏障,可帮助您改善检测一致性和输出。
选择微孔板
相关产品
无论您的实验室需要吸光度、荧光、发光、时间分辨荧光还是 AlphaScreen,我们均能提供根据您的需要量身定制的灵活、高性能、易于使用的微孔板读数仪解决方案。
改善您进行高通量筛选(HTS)和高内涵分析(HCA)的细胞分析结果。
使用高质量1536孔微孔板筛选四倍的样品。高通量工作流程的理想选择。
使用盖子、密封膜、密封带、盖垫和孔盖保持微孔板内容物的完整性,放心存储样品。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。