Search Thermo Fisher Scientific
用于维持和繁殖各种菌株(如酿酒酵母 (S. cerevisiae) 和毕赤酵母 (P. pastoris))的酵母菌培养物需要特定配方的复合培养基才能应用于克隆和蛋白表达。我们提供一系列符合您特定应用需求的酵母生长培养基,既有粉末形式,又有即用型液体形式,方便易用。
PichiaPink 培养基 | 预先装袋的培养基,适合与 PichiaPink 酵母菌表达系统配合使用,其中含有可培养转化和选择用毕赤酵母菌株的培养基 |
CSM 培养基 | 用于制作琼脂板的特殊培养基,可以培养酿酒酵母 (MaV203) 感受态细胞 |
YPD 液体培养基 | 常用的酵母培养基,用于维持和繁殖毕赤酵母与酿酒酵母菌株。 |
酵母菌氮碱 (YNB) | 用于制备极少量合成限定酵母培养基的基础培养基 |