我们提供能在细菌培养物中进行快速强效选择的原核选择试剂。
选择您所需的细菌选择性抗生素类型:
羧苄青霉素半合成青霉素抗生素,通常用于氨苄青霉素以减少卫星菌落
氨苄青霉素半合成青霉素,来源于氨基青霉素酸,其抗性由 β-内酰胺酶(bla 基因)切割 β-内酰胺环介导
放线菌素 D抗肿瘤抗生素,可以抑制以 DNA 为模板的 RNA 聚合酶
卡那霉素杀菌剂,可抑制核糖体易位并引起错误编码
链霉素氨基糖苷类,可与小核糖体亚基结合并干扰蛋白质生物合成
新霉素氨基糖苷类,常用于原核选择
多粘菌素抗革兰氏阴性菌的抗生素
Zeocin 试剂博来霉素抗生素,可切割 DNA,对包括细菌和酵母菌在内的多种生物体非常有效