Search Thermo Fisher Scientific
GeneArt 无缝克隆和组装试剂盒能够在 30 分钟内将多达 4 个 DNA 片段同时克隆到几乎任何线性化的载体中,而无冗余 DNA 序列,无需限制性酶切或连接酶连接。
立即订购
GeneArt 无缝克隆和组装酶预混液,GeneArt 无缝克隆和组装试剂盒和 GeneArt Plus 无缝克隆和组装试剂盒能够将 DNA 片段克隆到几乎所有线性化载体中,无冗余序列,无需限制性酶切或连接酶连接。专有的酶预混液可识别并精确组装末端具有至少15个碱基对(bp)同源性的 DNA 片段,这些同源性通过室温大约 30 分钟的PCR反应扩增产生。DNA Oligo Designer 可指导用户进行实验设计。此处了解更多关于试剂盒差异的信息
GeneArt 无缝克隆和组装试剂盒与 GeneArt Strings DNA 片段配合使用效果更佳。这项服务可提供用于克隆和组装的高达 3,000 bp 的定制 DNA 片段,仅需 5-8 个工作日即可交付。
GeneArt 无缝克隆和组装试剂盒避免了多轮限制性酶的分析和酶切、DNA 末端修复、去磷酸化、连接酶连接、酶灭活和清除以及珍贵 DNA 样本的损失。我们的专家使用上述试剂盒构建载体,与传统限制性酶切克隆方法相比,可节约 3-4 周时间。
GeneArt 无缝克隆和组装试剂盒是一种可满足日常克隆需求的可靠且使用方便的方法。三名科学家按照 GeneArt 无缝克隆的实验流程组装了四个 1 kbp DNA 片段,平均克隆效率为 95.8%。
GeneArt 无缝克隆和组装试剂盒的高克隆效率覆盖了各种片段大小和片段数量。与 Platinum PCR SuperMix High Fidelity 相比,使用 AccuPrime Pfx SuperMix 扩增插入片段和/或载体可显著提高多片段组装中的克隆效率。
在您相邻的 DNA 片段之间通过建立末端同源性来设计PCR引物
仅供科研使用,不可用于诊断目的。