Search Thermo Fisher Scientific
Gibson Assembly组装克隆是一种简便而强大的无缝克隆或无痕克隆方法,已被科学界广泛使用,并且能以高效、无缝克隆的方法组装多个DNA片段,而不论其长度或末端的兼容性如何。
当与 GeneArt DNA Strings 片段或GeneArt基因合成配合使用时,GeneArt Gibson Assembly是组装大型且困难构建体时的最佳选择。
GeneArt Gibson assembly EX克隆试剂盒非常适合组装多个片段。
图 2.当组装更多的插入片段时,GeneArt Gibson Assembly EX克隆试剂盒可提供高转化效率。在pcDNA 3.4载体中分别组装0.5 kb的6、8或10个片段,使用Invitrogen™ One Shot™ TOP10感受态细胞进行转化。
GeneArt Gibson Assembly HiFi克隆试剂盒可提供非常经济高效的方式来组装少量片段。对于较大规模的组装克隆,可使用GeneArt Gibson EX预混液和试剂盒。
图 1.GeneArt Gibson Assembly HiFi克隆试剂盒不管针对单片段还是多片段均可提供高克隆效率。使用 TOP10 感受态细胞在 pCDNA 3.4 载体中分别组装1kb的 1、2 和 4个片段。GeneArt Gibson Assembly HiFi 试剂盒是构建大型组装体最经济省时的方法,特别是与 GeneArt Strings DNA 片段或经 100%序列验证的 GeneArt 基因合成结合使用时。
GeneArt Gibson Assembly HiFi和EX产品都可提供预混液形式,或可提供包含具有高转化效率的化学感受态和电感受态细胞的完整试剂盒。
图 3.GeneArt Gibson Assembly EX克隆试剂盒为高克隆效率提供了高转化效率的选择。分别使用 Invitrogen TOP10 化学感受态细胞和 ElectroMAX DH10B 电感受态细胞在 pUC19L 中组装 5 个 2kb的插入片段。
GeneArt Gibson assembly EX克隆试剂盒非常适合组装多个片段。
图 2.当组装更多的插入片段时,GeneArt Gibson Assembly EX克隆试剂盒可提供高转化效率。在pcDNA 3.4载体中分别组装0.5 kb的6、8或10个片段,使用Invitrogen™ One Shot™ TOP10感受态细胞进行转化。
GeneArt Gibson Assembly HiFi克隆试剂盒可提供非常经济高效的方式来组装少量片段。对于较大规模的组装克隆,可使用GeneArt Gibson EX预混液和试剂盒。
图 1.GeneArt Gibson Assembly HiFi克隆试剂盒不管针对单片段还是多片段均可提供高克隆效率。使用 TOP10 感受态细胞在 pCDNA 3.4 载体中分别组装1kb的 1、2 和 4个片段。GeneArt Gibson Assembly HiFi 试剂盒是构建大型组装体最经济省时的方法,特别是与 GeneArt Strings DNA 片段或经 100%序列验证的 GeneArt 基因合成结合使用时。
GeneArt Gibson Assembly HiFi和EX产品都可提供预混液形式,或可提供包含具有高转化效率的化学感受态和电感受态细胞的完整试剂盒。
图 3.GeneArt Gibson Assembly EX克隆试剂盒为高克隆效率提供了高转化效率的选择。分别使用 Invitrogen TOP10 化学感受态细胞和 ElectroMAX DH10B 电感受态细胞在 pUC19L 中组装 5 个 2kb的插入片段。
GeneArt Gibson Assembly HiFi 预混液和试剂盒 | GeneArt Gibson Assembly EX 预混液和试剂盒 | |
---|---|---|
实验流程步骤数 | 单管,一步 | 单管,两步 |
克隆效率 | 高达 95% | 高达 95% |
片段长度 | 500 bp 至 32 kb | 100 bp 至 100 kb |
反应时间(秒) | 从 15 分钟起 | 80 分钟 |
片段数 | 高达 6 个 | 高达 15 个 |
产品形式 | 可提供预混液形式,或包含化学感受态或电感受态细胞的完整试剂盒 | 可提供预混液形式,或包含化学感受态或电感受态细胞的完整试剂盒 |
非常适合 | 简单组装 | 使用大片段的复杂组装和项目 |
GeneArt Gibson Assembly组装克隆技术依靠同源重组来组装具有末端同源性的相邻 DNA 片段。同源片段末端区域的最佳长度取决于组装反应中片段的数量和长度。下表列出了末端同源性的建议长度。
片段数 | 片段长度 | 同源区域长度 |
---|---|---|
1-2 | ≤ 8 kb | 20-40 bp |
8-32 kb | 25-40 bp | |
3-5 | ≤ 8 kb | 40 bp |
8-32 kb | 40-100 bp | |
6+ | 100 bp 至 100 kb | 50–100bp |
PCR 扩增 | GeneArt Strings 和 High Q Strings DNA 片段 | GeneArt基因合成 |
---|---|---|
通过PCR扩增获得具有载体同源性的PCR片段,或者将PCR片段与引物进行拼接,之后用于Gibson Assembly组装克隆。当与Platinum SuperFi II 聚合酶配合使用时,可获得无与伦比的保真度。 了解更多有关 PCR 产品的信息 | GeneArt Strings DNA片段是定制的、未克隆的双链线性DNA片段,其使用与GeneArt基因合成相同的高质量控制,通过合成寡核苷酸组装而成。Invitrogen™ GeneArt™ High-Q Strings™ DNA片段具有市场领先的准确性,其错误率小于1 bp /10,000 bp。 立即订购 | GeneArt基因合成克隆经过 100%序列验证。只需从我们的标准克隆载体(pMX)中截取DNA片段,即可开始构建完全无误的组装体。借助我们的SuperSPEED基因合成服务,您甚至可以更快地获得100%无错误的片段。 立即订购 |
Gibson Assembly® 是 SGI-DNA, Inc 的注册商标,已得到授权和许可。
NEBuilder® 是 New England Biolabs, Inc.的注册商标。
In-Fusion® 是 Takara Bio USA, Inc. 的注册商标。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。