12月年末感恩
下单即享盲盒
双12折扣抢先看
戳 ›
一键下单
无需促销代码
精选常用产品2.5折起,无需促销代码,只在官网一键下单即可享!
点击搜索订购 ›
赛默飞疫苗整体解决方案
赛默飞疫苗整体解决方案
赛默飞疫苗整体解决方案
赛默飞疫苗整体解决方案
赛默飞疫苗整体解决方案
赛默飞疫苗整体解决方案
操作小贴士
目前大多为呼吸道标本,包括上呼吸道样本(鼻拭子、咽拭子、鼻咽冲洗液)和下呼吸道样本(深咳痰液、呼吸道抽取物、支气管灌洗液、肺泡灌洗液等)。
  • 上呼吸道样本优点是取材容易,尤其是咽拭子在大规模采样的时候容易操作,但是如果咽拭子的样本采集所得的细胞数目过少,可能导致病毒核酸量不够,检测结果出现偏差。
  • 下呼吸道样本一般病毒的拷贝数较高,但临床上一般使用支气管纤维镜进行取材,采集方法比较复杂,对操作者和设备要求高。所以目前样本采集还是以咽拭子为主。
目前大多为呼吸道标本,包括上呼吸道样本(鼻拭子、咽拭子、鼻咽冲洗液)和下呼吸道样本(深咳痰液、呼吸道抽取物、支气管灌洗液、肺泡灌洗液等)。
  • 上呼吸道样本优点是取材容易,尤其是咽拭子在大规模采样的时候容易操作,但是如果咽拭子的样本采集所得的细胞数目过少,可能导致病毒核酸量不够,检测结果出现偏差。
  • 下呼吸道样本一般病毒的拷贝数较高,但临床上一般使用支气管纤维镜进行取材,采集方法比较复杂,对操作者和设备要求高。所以目前样本采集还是以咽拭子为主。
  • 样本采集之后尽快置于2-8℃保存,在72小时内进行检测,如不能及时检测,则需置于-70℃保存。
  • 咽拭子建议直接放在病毒保存液中保存,检测结果显示湿拭子的提取检测效率比干拭子高。
  • 提取的核酸应在-70℃或以下保存,检测之前不要冻融核酸标本超过1次。
  • 样本采集之后尽快置于2-8℃保存,在72小时内进行检测,如不能及时检测,则需置于-70℃保存。
  • 咽拭子建议直接放在病毒保存液中保存,检测结果显示湿拭子的提取检测效率比干拭子高。
  • 提取的核酸应在-70℃或以下保存,检测之前不要冻融核酸标本超过1次。
处理病毒标本时,应穿戴适当的个人防护用品(例如口罩、防护服、手套、护目镜)。标本处理应遵循二级生物安全等级或更高标准,并在经认证的II级生物安全柜中进行。
处理病毒标本时,应穿戴适当的个人防护用品(例如口罩、防护服、手套、护目镜)。标本处理应遵循二级生物安全等级或更高标准,并在经认证的II级生物安全柜中进行。
目前大多为呼吸道标本,包括上呼吸道样本(鼻拭子、咽拭子、鼻咽冲洗液)和下呼吸道样本(深咳痰液、呼吸道抽取物、支气管灌洗液、肺泡灌洗液等)。
  • 上呼吸道样本优点是取材容易,尤其是咽拭子在大规模采样的时候容易操作,但是如果咽拭子的样本采集所得的细胞数目过少,可能导致病毒核酸量不够,检测结果出现偏差。
  • 下呼吸道样本一般病毒的拷贝数较高,但临床上一般使用支气管纤维镜进行取材,采集方法比较复杂,对操作者和设备要求高。所以目前样本采集还是以咽拭子为主。
目前大多为呼吸道标本,包括上呼吸道样本(鼻拭子、咽拭子、鼻咽冲洗液)和下呼吸道样本(深咳痰液、呼吸道抽取物、支气管灌洗液、肺泡灌洗液等)。
  • 上呼吸道样本优点是取材容易,尤其是咽拭子在大规模采样的时候容易操作,但是如果咽拭子的样本采集所得的细胞数目过少,可能导致病毒核酸量不够,检测结果出现偏差。
  • 下呼吸道样本一般病毒的拷贝数较高,但临床上一般使用支气管纤维镜进行取材,采集方法比较复杂,对操作者和设备要求高。所以目前样本采集还是以咽拭子为主。
  • 样本采集之后尽快置于2-8℃保存,在72小时内进行检测,如不能及时检测,则需置于-70℃保存。
  • 咽拭子建议直接放在病毒保存液中保存,检测结果显示湿拭子的提取检测效率比干拭子高。
  • 提取的核酸应在-70℃或以下保存,检测之前不要冻融核酸标本超过1次。
  • 样本采集之后尽快置于2-8℃保存,在72小时内进行检测,如不能及时检测,则需置于-70℃保存。
  • 咽拭子建议直接放在病毒保存液中保存,检测结果显示湿拭子的提取检测效率比干拭子高。
  • 提取的核酸应在-70℃或以下保存,检测之前不要冻融核酸标本超过1次。
处理病毒标本时,应穿戴适当的个人防护用品(例如口罩、防护服、手套、护目镜)。标本处理应遵循二级生物安全等级或更高标准,并在经认证的II级生物安全柜中进行。
处理病毒标本时,应穿戴适当的个人防护用品(例如口罩、防护服、手套、护目镜)。标本处理应遵循二级生物安全等级或更高标准,并在经认证的II级生物安全柜中进行。
在应对病毒疫情的过程中,作为病毒检测确认的关键技术,核酸检测在其中发挥了极其重要的作用。
新型冠状病毒的检测包括 “样本采集” “直接或灭活后提取核酸” “扩增检测核酸” 三部分,以上为赛默飞特别给与的注意事项。
在应对病毒疫情的过程中,作为病毒检测确认的关键技术,核酸检测在其中发挥了极其重要的作用。
病毒的检测包括 “样本采集” “直接或灭活后提取核酸” “扩增检测核酸” 三部分,以上为赛默飞特别给与的注意事项。
赛默飞在行动
您也可以通过热线电话直接咨询 赛默飞新型冠状病毒整体解决方案相关产品
热线电话:021 61621892
您也可以通过热线电话直接咨询 赛默飞病毒整体解决方案相关产品
热线电话:021 61621892