Search Thermo Fisher Scientific
新冠状肺炎病毒在2020年开年就在全国各地爆发,国家高度重视并出台了各种举措及时防控疫情并积极展开治疗和检测工作。
根据国家卫健委办公厅印发的《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第六版)》中关于传播途径方面的更新内容受到了关注。第六版诊疗方案明确指出,气溶胶传播在特定环境下可能存在。在相对封闭的环境中,长时间暴露于高浓度气溶胶情况下,存在经气溶胶传播的可能。临床检验工作者成为了除临床医生以外,距离病毒最近的人。
气溶胶(aerosol)由固体或液体小质点分散并悬浮在气体介质中形成的胶体分散体系,又称气体分散体系。其分散相为固体或液体小质点,其大小为0.001~100μm,分散介质为气体。液体气溶胶通常称为雾,固体气溶胶通常称为雾烟。
气溶胶的产生是因为某些外力的作用下样品中的分散体系向空气中扩散,从而形成分散体系。而在实验室检验的实验过程中,有许多操作是会形成气溶胶的。
首先,样品的离心过程。离心机在高速运转时会产生气溶胶,如样本盖密封出现问题,就会在离心时产生气溶胶。
其次,样品去盖的过程。在样品离心后,开盖的一瞬间非常容易产生气溶胶。传统样品去盖是人工进行的,因此在这个过程中非常容易发生感染,是最危险的样品处理环节。
作为检验工作者,做好自我的防护是必不可少的,除此之外,减少人工对样品处理过程的参与,是为检验人员提供的更为重要的安全防护。赛默飞TCAutomation实验室全自动样品处理系统就可以最大化的减少人工参与,且全过程均为封闭的样品处理环境,避免携带病毒的样本扩散,为一线医护工作者提供最强有力的防护措施。
赛默飞TCAutomation实验室全自动样品处理系统由多个模块组成,可根据检验实验室场地及客户需求进行自由组合,灵活的搭配方式满足多种实验室的需要。对于有传染风险的样品,TCAutomation可实现轨道穿墙连接,将容易产生气溶胶的样品处理过程与其他流程隔离开,单独进行消毒等操作。同时,对于可能产生气溶胶的操作,TCAutomation全部可用机械代替人工进行处理:
1,离心模块
通过封闭的模块设计,采用机械臂对样品进行抓取,轨道进行样品运输,保证了样品处理的均一性的同时也避免了操作人员与样品的直接接触。
机械臂
2,去盖模块
作为气溶胶传播最主要的来源,去盖过程采用全自动机械化处理将大大的保证了工作者的安全。赛默飞TCAutomation的去盖模块是全封闭处理,轨道进行样本的运输,机械臂进行样品的固定,旋转式去盖机械臂相比于拔盖的方式,可以处理各种类型的样品管帽,也很大程度上避免了脱盖瞬间产生的气溶胶扩散,废弃的样品盖丢弃在内置的垃圾桶内,统一处理,减少污染物的扩散。
机械臂
旋转去盖
3,加盖模块
赛默飞TCAutomation的加盖模块在样品分析完成后由机械臂对样品管进行加盖以备保存。全封闭的模块有效的防止了样品与外界的接触,加盖后的样品管可由轨道运送至在线冷藏模块进行存储,也可至出样模块中线下存储处理。
机械臂加盖
适用于不同类型实验室的自动化解决方案,具有全开放、灵活、逐步扩展升级的功能特点。根据场地及实验室的需求,可选配不同功能及数量的模块组合,如:
*所有组合方案均可通过轨道连接分析仪器如生化分析仪、免疫分析仪、血凝仪等,所有分析仪器为第三方公司提供,可连接在轨道上进行在线样本分析。
可连接不同品牌分析仪:
赛默飞愿与奋战在抗疫一线的医护工作者们一同守护全国人民的安全,共渡难关!