Search
Thermo Scientific CO2 培养箱具有出色的设计和功能选项,可通过控制温度、湿度和 CO2 水平(提供选配 O2 控制)为细胞生长提供最佳条件。参数的均匀性和恢复以及污染控制技术是购买时的重要考虑因素。
探索我们的 3D 产品演示,您可以对虚拟实验室设备进行 360 度转动、缩放、旋转、发现和互动。每个演示均嵌入了有关主要特点和功能的详细说明,让您获得丰富的交互体验。
这种培养箱经过专门设计,可为诸如干细胞、神经元和原代细胞等用于前沿生物建模的敏感细胞提供出色的培养条件。此 3D 产品演示中的功能也适用于 250i(255 L 容量)版本。
这种大容量、可堆叠 CO2 培养箱通过其设计的每一个元素—从 ISO 5 级 HEPA 过滤系统到其简易的清洁流程和可靠的自动灭菌循环—为高价值培养物提供终极保护。
探索这款率先面市、兼容第三方认证洁净室的 165 L 容量 CO2 培养箱,它适用于 ISO 5 级和药品生产质量管理规范 (GMP) A/B 级环境。
探索这款率先面市、兼容第三方认证洁净室的 255 L 容量 CO2 培养箱,它适用于 ISO 5 级和药品生产质量管理规范 (GMP) A/B 级环境。