Search Thermo Fisher Scientific
我们的 Thermo Scientific 科学和医用冷藏箱产品组合为您所有的实验室和临床材料提供可靠、安全的储存,运用精心设计的特色和功能来支持您的具体应用需求。从可靠的日常基础实验室用途到关键生物样品和药品的严格要求,我们的冷藏箱根据您需要的性能和可以信赖的可靠性进行了精确配置。
Thermo Scientific 实验室冷藏箱提供适度可靠的性能。我们的冷藏箱在一些关键指标上实现了始终如一的出色性能,如储柜内温度随时间变化的波动(峰值变化性)、整个储柜内这些测量值的差异(均匀性)以及储柜内特定位置的温度变化(稳定性)。我们在严格、真实的测试环境下,利用分布于储柜各处的传感器对冷藏箱进行了测试,从而确保您的样品得到一致、安全且可靠的储存。
频繁开门或向冷藏箱中添加样品会产生大量热负荷负担,因此快速恢复的制冷能力对性能至关重要。风扇强制空气循环以及庞大的超额冷藏制冷能力可促进温度均匀性以及更快速地从超范围温度恢复。这种能力对于繁忙的实验室和对温度波动耐受性低的生物样品特别重要。
赛默飞世尔科技是其实验室冷藏箱的后盾,提供全面保修,由于部分产品的损益期更久,因此我们仅说明保修期的最长部分。 我们的 V-Drive 压缩机提供10年保修。我们的冷藏箱经久耐用。
我们的实验室冷藏箱的每一处细节都经过考虑,并采用最高质量的材料进行设计,以符合我们对冷藏性能和长期耐用性的严格标准。这包括具有可抵抗物理磨损和环境磨损的光滑粉末涂层和环氧树脂饰面的耐刮擦、大尺寸、冷轧钢内部和外部。一体式无缝聚丙烯衬里内部或镀锌选件有助于增加内壁强度和方便清洁。闭孔垫片提供可靠的门密封。这些看似微不足道的元素叠加起来,就形成了精心制作的冷藏箱,能够更好地满足 UL、CE、FDA、NFPA、AABB、NSF 456、DIN 和 OSHA 的质量、安全和监管标准,以及您对耐用性的要求。
Thermo Scientific 的客户可以享有全球最庞大的实验室设备专业服务人员网络,响应迅速,提供远程服务和问题解决,并具有50多年提供卓越服务的傲人履历。可靠的合规和预防性维护计划旨在实现真正的无忧拥有。如果您的冷藏箱出了问题,您大可放心,因为问题很快就会得到解决,并且停机时间也会很短。
我们的冷藏箱专为环境可持续性而设计,并且不以牺牲性能为代价。 我们通过重视能源效率、冷却技术领域的科技进步以及采用环保的制造技术和建造材料来解决可持续性问题。
Thermo Scientific TSX 冷藏箱已完成 ACT 环境影响因素标示流程,该流程旨在满足科学家和采购专员获得有关实验室产品环境影响的明确第三方验证信息的需求。ACT 标签的标准是根据行业专家和外部利益相关方的意见制定的。ACT 标签流程需要由第三方对产品、其运行及其寿命终结的可持续影响进行验证。
我们的 Thermo Scientific 环保冷藏箱通过了 ENERGY STAR 认证,以在不影响性能的情况下减少能源使用。例如,凭借先进的压缩机和冷却系统,我们的全尺寸高性能冷藏箱的能耗低至 4.6 kW 时/天,与传统高性能冷藏箱相比降低了 32%。此外,减少热输出可以通过减少实验室或临床环境中的 HVAC 负荷进一步节约能源。 所有 TSX 和 TSG 系列产品均通过了美国 EPA ENERGY STAR™ 认证。
Thermo Scientific TSX 系列高性能冷藏箱设计的功能可支持美国环境保护署重要新替代品政策 (SNAP)、欧盟氟化气体合规以及全球其他标准中的可持续发展目标。这些功能包括使用非 CFC 和 HFC 混合天然 R290 环保制冷剂以及高密度 5.1 cm 厚水发泡无 CFC 聚氨酯泡沫保温。您可以放心,您的 Thermo Scientific 冷藏箱是更环保的选择,同时仍能获得与预期相同的高水平性能。
TSX 系列冷藏箱可变驱动 (V-Drive) 压缩机在性能和能效方面实现了飞跃。 当标准压缩机还在以二元、全功率或关闭循环方式运行时,创新的 V-Drive 已经可以根据需要变速运行,以同时实现最佳冷却能力和能效目标。 在与自动微调控件组合使用后,V-Drive 压缩机可调节冷冻功率以精确满足冷藏箱内外温度条件的要求。 其结果是更好的温度均质性、更长的设备使用寿命和出色的能效。
当您考虑在医疗保健环境和实验室中使用冷藏箱的频率和时间时,看似微小的细节可能会产生重大影响。我们实现设计和工程功能凭借的是70多年的冷藏制造经验和与客户的协作,这使我们的设备与众不同,成为您的设施的高价值补充。
操作直观、易于访问和阅读的用户界面消除了猜测并可防止操作失误。 自适应控制器系统利用多传感器检测来提供精确的温度控制,以符合 CDC、WHO、NSF 以及其他全球机构的当前和即将实施的标准。
Thermo Fisher TSX 系列高性能冷藏箱提供静音操作,让您获得安静舒适的工作环境。 这些型号的冷藏箱比前几代冷藏箱安静高达10倍。创新的 V-Drive 技术将声音输出限制到低至 35 dBA 这一与家用冷藏箱相当的水平。
我们的冷藏箱专为满足用户以及样品的需求而设计。真空释放口使门更容易打开,而磁性门垫圈提供安全关闭,带 90° 止动块的自闭门有助于应对沉重的库存负荷。 我们采用人体工程学设计、光滑的全长可反转门把手具有轻触式球头。 精心设计的搁架布局可提高用户效率,减轻物理压力,同时无需落地式装载样品架。明亮的 LED 内部照明便于存取和识别样品。
出厂预设和钥匙操作设定点保障可以锁定温度和警报设定点,以最大程度减少错误和防止篡改。警报系统带有内置温度过高/过低、门未关严或电源故障视听警告,可在温度水平超出范围时提醒相关人员。警报设置功能包括回铃、自动重置、警报静音、按钮式检测选项以及远程警报触点,让您高枕无忧。门锁可为您储存的珍贵样品提供一层额外的安全保障。
TSX 型号附带以及随我们的所有冷藏产品提供的无线监控解决方案通过网络或云端实现冷链合规和样品安全保障。 随时随地使用您的智能手机检查储存温度读数、接收远程警报,并且不仅能更有效地管理样品,还能更有效地管理设备集群。
深思熟虑的配置是我们丰富的科学和医疗级冷藏箱产品组合的特色,有助于满足您的样品类型和应用需求。 我们的冷藏箱分成三大产品线,可根据您实验室的需要提供各种功能和技术。
TSX 系列 | TSG 系列 | TSV 系列 |
适用于温度敏感、关键实验室样品的高性能制冷,具有最先进的样品安全性、能效和应用特异性。 | 适用于需要关键和半关键样品储存、窄温度控制参数和出色操作功能的繁忙环境的精确制冷。 | 适用于非关键样品和常规实验室需求的可靠、经济、操作简单的即插即用型制冷。 在性能出色的同时满足紧张的预算要求。 |
温度性能 | ||
卓越 - 在 2-8°C 工厂设定点范围内 | 精确 - 在 2-10 °C 工厂设定点范围内 | 可靠 - 在 1-12 °C 工厂设定点范围内 |
典型应用 | ||
需要精确控制的储存环境的疫苗、药物、核酸、高价值试剂、酶以及血液制品。
| 细胞培养基、电泳缓冲液、抗体稀释液、试剂、色谱分析、临床检测试剂盒、母乳、药物。适用于繁忙实验室的可靠样品储存。 | 日常细胞培养基、染色溶液、膜和基础生物医学应用储存。 |
我们的每一条产品线(TSX、TSG 和 TSV)都包括应用专属配置,可提供精确适合您所用样品类型的重要功能和认证。这些型号可严格符合您的性能要求。
我们的冷藏箱/冷冻箱组合可实现简单、多功能的实验室级冷藏。采用即插即用的易用型设计,具有实验室级耐用性。
Thermo Scientific 易燃材料和防爆冷藏箱设计为满足您冷藏挥发物和在危险环境中储存的安全性要求。我们的设备可满足温度性能、可靠性和合规性需求,包括 NFPA 和 OSHA 标准中的需求。这些实验室冷藏箱设计用于通常存在易燃材料并需要无火花内部储柜环境的 1 类、C 和 D 组以及 1 类、区域 1、IIB 组区域。
我们的色谱分析冷藏箱的独特功能和先进冷却技术可以为色谱分析应用提供充分的支持。这些设备设计用于满足所需的额外冷却能力、温度均匀性和窄温度参数,还包括可支持您的工作流程的先进功能。 内置电源插座、可完全接触隔室内的色谱分析仪、LED 照明、钥匙门锁和自适应除霜功能完美适合您的工作需求。
血液和血液产品的储存面临着独特的设备挑战。我们的血液和血浆冷藏箱能够应对这些挑战。 我们的高性能设备包括 4 °C 工厂预设点,变异性低,并且出色的开门恢复速度可维持关键的储存参数。自适应冷却技术根据用户习惯进行调整,以同时实现出色的温度控制和能效。 我们的血库冷藏箱根据 AABB 标准符合产品 (SCPP) 计划获准用于血浆储存。此外,特别适合血袋或液基重载的储存配置和符合人体工程学的安静操作等体贴周到的功能使这些设备非常适合您的应用。
许多疫苗和药品都需要非常具体的温度才能保持有效性。与该温度的任何偏差都可能对疫苗的活性和功效产生显著影响。 我们的高性能、专用疫苗冷藏箱在设计上符合 CDC、WHO、ANSI/NSF 456 以及其他全球性机构在维持冷链要求和产品质量上的疫苗储存标准。 我们的高性能药房冷藏箱具有可调式拉篮和玻璃门,适用于轻松鉴定和存取疫苗、药品、化疗药物以及其他需要精确的 2° 至 8 °C 储存的材料。
我们的实验室级冷场箱与并非设计用于应对实验室环境挑战的冷藏箱之间存在关键的区别,其中包括微处理器控制设定点、警报、时间和温度敏感型自动除霜系统、温度监控和记录以及电子输出信号。这些基本区别仅仅是开始。 Thermo Scientific 实验室冷藏箱采用的先进冷却技术和温度均匀性、稳定性和恢复标准是研究、临床和工业实验室存储试剂、培养基、蛋白质等产品以及其他生物医疗样品时进行高要求日常使用所需要的。 此外,我们的实验室级冷藏箱系列产品还在可靠性、耐用性、人体工程学设计以及环境可持续性方面具有出色的质量。