Search Thermo Fisher Scientific
多点加热搅拌器非常适合大容量、高性能的处理和生命科学/生物技术应用以及拥有多个用户的实验室。
使用我们的加热搅拌器选择指南 ›查找满足您需求的加热板搅拌器
Super-Nuova 多位点数字加热搅拌器 | ||
---|---|---|
Thermo Scientific Super-Nuova 多位点数字加热搅拌器具有一个加热的陶瓷顶面,上面有四个独立控制的搅拌位点,借助这款加热板可以开展生命科学和生物技术应用。这款搅拌器含有4功能存储器和低温调节功能,非常适合生命科学和生物技术应用,专为需要高容量处理的多用户实验室而设计,具有卓越的性能、安全性和可控性。 | ||
部件号 | SP135935Q | SP135930-33Q |
板材料 | 陶瓷 | 陶瓷 |
板形状 | 方形 | 方形 |
板尺寸 | 10.25 x 10.25 in. (26.0 x 26.0cm) | 10.25 x 10.25 in. (26.0 x 26.0cm) |
电压 | 120V | 220/240V |
速度 | 50 - 1,200rpm | 50 - 1,200rpm |
温度范围 | 1°C 至 370°C | 1°C 至 370°C |
搅拌点 | 4 | 4 |
Unity Lab Services: Access to our expert service team, information on support plans, parts and consumables resources, and other instrument services.