Magnetic Stirrers
我们的磁力搅拌器设计有多种转速范围,具有单点或多点振动功能,可以满足所有实验室需求。我们的产品组合包括供一般实验室使用的具有可靠和准确速度控制的搅拌器,以及可浸没在水浴中、用于 CO2 培养箱,或具有低速搅拌功能,用于细胞培养的特种搅拌器。 
使用我们的搅拌器选择指南 ›查找搅拌器以满足您的需求
哪种类型的搅拌器最适合您的应用?
基本
标准
高端
用户界面
模拟型
数字式
数字式
定时器
保存设置
可选配件
*
RPM 设置的准确性
+/-1 以内
+/-1 以内
低速搅拌能力
遥控机制
搅拌位点单点单点单点多点
单点磁力搅拌器
单点磁力搅拌器设计有多种速度范围,可用于所有实验室。基本、标准和高级型搅拌器设计用于一般的实验室操作条件,特种搅拌器用于特定的操作条件,如浸没在水中或置于 CO2 培养箱中。
多点磁力搅拌器
我们的多点磁力搅拌器设计有 4、6、15 或 60 个搅拌点,速度控制良好,可满足所有实验室的多种需求。它们适用于各种操作条件,如日常实验室使用或者水浴和 CO2 培养箱。 
erlenmeyer-flasks-170x170
Water Baths
CO2 Incubators
pH
Support
Unity Lab Services: Access to our expert service team, information on support plans, parts and consumables resources, and other instrument services.