Floor model shakers
使用落地式摇床和可堆叠轨道摇床,可以节省实验室空间并实现大容量应用。将培养式和制冷型摇床的功能与易于使用、人机工效学控件相结合,可最大程度提高应用的灵活性和生产力。高性能产品型号具备 HEPA 过滤功能,可最大限度地防止交叉污染;配备有定向气流系统,可保证温度均匀并提供理想的生长条件,即便装置处于满载状态也是如此。
选择摇床    选择配件
可靠
reliable floor and stackable shaker
三偏心轴驱动装置可以处理较重负载、实现均匀搅拌和24小时连续运行,即便在高速运转状态下也是如此。
简单
easy-to-use floor shaker
在背光显示屏上可同时查看转速和时间的实际值和设定值,同时可监测和控制内舱温度,保证内舱温度为37℃,达到±0.1℃的精度。
灵活
flexible floor model shaker
摇床功能多样,可容纳容量高达6 L的培养瓶,采用双层堆叠平台,小容器也可实现高通量,提供稳固搁架以满足您日益增长的实验室需求。
选择落地式摇床还是可堆叠摇床?
floor model lab shaker
可对容量高达6 L 的大容量培养瓶进行振荡处理,温度监测一致性佳,可24小时连续运行。
  • 提供接入端口,用于接入探头、热电偶、气体歧管或传感器
  • 排液系统配备阀门,便于除去溢出的液体,从而降低污染风险
  • 三偏心轴驱动装置可以处理较重负载、实现均匀搅拌和24小时连续运行,即便在高速运转状态下也是如此
  • 内壁采用不锈钢材质,无裂隙,四角为弧形,便于清洁
stackable lab shakers
将轨道式振荡与通用温度控制结合在一起,功能更多。本款耐用型动态平衡轨道摇床装置可确保获得理想的氧化作用和营养物质混合效果、减少细胞凝集以及防止液体飞溅。
  • 堆叠2-3个装置(取决于型号),以最大限度地利用地面空间
  • 采用宽大的观察窗,便于监测
  • 内舱具有照明功能,可在不干扰内舱环境的情况下进行观察
  • 可同时查看转速、运行时间和温度
 MaxQ HP 培养式控制台摇床MaxQ HP 培养式制冷型控制台摇床
 maxq console shakermaxq console shaker
 培养式摇床,适用于大容量培养瓶,配备定向层流系统以获得理想的温度均匀性。培养式制冷型大容量装置,配备专门过滤的前后式制冷气流系统。
 了解更多了解更多
最大容器尺寸6 L 锥形瓶6 L 锥形瓶
可用的通用平台
18x30 in.18x30 in.
转速25-525转/分25-525转/分
温度环境温度+5℃至60℃环境温度+4℃至60℃
外形尺寸
(高 x 宽 x 深)
40.4x45x30 in.
(102.6x114.3x76.2 cm)
40.4x45x30 in.
(102.6x114.3x76.2 cm)
HEPA 过滤
轨道1 in. (2.5 cm)1 in. (2.5 cm)
承重能力71 lb. (32 kg)71 lb. (32 kg)
配件平台 ›
夹具 ›
试管架及其他配件 ›
平台 ›
夹具 ›
试管架及其他配件 ›
 MaxQ 6000 培养式摇床MaxQ 6000 培养式制冷型摇床MaxQ 8000 HP 培养式摇床MaxQ 8000 HP 培养式制冷型摇床
 maxq 6000 shakermaxq 6000 shakermaxq 8000 shakermaxq 8000 shaker
 加热式可堆叠装置,用于存储或振荡处理样品,占地面积小。
可堆叠培养式制冷型装置,在占地面积较小的情况下可实现灵活性和容量的最大化。培养式摇床,具有拉出式平台,可100% 实现样品存取。随附堆叠套件。可适应培养模式和制冷模式下的温度范围,耐用性佳,堆叠时也可在最高转速下运行。
 了解更多了解更多了解更多了解更多
最大容器尺寸6 L 锥形瓶6 L 锥形瓶2 L 锥形瓶2 L 锥形瓶
可用的通用平台18x18 in.,双层堆叠 18x18 in. (需购买堆叠所需的两个平台和适配器套装)18x18 in.,双层堆叠 18x18 in. (需购买堆叠所需的两个平台和适配器套装)18x30 in.18x30 in.
转速堆叠情况下:15-300 ±1转/分
未堆叠情况下:15-500转/分 ±1转/分
堆叠情况下:15-300 ±1转/分
未堆叠情况下:15-500转/分 ±1转/分
25-400转/分 ±1转/分25-400转/分
±1转/分
温度环境温度+10℃至80℃ 环境温度-15℃至80℃ 环境温度+10℃至60℃环境温度-5℃至60℃
外形尺寸
(高 x 宽 x 深)
40.5x27x33 in. (102.9x69.9x83.8 cm)40.5x27x33 in. (102.9x69.9x83.8 cm)25x46.5x33.3 in.
(63.5x118.1x84.6 cm)
25x56.5x33.3 in.
(63.5x143.5x84.6 cm)
HEPA 过滤
轨道0.75 in. (1.9 cm)0.75 in. (1.9 cm)1 in. (2.5 cm)1 in. (2.5 cm)
承重能力
35 lb. (15.9 kg)35 lb. (15.9 kg)71 lb. (32 kg)71 lb. (32 kg)
堆叠套件可用可用包含包含
配件平台 ›
夹具 ›
试管架及其他配件 ›
平台 ›
夹具 ›
试管架及其他配件 ›
平台 ›
夹具 ›
试管架及其他配件 ›
平台 ›
夹具 ›
试管架及其他配件 ›
 MaxQ HP 培养式控制台摇床MaxQ HP 培养式制冷型控制台摇床
 maxq console shakermaxq console shaker
 培养式摇床,适用于大容量培养瓶,配备定向层流系统以获得理想的温度均匀性。培养式制冷型大容量装置,配备专门过滤的前后式制冷气流系统。
 了解更多了解更多
最大容器尺寸6 L 锥形瓶6 L 锥形瓶
可用的通用平台
18x30 in.18x30 in.
转速25-525转/分25-525转/分
温度环境温度+5℃至60℃环境温度+4℃至60℃
外形尺寸
(高 x 宽 x 深)
40.4x45x30 in.
(102.6x114.3x76.2 cm)
40.4x45x30 in.
(102.6x114.3x76.2 cm)
HEPA 过滤
轨道1 in. (2.5 cm)1 in. (2.5 cm)
承重能力71 lb. (32 kg)71 lb. (32 kg)
配件平台 ›
夹具 ›
试管架及其他配件 ›
平台 ›
夹具 ›
试管架及其他配件 ›
 MaxQ 6000 培养式摇床MaxQ 6000 培养式制冷型摇床MaxQ 8000 HP 培养式摇床MaxQ 8000 HP 培养式制冷型摇床
 maxq 6000 shakermaxq 6000 shakermaxq 8000 shakermaxq 8000 shaker
 加热式可堆叠装置,用于存储或振荡处理样品,占地面积小。
可堆叠培养式制冷型装置,在占地面积较小的情况下可实现灵活性和容量的最大化。培养式摇床,具有拉出式平台,可100% 实现样品存取。随附堆叠套件。可适应培养模式和制冷模式下的温度范围,耐用性佳,堆叠时也可在最高转速下运行。
 了解更多了解更多了解更多了解更多
最大容器尺寸6 L 锥形瓶6 L 锥形瓶2 L 锥形瓶2 L 锥形瓶
可用的通用平台18x18 in.,双层堆叠 18x18 in. (需购买堆叠所需的两个平台和适配器套装)18x18 in.,双层堆叠 18x18 in. (需购买堆叠所需的两个平台和适配器套装)18x30 in.18x30 in.
转速堆叠情况下:15-300 ±1转/分
未堆叠情况下:15-500转/分 ±1转/分
堆叠情况下:15-300 ±1转/分
未堆叠情况下:15-500转/分 ±1转/分
25-400转/分 ±1转/分25-400转/分
±1转/分
温度环境温度+10℃至80℃ 环境温度-15℃至80℃ 环境温度+10℃至60℃环境温度-5℃至60℃
外形尺寸
(高 x 宽 x 深)
40.5x27x33 in. (102.9x69.9x83.8 cm)40.5x27x33 in. (102.9x69.9x83.8 cm)25x46.5x33.3 in.
(63.5x118.1x84.6 cm)
25x56.5x33.3 in.
(63.5x143.5x84.6 cm)
HEPA 过滤
轨道0.75 in. (1.9 cm)0.75 in. (1.9 cm)1 in. (2.5 cm)1 in. (2.5 cm)
承重能力
35 lb. (15.9 kg)35 lb. (15.9 kg)71 lb. (32 kg)71 lb. (32 kg)
堆叠套件可用可用包含包含
配件平台 ›
夹具 ›
试管架及其他配件 ›
平台 ›
夹具 ›
试管架及其他配件 ›
平台 ›
夹具 ›
试管架及其他配件 ›
平台 ›
夹具 ›
试管架及其他配件 ›
优化落地式或可堆叠摇床
floor shaker platforms
通用平台通过在单个平台上混合放置不同尺寸的实验室器具,最大限度地提升灵活性。前往 ›
floor shaker clamps
各式各样的夹具通过混用和匹配容器类型与通用平台,并按需定制摇床,最大限度地提高效率和生产力。前往 ›
floor shaker racks
试管架和配件为您的摇床配备可调节支架,以适应广泛应用,满足不同目标,并保持环境清洁和安全。前往 ›
通用平台
选择最能满足您需求的平台,灵活地在单个平台上使用各种实验室器具。请单独购买夹具。在下方选择最适合您的尺寸(长 x 宽)。
选择最能满足您需求的平台,灵活地在单个平台上使用各种实验室器具。请单独购买夹具。在下方选择最适合您的尺寸(长 x 宽)。
通用夹具
进行混用、搭配以按需定制通用平台。夹具作为单独的产品出售。
进行混用、搭配以按需定制通用平台。夹具作为单独的产品出售。
试管架和配件
探索 MaxQ 摇床
注: 此工具最好在 Chrome、Firefox 或 Safari 浏览器中查看。 了解更多 ›
max-q-8000-3d-tour
夹具替代产品
lab shaker flask mat
可靠、易于使用的"粘垫"
Thermo Scientific 粘性培养瓶垫(或称"粘垫")提供了一种可将多种容器粘附至任何轨道摇床的灵活、便捷的替代方案。
在轨道摇床上使用“粘垫”的三大注意事项
立刻订购
观看 MaxQ 8000 高性能摇床视频
相关产品