Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific™ Wellwash™ 洗板机性能可靠且易于使用,可为日常和更高数据要求的 ELISA 实验提供安全的清洗保障。Wellwash 洗板机配备大型彩色显示屏,提供基于本地语言的图形操作界面;使用非加压瓶,为您带来最佳易用性、便利性和安全性。
Wellwash | Wellwash Versa | |
冲洗头 | 1x8,1x12 | 两个 1x8,两个 1x12、2x8 细胞冲洗头 |
---|---|---|
洗液瓶 | 1 个洗液瓶(2 升) | 3 个洗液瓶(两个 4 升和一个 2 升) |
孔板形式 | 96 | 96,384 |
细胞清洗 | 否 | 是 |
机器手臂兼容性 | 否 | 是 |
仅供科研使用,不可用于诊断目的。