Search Thermo Fisher Scientific
易于使用的 Thermo Scientific Multidrop 试剂分液器具备出色的灵活性和优异的分液性能,满足您实验室的各种分液需求。 设计用于支持制药和生物技术实验室中各种分液要求。紧凑型 Thermo Scientific Multidrop 分液器结构紧凑,可轻松的放在工作台面,直观的用户界面可轻松进行设置和编程。借助出色的精确度和重现性,数秒内分液好微孔板,帮助您更快更好的完成检测。
Multidrop Combi |
Multidrop Combi+ | Multidrop Combi nL | ||
用户界面 | 机载接口 或 FILLit PC 软件 | 机载接口 或 FILLit PC 软件 | 机载接口 或 FILLit PC 软件 |
---|---|---|---|
容量 | 0.5-2500 µl | 0.5-2500 µl | 50 nl-50 µl |
容量增量 | 细管分液盒:0.5–50 μL,增量为 0.5 μL 标准管分液盒: 5- 2,000 µL,增量为 5 µL | 细管分液盒:0.5–50 μL,增量为 0.5 μL 标准管分液盒: 5- 2,000 µL,增量为 5 µL | 1nL,增量为 50-999nL, 10nL,增量为 1.00-9.99µL, 100nL,增量为 10.0-50.0µL, FILLit 软件,增量为 1nL |
分液容量可调节性 | 每列 | 每列 | 每个孔 |
死体积 | < 1 mL 容量范围:0.5 - 50 µL <7 mL 容量范围:>50 µL (可以将试剂反冲回收至原始储液槽,以避免昂贵试剂的损失) | < 1 mL 容量范围:0.5 - 50 µL <7 mL 容量范围:>50 µL (可以将试剂反冲回收至原始储液槽,以避免昂贵试剂的损失) | <1.2 mL |
孔板规格 | 9-至1,536-孔板:包括盒装规格的96和384深孔和管(孔板高度:5 - 50 mm) | 9-至1,536-孔板:包括盒装规格的96和384深孔和管(孔板高度:5 - 50 mm) | 96-1536 孔板; 包括盒装规格的96、384管 |
板高度调节 | 自动 | 自动 | 自动 |
自动化/机械臂兼容 | 是 | 是 | 是 |
分液技术 | 蠕动泵 | 蠕动泵 | 加压阀系统 |
尺寸 | 14.0 x 8.6 x 12.9 in. (35.6 x 21.8 x 32.8 cm) | 14.0 x 8.6 x 12.9 in. (35.6 x 21.8 x 32.8 cm) | 14 x 8.6 x 14.8 in 35.5 x 22 x 37.5 cm |
重量 | 20.1 lb/9.1K | 20.1 lb/9.1K | 21.2 lb/9.6 kg |
*Multidrop Combi SMART+ 使用 RFID 追踪分液盒的使用情况
种类繁多的 Thermo Scientific Multidrop 分液盒产品为各种容量范围和各种试剂提供了理想的解决方案,可实现出色性能和结果。可以选择标准和细管分液盒以及这些分液盒的 SMART+ 版本,这些版本可存储分液使用期限数据。
Multidrop Combi+ | Multidrop Combi nL | ||
用户界面 | 机载接口 或 FILLit PC 软件 | 机载接口 或 FILLit PC 软件 | 机载接口 或 FILLit PC 软件 |
---|---|---|---|
容量 | 0.5-2500 µl | 0.5-2500 µl | 50 nl-50 µl |
容量增量 | 细管分液盒:0.5–50 μL,增量为 0.5 μL 标准管分液盒: 5- 2,000 µL,增量为 5 µL | 细管分液盒:0.5–50 μL,增量为 0.5 μL 标准管分液盒: 5- 2,000 µL,增量为 5 µL | 1nL,增量为 50-999nL, 10nL,增量为 1.00-9.99µL, 100nL,增量为 10.0-50.0µL, FILLit 软件,增量为 1nL |
分液容量可调节性 | 每列 | 每列 | 每个孔 |
死体积 | < 1 mL 容量范围:0.5 - 50 µL <7 mL 容量范围:>50 µL (可以将试剂反冲回收至原始储液槽,以避免昂贵试剂的损失) | < 1 mL 容量范围:0.5 - 50 µL <7 mL 容量范围:>50 µL (可以将试剂反冲回收至原始储液槽,以避免昂贵试剂的损失) | <1.2 mL |
孔板规格 | 9-至1,536-孔板:包括盒装规格的96和384深孔和管(孔板高度:5 - 50 mm) | 9-至1,536-孔板:包括盒装规格的96和384深孔和管(孔板高度:5 - 50 mm) | 96-1536 孔板; 包括盒装规格的96、384管 |
板高度调节 | 自动 | 自动 | 自动 |
自动化/机械臂兼容 | 是 | 是 | 是 |
分液技术 | 蠕动泵 | 蠕动泵 | 加压阀系统 |
尺寸 | 14.0 x 8.6 x 12.9 in. (35.6 x 21.8 x 32.8 cm) | 14.0 x 8.6 x 12.9 in. (35.6 x 21.8 x 32.8 cm) | 14 x 8.6 x 14.8 in 35.5 x 22 x 37.5 cm |
重量 | 20.1 lb/9.1K | 20.1 lb/9.1K | 21.2 lb/9.6 kg |
*Multidrop Combi SMART+ 使用 RFID 追踪分液盒的使用情况
种类繁多的 Thermo Scientific Multidrop 分液盒产品为各种容量范围和各种试剂提供了理想的解决方案,可实现出色性能和结果。可以选择标准和细管分液盒以及这些分液盒的 SMART+ 版本,这些版本可存储分液使用期限数据。
Multidrop Pico |
用户界面 | PicoIT PC 软件 | PicoIT PC 软件 |
---|---|---|
体积 | 11 pL - 20 µl 或 1 nL - 200 µl | 11 pL - 20 µl 或 1 nL - 200 µl |
孔板规格 | 12、24、48、96、384、1536孔板 | 12、24、48、96、384孔板 |
板高度调节 | 自动 | 手动 |
自动化/机械臂兼容 | 是 | 否 |
分液技术 | 非接触式数字分液 | 非接触式数字分液 |
应用 | 药物组合研究、生化测定、基于细胞的测定、DMPK、二次筛选、合成化学、测定开发、qPCR、酶联免疫、抗体治疗、SAR 和斑点试验 | |
尺寸 | 47 x 38 x 32 cm | 31 x 28 x 20 cm |
重量 | 14.1 kg | 5.9 kg |
用户界面 | PicoIT PC 软件 | PicoIT PC 软件 |
---|---|---|
体积 | 11 pL - 20 µl 或 1 nL - 200 µl | 11 pL - 20 µl 或 1 nL - 200 µl |
孔板规格 | 12、24、48、96、384、1536孔板 | 12、24、48、96、384孔板 |
板高度调节 | 自动 | 手动 |
自动化/机械臂兼容 | 是 | 否 |
分液技术 | 非接触式数字分液 | 非接触式数字分液 |
应用 | 药物组合研究、生化测定、基于细胞的测定、DMPK、二次筛选、合成化学、测定开发、qPCR、酶联免疫、抗体治疗、SAR 和斑点试验 | |
尺寸 | 47 x 38 x 32 cm | 31 x 28 x 20 cm |
重量 | 14.1 kg | 5.9 kg |
Multidrop Combi SMART | Multidrop Combi nL | |||
用户界面 | 机载接口 或 FILLit PC 软件 | 机载接口 或 FILLit PC 软件 | PicoIT PC 软件 | PicoIT PC 软件 |
---|---|---|---|---|
体积 | 0.5-2500 µl | 50 nl-50 µl | 11 pL - 20 µl 或 1 nL - 200 µl | 11 pL - 20 µl 或 1 nL - 200 µl |
孔板规格 | 6-1536 孔板; 包括架规格96、384管 | 96-1536 孔板; 包括盒装规格的96、384管 | 12、24、48、96、384、1536 孔板 | 12、24、48、96、384孔板 |
板高度调节 | 自动 | 自动 | 自动 | 手动 |
自动化/机械臂兼容 | 是 | 是 | 是 | 否 |
可用分液盒** | 小管分液盒—塑料头、 小管分液盒—金属头、 标准管分液盒—塑料头 | 不适用 | 标准管分液盒—塑料头 | 标准管分液盒—塑料头 |
分液技术 | 蠕动泵 | 加压阀系统 | 非接触式数字分液 | 非接触式数字分液
|
购买时随附 PC 软件 | 是 | 是 | 是 | 是 |
*例如,α 筛查微珠、聚苯乙烯微珠、氧化钇微珠、羧化四乙二醇微珠 (0.8 µm)
→ Multidrop 客户角 ›