Search Thermo Fisher Scientific
赛默飞Multiskan SkyHigh 全波长酶标仪也是一种紫外/可见光微孔板分光光度计,可轻松胜任几乎所有光度测量,尤其是 DNA、RNA 和蛋白质分析以及浊度测量。Multiskan SkyHigh 系统提供各种配置,可灵活满足多种需求。带触屏的配置既可独立使用仪器又可与 Thermo Scientific SkanIt PC 软件配合使用。Multiskan SkyHigh 不带触屏的型号非常适合所有操作都依赖电脑的用户。部分型号还兼容比色皿检测功能。
除了所有酶标仪的常见功能外,Multiskan SkyHigh 全波长酶标仪还具有以下功能:
快速检测超微量
我们的 µDrop 和 µDrop Duo 板专为快速检测超微量而设计。您可同时分析多达 32 份样品,并可快速方便地擦除样品以进行连续测量。
Thermo Fisher Connect 和 Microsoft OneDrive
用户可以在触摸屏型号上利用 Thermo Fisher Connect 和 Microsoft OneDrive 云功能远程访问、管理和共享数据。
SkanIt 软件
SkanIt软件可用于控制Multiskan SkyHigh全波长酶标仪,并通过可视化工作流程、轻松的数据分析和导出功能保证仪器功能得到充分利用。
灵活性
Multiskan SkyHigh 全波长酶标仪有三种不同配置可选:1) 触摸屏、2) 比色皿和触摸屏、3) 仅能使用 SkanIt 软件进行操作。
快速读板
6秒完成整个96孔的读数,10秒内获得单孔的全光谱 (200–1,000 nm) 扫描结果。
|
|
||||
|
Multiskan SkyHigh | 带触摸屏的 Multiskan SkyHigh | 带触摸屏和 µDrop Duo 板的 Multiskan SkyHigh | 带触摸屏和比色皿的 Multiskan SkyHigh | 带触摸屏、比色皿和 µDrop Duo 的 Multiskan SkyHigh |
SkanIt 软件 | ✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
触摸屏* |
|
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
比色皿读取功能 |
|
|
|
✓ |
✓ |
µDrop Duo 板 |
|
|
✓ |
|
✓ |
* 允许访问 Thermo Fisher Connect 和 Microsoft OneDrive 云功能。可连接至局域网。
仅供科研使用。不可用于诊断程序。