Search Thermo Fisher Scientific
查找有关微孔板、Multidrop 分液器、Wellwash 和 Wellwash Versa 洗板机以及 Finnpipette、Novus、ClipTip 和 ClipTip Equalizer 多通道移液器的信息。
使用正确的微孔板对于基于微孔板的检测至关重要。用于生产某些微孔板的塑料可能具有自发荧光,从而导致假阳性结果。对于活细胞的分析,可能需要涂层或特殊表面处理以促进附着和保障细胞健康。赛默飞世尔科技可提供一系列微孔板。
产品包括:
Thermo Scientific Nunc 细胞培养板 | Nunc 黑色和白色聚苯乙烯板 | Nunc Edge 板 |
具有多种表面修饰和孔板类型,可用于各种基于2D和3D细胞的分析。 | 具有最低背景和孔间干扰实现最佳信号检测,从而获得最佳性能。 | 可最大限度减少蒸发对长时间孵育活细胞检测的影响。 |
Thermo Scientific Multidrop 分液器让您可以在几秒钟内以出色的精度和重现性填充孔板,从而帮助您更快地开展实验并提高工作效率。紧凑型 Multidrop 分液器结构小巧,可直接放在工作台面上,直观的用户界面可轻松实现设置和程序编辑。Multidrop 试剂分液器基于蠕动泵分液技术,利用可拆卸、可高压灭菌的 Multidrop 分液盒来分配试剂、稀释液、细胞和微球等。
用户界面 | |||
---|---|---|---|
独立显示屏 或 FILLit 电脑软件 | 独立显示屏 或 FILLit 电脑软件 | PicoIT 电脑软件 | PicoIT 电脑软件 |
体积 | |||
0.5-2500 µl | 50 nl-50 µl | 11 pL - 20 µl 或 1 nL - 200 µl | 11 pL - 20 µl 或 1 nL - 200 µl |
孔板类型 | |||
6-1536 孔板; 包括96,384孔板 | 96-1536 孔板; 包括96,384孔板 | 12、24、48、96、384、1536 孔板 | 12、24、48、96、384孔板 |
板高度调节 | |||
自动 | 自动 | 自动 | 手动 |
自动化/机械臂兼容 | |||
是 | 是 | 是 | 否 |
可用分液盒** | |||
细管分液盒—塑料头、 细管分液盒—金属头、 标准管分液盒—塑料头 | 不适用 | 标准管分液盒—塑料头 | 标准管分液盒—塑料头 |
分液技术 | |||
蠕动泵 | 加压阀系统 | 非接触式数字分液 | 非接触式数字分液 |
购买时随附电脑控制软件 | |||
是 | 是 | 是 | 是 |
**有关所有可用零配件和配置,请参阅《分液盒选择指南》。
我们的 Thermo Scientific Wellwash 洗板机易用且可靠,可为常规和研究型 ELISA 应用提供安全的清洗性能。Wellwash 洗板机配置含图形界面的大型彩色显示屏和非加压瓶,包括本地化语言版本,为您带来最佳易用性、便利性和安全性。
洗头 | |
---|---|
1x8、1x12 | 两个 1x8、两个 1x12、2x8 细胞洗头 |
洗瓶 | |
1 瓶(2 升) | 3 瓶(2 瓶 4 升、1 瓶 2 升) |
孔板类型 | |
96 | 96、384 |
细胞清洗 | |
否 | 是 |
自动化兼容性 | |
否 | 是 |
Thermo Scientific 提供满足所有应用的各种多通道移液器。从我们性能久经考验的 Finnpipette 和 Novus 系列到创新性 ClipTip 和 ClipTip 间距可调移液器,我们始终处在移液器技术领域的前沿,致力于提供让用户安心的产品性能以及舒适的日常操作。