Search Thermo Fisher Scientific
选择适合的真空浓缩仪系统对于得到最好的结果和可靠性至关重要。Savant SpeedVac 套装有两种款式:
|
|
使用下面的图表为您的应用选择正确的系统。如有任何订购问题或希望讨论适合您需求的定制系统,请发送电子邮件至 speedvac@thermofisher.com。
SpeedVac 型号 * | DNA130 | SPD1030P1 与 | SRF110P1/SRF110P2 | SPD120P1 | SPD120P2 | SPD1030 | SPD130P1 | SPD140P1 | SPD140P2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品规格 | 集成式 | 集成式 | 模块化 | 模块化 | 模块化 | 集成式 | 模块化 | 模块化 | 模块化 |
1.5 mL 试管最大容量 | 36 | 120 | 132 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
DNA/RNA 乙醇、H2O、缓冲液 | |||||||||
DNA/RNA 氢氧化铵(寡核苷酸) | |||||||||
DNA/RNA 乙腈或 H2O 中的 DNA | |||||||||
蛋白质、酶、HPLC 分离组分 H2O、乙腈、甲醇、乙醇 +0.1% TFA | |||||||||
低沸点溶剂 (侵蚀性)有机化学、药物研发 氯仿、乙酸乙酯、丙酮、二氯甲烷、正己烷 | |||||||||
高沸点溶剂 (侵蚀性)有机化学、药物研发 DMSO、DMF、甲苯、硝基苯、吡啶 | |||||||||
强酸和强碱 有机化学、药物研发 TFA、乙酸、甲酸、氢氧化钠 |
* 所有套装都链接到 115V/60Hz 型号。相关产品页面上也提供 230/50Hz 型号。
SpeedVac 型号 * | SPD1030 | SPD2030P1 与 | SPD210P1 | SPD210P2 | SPD2030 | SPD300P2 | SPD300P1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
产品规格 | 集成式 | 集成式 | 模块化 | 模块化 | 集成式 | 模块化 | 模块化 |
1.5 mL 试管最大容量 | 120 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
DNA/RNA 乙醇、H2O、缓冲液 | |||||||
DNA/RNA 氢氧化铵(寡核苷酸) | |||||||
DNA/RNA 乙腈或 H2O 中的 DNA | |||||||
蛋白质、酶、HPLC 分离组分 H2O、乙腈、甲醇、乙醇 +0.1% TFA | |||||||
低沸点溶剂 (侵蚀性)有机化学、药物研发 氯仿、乙酸乙酯、丙酮、二氯甲烷、正己烷 | |||||||
高沸点溶剂 (侵蚀性)有机化学、药物研发 DMSO、DMF、甲苯、硝基苯、吡啶 | |||||||
强酸和强碱 有机化学、药物研发 TFA、HCL、乙酸、甲酸、氢氧化钠 |
* 所有套件都链接到 115V/60Hz 型号(如提供)。相关产品页面上也提供 230V/50Hz 型号。
SpeedVac 型号 * | DNA130 | SPD1030P1 与 | SRF110P1/SRF110P2 | SPD120P1 | SPD120P2 | SPD1030 | SPD130P1 | SPD140P1 | SPD140P2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品规格 | 集成式 | 集成式 | 模块化 | 模块化 | 模块化 | 集成式 | 模块化 | 模块化 | 模块化 |
1.5 mL 试管最大容量 | 36 | 120 | 132 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
DNA/RNA 乙醇、H2O、缓冲液 | |||||||||
DNA/RNA 氢氧化铵(寡核苷酸) | |||||||||
DNA/RNA 乙腈或 H2O 中的 DNA | |||||||||
蛋白质、酶、HPLC 分离组分 H2O、乙腈、甲醇、乙醇 +0.1% TFA | |||||||||
低沸点溶剂 (侵蚀性)有机化学、药物研发 氯仿、乙酸乙酯、丙酮、二氯甲烷、正己烷 | |||||||||
高沸点溶剂 (侵蚀性)有机化学、药物研发 DMSO、DMF、甲苯、硝基苯、吡啶 | |||||||||
强酸和强碱 有机化学、药物研发 TFA、乙酸、甲酸、氢氧化钠 |
* 所有套装都链接到 115V/60Hz 型号。相关产品页面上也提供 230/50Hz 型号。
SpeedVac 型号 * | SPD1030 | SPD2030P1 与 | SPD210P1 | SPD210P2 | SPD2030 | SPD300P2 | SPD300P1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
产品规格 | 集成式 | 集成式 | 模块化 | 模块化 | 集成式 | 模块化 | 模块化 |
1.5 mL 试管最大容量 | 120 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
DNA/RNA 乙醇、H2O、缓冲液 | |||||||
DNA/RNA 氢氧化铵(寡核苷酸) | |||||||
DNA/RNA 乙腈或 H2O 中的 DNA | |||||||
蛋白质、酶、HPLC 分离组分 H2O、乙腈、甲醇、乙醇 +0.1% TFA | |||||||
低沸点溶剂 (侵蚀性)有机化学、药物研发 氯仿、乙酸乙酯、丙酮、二氯甲烷、正己烷 | |||||||
高沸点溶剂 (侵蚀性)有机化学、药物研发 DMSO、DMF、甲苯、硝基苯、吡啶 | |||||||
强酸和强碱 有机化学、药物研发 TFA、HCL、乙酸、甲酸、氢氧化钠 |
* 所有套件都链接到 115V/60Hz 型号(如提供)。相关产品页面上也提供 230V/50Hz 型号。