SpeedVac 系列照片
以转速和精度追求新发现
样品非常宝贵,而时间同样宝贵。Thermo Scientific Savant SpeedVac 真空浓缩仪、冷阱和泵使用领先的离心、真空和加热技术来除去溶剂和浓缩样品,同时可保持样品完整性。从九款不同型号的真空浓缩仪中选择任何一款适合您需求(从生物学到非生物学样品,从低样品量到高样品量)的型号。
SpeedVac 真空浓缩仪专题分类
SpeedVac SRF110 模块式制冷型真空浓缩仪可提高工作台空间的灵活性。此产品提供了独特的编程功能,可在样品运行前后保持腔体温度,以防止热敏样品(如蛋白质、酶和其他生物分子)发生热降解。
从传统的水和乙醇中 DNA 制备物的干燥,到制药行业的组合化学和药物研发领域提出的更复杂和更具难度的应用,我们都能提供适合您实验室的系统。 
单独真空浓缩仪用于升级现有设备,或者在希望从头构建系统时使用。
冷阱提供两种温度范围,从环境温度到 -50°C,以及从环境温度到 -105°C 
Savant 通用真空系统是目前可用的较节能及对环境较安全的真空系统,可完全回收蒸发的溶剂
转头有多种款式和规格可供选择,可满足您所有的样品要求
Thermo Scientific 有两种泵款式可供选择:传统旋片式油泵和新型无油免维护真空泵
强烈建议使用化学阱吸收可能未被主冷阱吸收的残留挥发性蒸气
使用 Savant SpeedVac 浓缩仪附件可改善 Thermo Scientific Savant SpeedVac 浓缩仪的功能
为什么蒸发时需要离心?
离心产生离心力,可防止暴沸(冒气泡)、沸腾和样品的物理损失。要完全干燥样品,将溶质沉积在容器底部,以进行完全定量回收。
SpeedVac 溶剂蒸发示例
group-1-Blue-Water-flat-175
SPD140DDAVLP120RVT400 4ml 蓝色 H2O,65°C,不开红外加热灯,处理1小时
group-2-Blue-Water-flat-175
SPD140DDAVLP120RVT400 4ml,蓝色 H2O,65°C,真空度 14 torr 下不开红外加热灯,处理1小时
group-3-Blue-Water-flat-175
SPD2030,4ml,蓝色 H2O,65°C,真空度 0.1 torr 下不开红外加热灯,处理1小时
group-4-Blue-Water-flat-175
SPD140DDAVLP120RVT400 4ml,蓝色 H2O,65°C,真空度 0.1 torr 下不开红外加热灯,处理2小时
真空可加速 SpeedVac 腔体中的溶剂蒸发。在整个浓缩过程中,样品在低于环境温度下保持液态,避免失去活性或对热敏物质造成损坏。通过施加受控的真空,可以将溶剂的沸点降低至以极少热量即可使液体蒸发的点,防止样品在干燥过程中氧化。高性能真空泵可确保实现更快速去除溶剂所需的低压。
对样品加热可加速蒸发过程。SpeedVac 真空浓缩仪使用内置腔体加热器。部分型号在盖子上配备了辐射灯,可提供额外的热量,并防止溶剂凝结。
虚拟体验
观看 3D 演示,了解 Savant SpeedVac 集成式真空浓缩仪系统
SpeedVac 3D Tour
注: 建议在 Chrome、Firefox 或 Safari 浏览器中查看此工具。 了解更多 ›
疑难解答:Savant SpeedVac 系统
专题信息
使用 Thermo Scientific Savant SpeedVac 真空浓缩仪进行样品蒸发
观看视频以了解样品制备的有效方法。
选择 SpeedVac 系统时要考虑的问题
我们有很多选项可供任何想要使用 SpeedVac 系统浓缩样品的用户使用。如果您为哪款仪器适合自己而感到困惑,请查看下面的六个问题,以了解哪款 SpeedVac 可满足您的需求。
问题 #1:您正在浓缩或干燥的是哪种材料或溶质?
它是生物材料还是非生物材料?我们一般将溶质分为两类:生物材料(DNA、RNA、酶、蛋白质、疫苗等)和非生物材料(有机合成产物、药物代谢产品、农药)。
真空蒸发是对非生物材料进行样品浓缩和干燥的理想技术。这些样品一般是高浓度的有机溶剂和/或强酸和强碱。真空浓缩可快速浓缩非生物材料。生物材料的主要问题在于是否进行冷冻干燥(冻干)或真空浓缩。当材料需要长时间储存,需要轻松而快速地复溶,以及需要保持生物活性(即蛋白质/酶)时,一般推荐冷冻干燥。在涉及 DNA/RNA 的大多数分子生物学应用,在水性或水性 + 低浓度有机物中,请使用真空浓缩进行样品制备。考虑 Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ DNA130SPD1030 等系统。
在真空浓缩仪中可以高效执行冷冻干燥。但是,冷冻干燥需要深度真空(即旋片式油泵)以在升华过程中保持样品冷冻。根据溶质/溶剂和条件,可以使用适当配置的 SpeedVac 系统进行冷冻干燥或真空浓缩,比如 SpeedVac SPD120P2
问题 #2:您的材料在哪种溶剂中制备?
如果是有机溶剂,它是腐蚀性溶剂(二氯甲烷、甲苯)还是非腐蚀性溶剂(乙醇、甲醇、乙腈)或者是高沸点溶剂(DMSO、DMF)?
这是正确选择 SpeedVac 系统的一个重要决策因素。我们的目标是为您提供高性价比解决方案来满足您的样品制备需求。由于需要适应日益严苛的环境,SpeedVac 浓缩仪的成本随着溶剂的严苛程度增大而增加,如下所示:
水性溶剂 < 非腐蚀性有机物 < 腐蚀性有机物 < 强酸/强碱
设计为配合强酸/强碱使用的 SpeedVac 系统也适合配合其他溶剂使用,比如非腐蚀性有机物、腐蚀性有机物或水性溶剂。考虑 Thermo Scientific Savant SpeedVac SPD140DDA P1 或 PSD300DDA P1 等系统。但是,如果您仅使用水性溶剂或低浓度非腐蚀性有机物,您可能不想考虑 Thermo Scientific Savant SpeedVac SPD1030SPD2030 等系统。
通过考虑要被蒸发的溶剂,您可以选择 SpeedVac,它能够以高性价比的方式满足您的需求。(确保考虑您的未来需求;还请参见问题6。)
问题 #3:将要使用什么类型的容器?样品量和将要处理的样品数量是多少?
Thermo Scientific Savant 提供 SpeedVac 系统和转头,能够处理不同样品量和样品容器。确定您的规格、工作量和试管/孔板或培养瓶的数量,这有助于确定哪种系统规格满足您的需求;大容量或小容量。
问题 #4:您想要完全集成的系统还是模块化系统?
Thermo Scientific Savant 是采用集成技术进行真空浓缩的先驱。完全集成的 SpeedVac 系统将所有部件集成到一个紧凑型系统中,优化了性能,并经过出厂测试,确保系统无真空泄漏。将其从包装箱中取出,即插即用。集成系统包括 DNA130SPD1030
集成系统的缺点可能在于实验室需求发生变化时的升级灵活性。随着实验室应用发生变化,当需要添加二次冷阱或不同的真空泵时,模块化系统的灵活设计允许您更换系统组件。组件系统可以轻松升级。提供 Savant SpeedVac 套装,让订购完整的模块化系统变得容易,比如 SPD120P2、SPD210DXL、DNA140DDAP1 和 SPD300DDAP1,包括 SpeedVac 系统、冷阱、真空泵和转头。 
问题 #5:您想要无油真空泵还是油式真空泵技术?
任何 SpeedVac 组件系统都可以配置无油隔膜泵或旋片式油泵。我们一般推荐无油泵技术用于所有应用,但冷冻干燥(需要使用油泵实现更深程度真空)和 DMSO 等高沸点溶剂的蒸发除外。无油泵技术有众多优势,包括易于维护、不存在机油、机油滤清器、处置污染机油和维护不良导致的泵修复成本(即“谁忘了检查机油”)。
油泵的初始成本可能低于无油泵,这是购买时的一个重要考虑因素。但是,在泵的使用生命周期中,无油泵是性价比高、维护需求低的选择。
问题 #6:您未来的应用需求是什么?
您不仅要考虑当前的应用需求,还要考虑未来可能会有哪些需求。例如,如果您当前仅使用水性溶剂,但是预见到未来需要使用腐蚀性溶剂,采购的系统就需要能够胜任这两项工作。
  了解有关实验室设备特殊限时优惠的信息。
  前往实验室商店 ›
支持
Unity Lab Services: Access to our expert service team, information on support plans, parts and consumables resources, and other instrument services.
Unity Lab Services: 请访问我们的专业服务团队、支持计划信息、备件和耗材资源以及其他的仪器服务。