Search Thermo Fisher Scientific
保护您的实验室免受有害化学和放射性排放的危害。强烈建议使用化学阱吸收可能未被主冷阱吸收的残留挥发性蒸气。可更换滤盒易于安装在阱内,一旦阱饱和,便可快速更换。Thermo Scientific 干化学阱 SCT120 安装在冷阱和高真空油泵之间,可防止泵损坏。 Thermo Scientific 液体吸收阱 ANT100 和干化学阱可用在无油泵的排气端以减少排放。
Unity Lab Services: Access to our expert service team, information on support plans, parts and consumables resources, and other instrument services.
Unity Lab Services: 请访问我们的专业服务团队、支持计划信息、备件和耗材资源以及其他的仪器服务。