Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific 多功能干浴器/模块加热器提供多种模块,可容纳各种试管和孔板。
我们的设备提供数字和触屏控制,具备出色的温度均匀性和稳定性,有助于创建您所需要的可重现结果。
触屏干浴器 | 数字干浴器 | 紧凑型干浴器 | 加热/振荡干浴器 | 加热/制冷干浴器 | |
---|---|---|---|---|---|
功能 | 加热 | 加热 | 加热 | 加热/振荡 | 加热/制冷 |
模块容量 | 1、2、4 | 1、2、4 | 干浴器 S:1-4 干浴器 D:1-8 | 1 | 1 |
1.5mL 试管最大容量 | 112 | 112 | 干浴器 S:24 干浴器 D:48 | 24 | 30 |
控制器 | 数字 PID | 数字 PID | 数字型 | 数字 PID | 数字 PID |
温度范围 | 环境温度 +5° 至 130°C(环境温度 25°C) | 环境温度 +5° 至 130°C(环境温度 25°C) | 环境温度 +2° 至 100°C(环境温度 25°C) | 环境温度 +5° 至 100°C | 4至 95°C |
温度准确度 | ≤ ± 0.5°C | ≤ ± 0.5°C | ≤ ± 0.5°C | 0.1°C | 0.1°C |
温度均匀性 | ≤ ± 1°C | ≤ ± 1°C | ≤ ± 0.5°C | 0.55°C | 0.55°C |
定时器 | 0-99:59 分钟或连续 | 0-99:59 分钟或连续 | 不适用 | 1-99:59 分钟 | 1-99:59 分钟 |
可编程 | 可编程 | 不适用 | 不适用 | 可编程 | 可编程 |
温度探头 | PT1000 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
振荡速度 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 150 - 1,500 rpm | 不适用 |
保修期 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 |