heating / shaking dry bath
数字振荡干浴器可用作干浴器、振荡器或同时用作干浴和振荡器,使用它可以提高实验的灵活性。
  • PID 控制确保一致的振荡结果和精确的温度准确度 (±0.1°C) 和均匀性 (±0.55°C)
  • 振荡速度范围为150至 1,500 rpm
  • 工作范围为环境温度 +5°C 至 100°C(环境温度为 25°C)
  • 在实验过程中,不同尺寸模块的多种组合可以尽量满足试管尺寸多样性的需求
这些产品有2年保修期,并带有 CE 认证标志。包装包含带有适配器(必要时)的电源线。
加热/振荡型干浴器模块
可编程
  • 10个程序,每个程序最多10步
  • 间歇振荡功能可在同一个程序中实现振荡和不振荡
多种计时模式
  • 只有在温度达到设定点后才启动
  • 定时器设置后立即开始
可用的加热/振荡型干浴器
 加热/振荡型干浴器规格
温度
环境温度 +5°C 至 100°C
80°C 下波动幅度 = 0.9
控制反馈控制 PID
显示屏数字式
振荡速度
  • 88880125:96孔模块 150 - 1500 rpm
  • 88880126:0.5 mL 试管模块 150 - 1000 rpm
  • 88880127:1.5和 2 mL 试管模块 150 - 1000 rpm
  • 88880128:50 mL 试管模块 150 - 800 rpm
  • 88880151:15 mL 试管模块 150 - 900 rpm
  • 88880152:12 mm 试管模块 150 - 850 rpm
  • 88880153:13 mm 试管模块 150 - 850 rpm
轨道直径2 mm / 0.8 in.
尺寸10.9 x 13.1 x 6.7 in.
(276 x 334 x 170 mm)
所需配件整个、半个或四分之一模块
重量18.3 lbs (8.3 kg)
电源120V (60Hz)、230V (50/60Hz)
立刻订购88880027(美国)
88880028(中国、欧盟、英国)