配有易于使用的触摸屏,旨在实现精确的温度稳定性和均匀性。
  • 触摸屏控制并显示时间和温度
  • 内置温度传感探针,可实现出色的温度准确度 (≤ ±0.5°C) 和均匀性 (≤ ±1°C)
  • 带 PID 回路的精确温控设备
  • 可进行温度校准,将温度补偿至所需值,且工作范围为环境温度 +5°C 至 130°C(环境温度为 25°C)
  • 铝合金采样模块可灵活更换,使应用更广泛,且便于清洗和消毒
  • 粉末涂漆的钢制结构可确保仪器经久耐用
  • 可用的外部温度传感器
这些产品有2年保修期,并通过了 CE、cULus 和 RoHS 认证。包装包含带有适配器(必要时)的电源线和一个模块提举器。
触屏式干浴器模块
可用的触屏式干浴器
 1模块触摸
屏式干浴器
2模块触摸
屏式干浴器
4模块触摸
屏式干浴器
模块容量
(单独出售)
124
控制器数字 PID
温度范围环境温度 +5°C 至 130°C(环境温度为 25°C)
温度控制精度在 37°C 时 ≤ ± 0.5°C
温度均匀性在 37°C 时 ≤ ± 1°C
定时器范围0-99:59 分钟或连续
尺寸14.7 x 7.9 x 3.9 in.
(373 x 200 x 100 mm)
15.9 x 7.9 x 3.9 in.
(403 x 200 x 100 mm)
21.1 x 7.9 x 3.9 in.
(535 x 200 x 100 mm)
加热时间≤ 20 分钟,30°C 至 130°C≤ 25 分钟,30°C 至 130°C
重量7.5 lbs (3.4 kg)8.2 lbs (3.7 kg)11.2 lbs (5.1 kg)
电压 (50/60 Hz)100-120V、200-240V100-120V、200-240V100-120V、200-240V
熔断器 ø5×20250V 2.5A250V 5A (120V)
250V 2.5A (240V)
250V 8A (120V)
250V 3.15A (240V)
立刻订购88870007(美国)
88870010(中国、欧盟、英国) 
88870008(美国)
88870011(中国、欧盟、英国) 
88870009(美国)
88870012(中国、欧盟、英国)