Heated Immersion Circulators
Thermo Scientific 的标准、高级和豪华系列加热浸入式循环器提供卓越而精确的温控功能。无论是单独使用还是与制冷或加热水浴槽搭配使用,我们都能根据您的需求提供合适的温控方案。
标准(SC)系列
三种型号可供选择
易用型设计,为闭环应用提供强大的泵送能力和加热能力。次选择经济实惠、性能可靠,适用于环境温度+13℃至+150℃的应用。
浸入式循环器
高级(AC)系列
两种型号可供选择
高级系列提供更强大的泵送能力,配备升温编程应用报警器,温度范围为环境温度+13℃至+200℃。
浸入式循环器
豪华(PC)系列
三种型号可供选择
对于要求精密温控的应用,此选择乃理想之选。配备多种升温编程和极限温度功能,温度范围为环境温度13℃至300℃。
浸入式循环器
包括什么?
用于外循环的 8 mm 和 12 mm 软管接头,用于外循环的泵塞(仅限SC)和 6 英尺长的电源线。
选择所需的性能级别
标准
易用型设计,为闭环应用提供强大的泵送能力和加热能力。
SC100
SC150
SC150L
包括-
  • 最高温度:100°C
  • 五个可编程设定点温度
  • RTA(真实温度调整)用于温度校准
  • 2个泵速调节档位
  • 三种语言(英语、德语、法语)
  • 温度显示精度可选0.1或0.01,温度单位可选℃、℉、K
  • 声光报警
  • 断电自动重启
包括 SC100 浸入式循环器的所有功能,再加上--
  • 最高温度:150°C
  • 液体补充预警
  • 检测到过高温度、低液位或电机过载时,控制器自动关闭
  • 通信选项: RS232、RS485、以太网/局域网、模拟输入/输出
包括SC150浸入式循环器的所有功能,再加上--
  • 增加浸没深度,以配套更大或更深的水浴槽
高级系列
高级系列提供更好的泵送性能、温度爬坡编程和应用警报。
AC150
AC200
包括标准浸入式循环器的所有功能,再加上--
  • 最高温度:150°C
  • 3个泵速调节档位
  • 大功率压力/吸力泵
  • 内部或外部温度控制模式(远程传感器,NAMUR 型)
  • 具有用户选择报警功能的可编程应用温度报警器
  • 液体选项带有预设温度限制
  • 五种语言(英语、德语、法语、西班牙语、意大利语)
包括AC150浸入式循环器的所有功能,再加上--
  • 最高温度:200°C
  • 1个升温程序
  • 开/关定时器,带实时时钟,用于对时间要求严格的应用
  • USB 端口
  • 模拟输入/输出选项
  • 多功能端口
豪华系列
非常适合需要复杂控制、多重升温程序的应用。
PC200
PC201
PC300
包括高级浸入式循环器的所有功能,再加上--
  • 最高温度:200°C
  • 泵速递增调节
  • 七种语言(英语、德语、法语、西班牙语、意大利语、中文和日语)
  • 10个升温程序
包括 PC200 浸入式循环器的所有功能,再加上--
  • 3.0 千瓦加热器,升温更快速
  • 带陶瓷转子的全不锈钢水泵
包括PC201浸入式循环器的所有功能,再加上--
  • 最高温度:300°C的温度
标准
易用型设计,为闭环应用提供强大的泵送能力和加热能力。
SC100
SC150
SC150L
包括-
  • 最高温度:100°C
  • 五个可编程设定点温度
  • RTA(真实温度调整)用于温度校准
  • 2个泵速调节档位
  • 三种语言(英语、德语、法语)
  • 温度显示精度可选0.1或0.01,温度单位可选℃、℉、K
  • 声光报警
  • 断电自动重启
包括 SC100 浸入式循环器的所有功能,再加上--
  • 最高温度:150°C
  • 液体补充预警
  • 检测到过高温度、低液位或电机过载时,控制器自动关闭
  • 通信选项: RS232、RS485、以太网/局域网、模拟输入/输出
包括SC150浸入式循环器的所有功能,再加上--
  • 增加浸没深度,以配套更大或更深的水浴槽
高级系列
高级系列提供更好的泵送性能、温度爬坡编程和应用警报。
AC150
AC200
包括标准浸入式循环器的所有功能,再加上--
  • 最高温度:150°C
  • 3个泵速调节档位
  • 大功率压力/吸力泵
  • 内部或外部温度控制模式(远程传感器,NAMUR 型)
  • 具有用户选择报警功能的可编程应用温度报警器
  • 液体选项带有预设温度限制
  • 五种语言(英语、德语、法语、西班牙语、意大利语)
包括AC150浸入式循环器的所有功能,再加上--
  • 最高温度:200°C
  • 1个升温程序
  • 开/关定时器,带实时时钟,用于对时间要求严格的应用
  • USB 端口
  • 模拟输入/输出选项
  • 多功能端口
豪华系列
非常适合需要复杂控制、多重升温程序的应用。
PC200
PC201
PC300
包括高级浸入式循环器的所有功能,再加上--
  • 最高温度:200°C
  • 泵速递增调节
  • 七种语言(英语、德语、法语、西班牙语、意大利语、中文和日语)
  • 10个升温程序
包括 PC200 浸入式循环器的所有功能,再加上--
  • 3.0 千瓦加热器,升温更快速
  • 带陶瓷转子的全不锈钢水泵
包括PC201浸入式循环器的所有功能,再加上--
  • 最高温度:300°C的温度
Thermo Scientific 浸入式循环器对比表
支持
请求服务
我们为 Thermo Scientific 的温度控制产品的完整产品组合提供服务解决方案。没有 Thermo Scientific 温控系统?不用担心!我们也支持大多数其他制造商的设备。 联系我们