循环冷却器科学家
优秀的过程带来优质的结果。
简单易用的界面和简化的内部工程设计意味着无论您的任务或工作领域是什么,您都可以专注于冷却您的应用,不必担心结果。对于需要大批量工艺冷却的关键应用,循环冷却器是一种多功能的可靠投资,可确保长达数年的稳定、可靠运行。
Thermo Scientific 再循环冷却器支持从实验室工作台到大规模生产工艺的广泛应用。
可配置设计
有多种冷却容量和选项可供选择,可满足您的应用。
创新型平台
形成的产品是一款使用、维护简便的高性能冷却器,可配置用于各种严苛应用。
优异的性能
优化的制冷能力和可靠性,可满足您的关键应用需求。
从一系列循环冷却器中进行选择。只需三步,轻松简单。
第1步:按温度选择您的冷却器
→ 第2步:选择产品需求以完成系统
→ 第3步:定制您的冷却器
→ 获取报价
第1步:设定温度范围选择您的冷却器
单击所需的功率范围以查看规格:
900 - 2500 W     |     → 3500 - 10000 W     |     → 15000 - 24000 W
ThermoFlex→ 900 - 2500 W
型号
TF900
TF1400
TF2500
制冷能力
60Hz900 W / 3074 BTU1400 W / 4781 BTU2500 W / 8538 BTU
50Hz750 W / 2559 BTU1700 W / 3996 BTU2200 W / 7513 BTU
水箱容量1.9加仑 / 7.2升1.9加仑 / 7.2升1.9加仑 / 7.2升
物理尺寸27.3 x 14.2 x 24.6 in
(69.2 x 36.0 x 62.4 cm)
27.3 x 14.2 x 24.6 in
(69.2 x 36.0 x 62.4 cm)
29.0 x 17.2 x 26.5 in
(73.6 x 43.6 x 67.3 cm)
可用电压
  • 115V/60Hz、100V/50Hz
  • 100-115V/50-60Hz
  • 208-230V/60Hz、200V/50Hz
  • 230V/50Hz
  • 200-230V/50-60Hz
  • 115V/60Hz、100V/50Hz
  • 100-115V/50-60Hz
  • 208-230V/60Hz、200V/50Hz
  • 230V/50Hz
  • 200-230V/50-60Hz
  • 208-230V/60Hz、200V/50Hz
  • 230V/50Hz
  • 200-230V/50-60Hz
合规性CE/CSA/UL
出厂要求TF900TF1400TF2500
水冷
风冷
加热器 • 1.0kW @ 208V
• 1.2kW @ 230V
• 2.3kW @ 230V
• 2.8kW @ 208V
• 2.3kW @ 230V
• 2.8kW @ 208V
出厂选项TF900TF1400TF2500
内部释压
外部释压
防回流
模拟通信
仅 RS232
兼容 Flourinert
ThermoFlex→ 3500 - 10000 W
型号
TF3500
TF5000
TF7500
TF10000
制冷能力60Hz3500 W / 11953 BTU5000 W / 17076 BTU7500 W / 25575 BTU10000 W / 34100 BTU
50Hz3050 W / 10416 BTU4400 W / 15027 BTU6425 W / 21910 BTU8500 W / 28985 BTU
水箱容量1.9加仑 / 7.2升1.9加仑 / 7.2升
物理
尺寸
27.3 x 14.2 x 24.6 in
(69.2 x 36.0 x 62.4 cm)
27.3 x 14.2 x 24.6 in
(69.2 x 36.0 x 62.4 cm)
29.0 x 17.2 x 26.5 in
(73.6 x 43.6 x 67.3 cm)
52.3 x 25.2 x 33.8 in
(2.7 x 63.9 x 85.6 cm)
电压
可用
• 208-230V/60Hz、200V/50Hz
• 230V/50Hz
• 200-230V/50-60Hz
• 208-230V/60Hz、200V/50Hz
• 230V/50Hz
• 200-230V/50-60Hz
• 208-230V/60Hz/3
• 400V/50Hz/3、460V/60Hz/3
• 208-230V/60Hz/3
• 400V/50Hz/3、460V/60Hz/3
合规性CE/CSA/UL
出厂要求TF3500TF5000TF7500TF10000
水冷
风冷
加热器• 2.3kW @ 230V
• 2.8kW @ 208V
• 2.3kW @ 230V
• 2.8kW @ 208V
• 5.0kW @ 208V
• 6.1kW @ 460V
• 5.0kW @ 208V
• 6.1kW @ 460V
出厂选项TF3500TF5000TF7500TF10000
内部释压
外部释压
防回流
模拟通信
仅 RS232
兼容 Flourinert
ThermoFlex→ 15000 - 24000 W
型号
TF15000
TF20000
TF24000
制冷能力
60 Hz15000 W / 51228 BTU20000 W / 68304 BTU24000 W / 81964 BTU
50 Hz12525 W / 42775 BTU16700 W / 57043 BTU21000 W / 71719 BTU
水箱容量4.75加仑 / 17.9升
物理尺寸49.0 x 46.5 x 30.9 in
(124.4 x 118.1 x 78.6 cm)
58.6 x 46.5 x 30.9 in
(148.9 x 118.1 x 78.6 cm)
可用电压• 208-230V/60Hz/3
• 400V/50Hz/3Hz、460V/60Hz/3
合规性CE/CSA/UL
出厂要求
TF15000
TF20000
TF24000
水冷
风冷
加热器• 22.5kW @ 460V
出厂选项TF15000TF20000TF24000
内部释压
外部释压
防回流
模拟通信
仅 RS232
兼容 Flourinert
单击所需的功率范围以查看规格:
1400 - 3500 W     |     → 5000 - 10000 W     
ThermoFlex→ 1400 - 3500 W
型号
TF1400
TF2500
TF3500
制冷能力
60Hz1400 W / 4781 BTU2500 W / 8538 BTU3500 W / 11953 BTU
50Hz1700 W / 3996 BTU2200 W / 7513 BTU3050 W / 10416 BTU
储存容量1.9加仑 / 7.2升1.9加仑 / 7.2升1.9加仑 / 7.2升
物理尺寸27.3x14.2x24.6in
(69.2x36.0x62.4cm)*
29.0x17.2x26.5in
(73.6x43.6x67.3cm)*
38.9x19.3x30.9 in
(98.7x48.8x78.4cm)*
可用电压
• 115V/60Hz、100V/50Hz
• 100-115V/50-60Hz
• 208-230V/60Hz、200V/50Hz
• 230V/50Hz
• 200-230V/50-60Hz
• 208-230V/60Hz、200V/50Hz
• 230V/50Hz
• 200-230V/50-60Hz
• 208-230V/60Hz、200V/50Hz
• 230V/50Hz
• 200-230V/50-60Hz
合规性CE/CSA/UL
出厂要求TF1400TF2500TF3500
水冷
风冷
加热器• 1.0kW @ 208V
• 1.2kW @ 230V
• 2.3kW @ 208V
• 2.8kW @ 230V
• 2.3kW @ 208V
• 2.8kW @ 230V
• 2.3kW @ 208V
• 2.8kW @ 230V
出厂选项TF1400TF2500TF3500
内部释压
外部释压
防回流
模拟通信
仅 RS232
兼容 Flourinert
ThermoFlex→ 5000 - 10000 W
型号
TF5000
TF7500
TF10000
制冷能力
60Hz5000 W / 17076 BTU7500 W / 25575 BTU10000 W / 34100 BTU
50Hz4400 W / 15027 BTU6425 W / 21910 BTU8500 W / 28985 BTU
储存容量1.9加仑 / 7.2升1.9加仑 / 7.2升1.9加仑 / 7.2升
物理尺寸27.3x14.2x24.6in
(69.2x36.0x62.4cm)*
29.0x17.2x26.5in
(73.6x43.6x67.3cm)*
29.0x17.2x26.5 in
(73.6x43.6x67.3cm)*
可用电压
(v/Hz)
• 115v/60Hz、100V/50Hz
• 100-115V/50-60Hz
• 208-230V/60Hz、200V/50Hz
• 230V/50Hz
• 200-230V/50-60Hz
• 208-230V/60Hz、200V/50Hz
• 230V/50Hz
• 200-230V/50-60Hz
• 208-230V/60Hz、200V/50Hz
• 230V/50Hz
• 200-230V/50-60Hz
合规性CE/CSA/UL
出厂要求TF5000TF7500TF10000
水冷
风冷
加热器• 1.0kW @ 208V
• 1.2kW @ 230V
• 2.3kW @ 208V
• 2.8kW @ 230V
• 2.3kW @ 208V
• 2.8kW @ 230V
• 2.3kW @ 208V
• 2.8kW @ 230V
出厂选项TF5000TF7500TF10000
内部释压
外部释压
防回流
模拟通信
仅 RS232
兼容 Flourinert
ThermoFlex
型号
TF2500
TF5000
TF10000
制冷能力
60 Hz2500 W / 8538 BTU5000 W / 17076 BTU10000 W / 34100 BTU
50 Hz2200 W / 7513 BTU4400 W / 15027 BTU8500 W / 28985 BTU
储存容量1.9加仑 / 7.2升4.75加仑 / 17.9升
物理尺寸38.9 x 19.3 x 30.9 in
(98.7 x 48.8 x 78.4 cm)
52.3 x 25.2 x 33.8 in
(132.7 x 63.9 x 85.6 cm)
可用电压• 208-230V/60Hz 和 200V/50Hz
• 230V/50Hz
• 200-230V/50-60Hz
• 208-230V/60Hz、200V/50Hz
• 460V/60Hz、400V/50Hz
合规性CE/CSA/UL
出厂要求TF2500TF5000TF10000
水冷
风冷
加热器• 2.3kW @ 208V
• 2.8kW @ 230V
• 2.3kW @ 208V
• 2.8kW @ 230V
• 5.0kW @ 208V
• 6.1kW @ 460V
出厂选项TF2500TF5000TF10000
内部释压
外部释压
防回流
模拟通信
仅 RS232
兼容 Flourinert
ThermoChill
型号
TCI
TCII
TCIII
温度稳定性±0.1 °C±0.5 °C
制冷能力
60 Hz700 W / 2391 BTU1000 W / 3415 BTU2000 W / 6830 BTU
50 Hz600 W / 2049 BTU900 W / 3074 BTU1900 W / 6489 BTU
水箱容量9.5升(2.5加仑)19.0升(5.0加仑)
物理尺寸24.4 x 14.2 x 23.6 in
(62 x 36.1 x 59.9 cm)
28.6 x 17.3 x 23.6 in
(72.6 x 43.9 x 59.9 cm)
可用电压115V/60Hz
100V/50Hz
230V/50Hz
208-230V /60Hz
200V/50Hz
230V/50Hz
合规性CE/UL
出厂要求TCITCIITCIII
60 Hz1.4 gpm @ 60 psid (5.3 lpm @ 4.1 bar)
50 Hz1.2 gpm @ 60 psid (4.5 lpm @ 4.1 bar)
60 Hz3.6 gpm @ 60 psid (13.6 lpm @ 4.1 bar)
50 Hz2.5 gpm @ 60 psid (9.4 lpm @ 4.1 bar)
风冷
出厂选项TC1TCIITCIII
仅 RS232
Polar
型号
250 LC
500 LC
20°C 时的制冷能力
250 W / 853 BTU500 W / 1706 BTU
水箱容量2.8升(0.74加仑)
物理尺寸24.8 x 9.1 x 19.2 in
(62.0 x 23.2 x 48.7 cm)
可用电压115V/60Hz
100V/50-60Hz
220-230V/50Hz
220V/60Hz
合规性CE/RoHS/UL
出厂要求250 LC500 LC
压力泵
- 最大流量
- 最大压力
- 15 lpm (3.96 gpm)
- 805 mbar (11.7 psi)
压力泵/抽吸泵
- 最大流量
- 最大压力
- 21 lpm (5.5 gpm)
- 805 mbar (11.7 psi)
Polar 没有出厂选项
Merlin
型号
M75
M150
制冷能力
60 Hz2156 W / 7356 BTU4832 W / 16487 BTU
50 Hz2156 W / 7356 BTU4282 W / 14610 BTU
水箱容量0.5加仑 / 1.8升
物理尺寸26.1 x 16.3 x 24 in
(66.4 x 41.3 x 61.0 cm)
30.4 x 21.3 x 29.3 in
(77.2 x 54.0 x 74.3 cm)
可用电压230V/50Hz
200-230V/60Hz
• 230V/50Hz
• 208-230V/60Hz
• 400V/50Hz
合规性经 UL 认证
出厂要求M75M150
风冷
出厂选项M75M150
仅 RS232
兼容 Fluorinert-
Polar
型号
500 LT
500 LT/HT
20°C 时的制冷能力
500W / 1706 BTU
储存容量0.74加仑 / 2.8升
物理尺寸24.8 x 9.1 x 19.2 in
(62.0 x 23.2 x 48.7 cm)
可用电压115V/60Hz
100V/50-60Hz
220-230V/50Hz
220V/60Hz
115V/60Hz
220-230V/50Hz
合规性CE/RoHS/UL
出厂要求
500 LT
500 LT/HT
压力泵/抽吸泵
- 最大流量
- 最大压力
- 21 lpm (5.5 gpm)
- 805 mbar (11.6 psi)
Polar 没有出厂选项
单击所需的功率范围以查看规格:
900 - 2500 W     |     → 3500 - 10000 W     |     → 15000 - 24000 W
ThermoFlex→ 900 - 2500 W
型号
TF900
TF1400
TF2500
制冷能力
60Hz900 W / 3074 BTU1400 W / 4781 BTU2500 W / 8538 BTU
50Hz750 W / 2559 BTU1700 W / 3996 BTU2200 W / 7513 BTU
水箱容量1.9加仑 / 7.2升1.9加仑 / 7.2升1.9加仑 / 7.2升
物理尺寸27.3 x 14.2 x 24.6 in
(69.2 x 36.0 x 62.4 cm)
27.3 x 14.2 x 24.6 in
(69.2 x 36.0 x 62.4 cm)
29.0 x 17.2 x 26.5 in
(73.6 x 43.6 x 67.3 cm)
可用电压
  • 115V/60Hz、100V/50Hz
  • 100-115V/50-60Hz
  • 208-230V/60Hz、200V/50Hz
  • 230V/50Hz
  • 200-230V/50-60Hz
  • 115V/60Hz、100V/50Hz
  • 100-115V/50-60Hz
  • 208-230V/60Hz、200V/50Hz
  • 230V/50Hz
  • 200-230V/50-60Hz
  • 208-230V/60Hz、200V/50Hz
  • 230V/50Hz
  • 200-230V/50-60Hz
合规性CE/CSA/UL
出厂要求TF900TF1400TF2500
水冷
风冷
加热器 • 1.0kW @ 208V
• 1.2kW @ 230V
• 2.3kW @ 230V
• 2.8kW @ 208V
• 2.3kW @ 230V
• 2.8kW @ 208V
出厂选项TF900TF1400TF2500
内部释压
外部释压
防回流
模拟通信
仅 RS232
兼容 Flourinert
ThermoFlex→ 3500 - 10000 W
型号
TF3500
TF5000
TF7500
TF10000
制冷能力60Hz3500 W / 11953 BTU5000 W / 17076 BTU7500 W / 25575 BTU10000 W / 34100 BTU
50Hz3050 W / 10416 BTU4400 W / 15027 BTU6425 W / 21910 BTU8500 W / 28985 BTU
水箱容量1.9加仑 / 7.2升1.9加仑 / 7.2升
物理
尺寸
27.3 x 14.2 x 24.6 in
(69.2 x 36.0 x 62.4 cm)
27.3 x 14.2 x 24.6 in
(69.2 x 36.0 x 62.4 cm)
29.0 x 17.2 x 26.5 in
(73.6 x 43.6 x 67.3 cm)
52.3 x 25.2 x 33.8 in
(2.7 x 63.9 x 85.6 cm)
电压
可用
• 208-230V/60Hz、200V/50Hz
• 230V/50Hz
• 200-230V/50-60Hz
• 208-230V/60Hz、200V/50Hz
• 230V/50Hz
• 200-230V/50-60Hz
• 208-230V/60Hz/3
• 400V/50Hz/3、460V/60Hz/3
• 208-230V/60Hz/3
• 400V/50Hz/3、460V/60Hz/3
合规性CE/CSA/UL
出厂要求TF3500TF5000TF7500TF10000
水冷
风冷
加热器• 2.3kW @ 230V
• 2.8kW @ 208V
• 2.3kW @ 230V
• 2.8kW @ 208V
• 5.0kW @ 208V
• 6.1kW @ 460V
• 5.0kW @ 208V
• 6.1kW @ 460V
出厂选项TF3500TF5000TF7500TF10000
内部释压
外部释压
防回流
模拟通信
仅 RS232
兼容 Flourinert
ThermoFlex→ 15000 - 24000 W
型号
TF15000
TF20000
TF24000
制冷能力
60 Hz15000 W / 51228 BTU20000 W / 68304 BTU24000 W / 81964 BTU
50 Hz12525 W / 42775 BTU16700 W / 57043 BTU21000 W / 71719 BTU
水箱容量4.75加仑 / 17.9升
物理尺寸49.0 x 46.5 x 30.9 in
(124.4 x 118.1 x 78.6 cm)
58.6 x 46.5 x 30.9 in
(148.9 x 118.1 x 78.6 cm)
可用电压• 208-230V/60Hz/3
• 400V/50Hz/3Hz、460V/60Hz/3
合规性CE/CSA/UL
出厂要求
TF15000
TF20000
TF24000
水冷
风冷
加热器• 22.5kW @ 460V
出厂选项TF15000TF20000TF24000
内部释压
外部释压
防回流
模拟通信
仅 RS232
兼容 Flourinert
单击所需的功率范围以查看规格:
1400 - 3500 W     |     → 5000 - 10000 W     
ThermoFlex→ 1400 - 3500 W
型号
TF1400
TF2500
TF3500
制冷能力
60Hz1400 W / 4781 BTU2500 W / 8538 BTU3500 W / 11953 BTU
50Hz1700 W / 3996 BTU2200 W / 7513 BTU3050 W / 10416 BTU
储存容量1.9加仑 / 7.2升1.9加仑 / 7.2升1.9加仑 / 7.2升
物理尺寸27.3x14.2x24.6in
(69.2x36.0x62.4cm)*
29.0x17.2x26.5in
(73.6x43.6x67.3cm)*
38.9x19.3x30.9 in
(98.7x48.8x78.4cm)*
可用电压
• 115V/60Hz、100V/50Hz
• 100-115V/50-60Hz
• 208-230V/60Hz、200V/50Hz
• 230V/50Hz
• 200-230V/50-60Hz
• 208-230V/60Hz、200V/50Hz
• 230V/50Hz
• 200-230V/50-60Hz
• 208-230V/60Hz、200V/50Hz
• 230V/50Hz
• 200-230V/50-60Hz
合规性CE/CSA/UL
出厂要求TF1400TF2500TF3500
水冷
风冷
加热器• 1.0kW @ 208V
• 1.2kW @ 230V
• 2.3kW @ 208V
• 2.8kW @ 230V
• 2.3kW @ 208V
• 2.8kW @ 230V
• 2.3kW @ 208V
• 2.8kW @ 230V
出厂选项TF1400TF2500TF3500
内部释压
外部释压
防回流
模拟通信
仅 RS232
兼容 Flourinert
ThermoFlex→ 5000 - 10000 W
型号
TF5000
TF7500
TF10000
制冷能力
60Hz5000 W / 17076 BTU7500 W / 25575 BTU10000 W / 34100 BTU
50Hz4400 W / 15027 BTU6425 W / 21910 BTU8500 W / 28985 BTU
储存容量1.9加仑 / 7.2升1.9加仑 / 7.2升1.9加仑 / 7.2升
物理尺寸27.3x14.2x24.6in
(69.2x36.0x62.4cm)*
29.0x17.2x26.5in
(73.6x43.6x67.3cm)*
29.0x17.2x26.5 in
(73.6x43.6x67.3cm)*
可用电压
(v/Hz)
• 115v/60Hz、100V/50Hz
• 100-115V/50-60Hz
• 208-230V/60Hz、200V/50Hz
• 230V/50Hz
• 200-230V/50-60Hz
• 208-230V/60Hz、200V/50Hz
• 230V/50Hz
• 200-230V/50-60Hz
• 208-230V/60Hz、200V/50Hz
• 230V/50Hz
• 200-230V/50-60Hz
合规性CE/CSA/UL
出厂要求TF5000TF7500TF10000
水冷
风冷
加热器• 1.0kW @ 208V
• 1.2kW @ 230V
• 2.3kW @ 208V
• 2.8kW @ 230V
• 2.3kW @ 208V
• 2.8kW @ 230V
• 2.3kW @ 208V
• 2.8kW @ 230V
出厂选项TF5000TF7500TF10000
内部释压
外部释压
防回流
模拟通信
仅 RS232
兼容 Flourinert
ThermoFlex
型号
TF2500
TF5000
TF10000
制冷能力
60 Hz2500 W / 8538 BTU5000 W / 17076 BTU10000 W / 34100 BTU
50 Hz2200 W / 7513 BTU4400 W / 15027 BTU8500 W / 28985 BTU
储存容量1.9加仑 / 7.2升4.75加仑 / 17.9升
物理尺寸38.9 x 19.3 x 30.9 in
(98.7 x 48.8 x 78.4 cm)
52.3 x 25.2 x 33.8 in
(132.7 x 63.9 x 85.6 cm)
可用电压• 208-230V/60Hz 和 200V/50Hz
• 230V/50Hz
• 200-230V/50-60Hz
• 208-230V/60Hz、200V/50Hz
• 460V/60Hz、400V/50Hz
合规性CE/CSA/UL
出厂要求TF2500TF5000TF10000
水冷
风冷
加热器• 2.3kW @ 208V
• 2.8kW @ 230V
• 2.3kW @ 208V
• 2.8kW @ 230V
• 5.0kW @ 208V
• 6.1kW @ 460V
出厂选项TF2500TF5000TF10000
内部释压
外部释压
防回流
模拟通信
仅 RS232
兼容 Flourinert
ThermoChill
型号
TCI
TCII
TCIII
温度稳定性±0.1 °C±0.5 °C
制冷能力
60 Hz700 W / 2391 BTU1000 W / 3415 BTU2000 W / 6830 BTU
50 Hz600 W / 2049 BTU900 W / 3074 BTU1900 W / 6489 BTU
水箱容量9.5升(2.5加仑)19.0升(5.0加仑)
物理尺寸24.4 x 14.2 x 23.6 in
(62 x 36.1 x 59.9 cm)
28.6 x 17.3 x 23.6 in
(72.6 x 43.9 x 59.9 cm)
可用电压115V/60Hz
100V/50Hz
230V/50Hz
208-230V /60Hz
200V/50Hz
230V/50Hz
合规性CE/UL
出厂要求TCITCIITCIII
60 Hz1.4 gpm @ 60 psid (5.3 lpm @ 4.1 bar)
50 Hz1.2 gpm @ 60 psid (4.5 lpm @ 4.1 bar)
60 Hz3.6 gpm @ 60 psid (13.6 lpm @ 4.1 bar)
50 Hz2.5 gpm @ 60 psid (9.4 lpm @ 4.1 bar)
风冷
出厂选项TC1TCIITCIII
仅 RS232
Polar
型号
250 LC
500 LC
20°C 时的制冷能力
250 W / 853 BTU500 W / 1706 BTU
水箱容量2.8升(0.74加仑)
物理尺寸24.8 x 9.1 x 19.2 in
(62.0 x 23.2 x 48.7 cm)
可用电压115V/60Hz
100V/50-60Hz
220-230V/50Hz
220V/60Hz
合规性CE/RoHS/UL
出厂要求250 LC500 LC
压力泵
- 最大流量
- 最大压力
- 15 lpm (3.96 gpm)
- 805 mbar (11.7 psi)
压力泵/抽吸泵
- 最大流量
- 最大压力
- 21 lpm (5.5 gpm)
- 805 mbar (11.7 psi)
Polar 没有出厂选项
Merlin
型号
M75
M150
制冷能力
60 Hz2156 W / 7356 BTU4832 W / 16487 BTU
50 Hz2156 W / 7356 BTU4282 W / 14610 BTU
水箱容量0.5加仑 / 1.8升
物理尺寸26.1 x 16.3 x 24 in
(66.4 x 41.3 x 61.0 cm)
30.4 x 21.3 x 29.3 in
(77.2 x 54.0 x 74.3 cm)
可用电压230V/50Hz
200-230V/60Hz
• 230V/50Hz
• 208-230V/60Hz
• 400V/50Hz
合规性经 UL 认证
出厂要求M75M150
风冷
出厂选项M75M150
仅 RS232
兼容 Fluorinert-
Polar
型号
500 LT
500 LT/HT
20°C 时的制冷能力
500W / 1706 BTU
储存容量0.74加仑 / 2.8升
物理尺寸24.8 x 9.1 x 19.2 in
(62.0 x 23.2 x 48.7 cm)
可用电压115V/60Hz
100V/50-60Hz
220-230V/50Hz
220V/60Hz
115V/60Hz
220-230V/50Hz
合规性CE/RoHS/UL
出厂要求
500 LT
500 LT/HT
压力泵/抽吸泵
- 最大流量
- 最大压力
- 21 lpm (5.5 gpm)
- 805 mbar (11.6 psi)
Polar 没有出厂选项
探索哪一款冷却器最适合您的应用。查找适合您的循环冷却器
适合以下应用
  • 分析
  • 汽车
  • 生物技术
  • 实验室
  • 激光
  • 医疗
  • 计量
  • 包装
  • 制药
  • 印刷
  • 科研
  • 半导体
  • 工业
  • 大学
冷却器附件
OEM 的基本塑料器具、组件和设备
oem
我们广泛的实验室塑料器具和设备产品有助于扩展和补充我们生命科学研究、诊断制造和工业市场合作伙伴的产品组合。我们广泛的选项包括标准化的和定制的解决方案,可满足您的特定需求。
了解更多
相关温控区域
温控资源
chillers-family
访问我们的资源库,了解有关精密温度控制的先进产品和服务的更多信息。
了解更多
确定循环冷却器为室内增加的热量
风冷式和水冷式冷却器向室内排放热量,但是排出的热量取决于使用的冷却器类型和功率。本视频向您展示如何计算和转换能量及处理使用设备所产生的热量,并帮助您优化设备选择以及在室内的放置。