Search Thermo Fisher Scientific
使用定制和定制 Plus TaqMan™ 拷贝数测定可以获得高特异性、可重现和易于解读的拷贝数结果。这些测定适合验证研究和大规模样本筛选,可提供一种灵活的靶向方法进行拷贝数分析。
每种定制测定均为正向引物、反向引物和 FAM™ 染料标记的 TaqMan™ MGB 探针的混合物。这些测定简单易用,可在通用寡核苷酸浓度和热循环条件下运行。只需添加 TaqMan™ 基因分型预混液和样本即可生成灵敏且可重现的数据。
有两种定制测定选项可满足您的科研需求(定制 TaqMan® 拷贝数测定和定制 Plus TaqMan® 拷贝数测定)。对于这两种,您都可以向我们的 TaqMan® 测定设计流程提交靶序列,然后该流程便会使用您输入的序列设计定制引物和探针序列。这两个产品之间的主要区别见表1:
特点 | 定制 Plus TaqMan® 拷贝数测定 | 定制 TaqMan® 拷贝数测定 | 预设计的 TaqMan® 拷贝数测定 |
---|---|---|---|
采用已优化性能的拷贝数特定算法进行设计 | ✔ | ✔ | ✔ |
仅适用于人类和小鼠测定 | ✔ | ✔ | |
包含 TaqMan® FAM™ 染料标记的 MGB™ 探针和 2 种未标记的 PCR 引物 | ✔ | ✔ | ✔ |
靶标经过 SNP 和重复测序屏蔽 | ✔ | ✔ | |
基因组特异性检查 | ✔ | ✔ | |
参考测定产品兼容性检查 | ✔(可选) | ✔(可选) | ✔ |
提供测定序列 | ✔ | ||
提供测定背景序列和基因组位置 | ✔ | ✔ |
浏览 GeneAssist™ 拷贝数测定工作流程生成器。导航到感兴趣的人类或小鼠基因组区域,选择预设计的测定,或者选择靶标区域进行定制 Plus 测定设计。或者,提交预屏蔽序列进行标准定制测定设计或提交引物/探针对序列进行测定综合设计。
货号 | 产品名称 | 10 µL 反应次数(384 孔板) | 20 µL 反应次数(96 孔板) |
---|---|---|---|
4442487 | 定制 Plus TaqMan® 拷贝数测定,SM | 720 | 360 |
4442520 | 定制 Plus TaqMan® 拷贝数测定,MED | 1,500 | 750 |
4442488 | 定制 Plus TaqMan® 拷贝数测定,LG | 5,800 | 2,900 |
4400294 | 定制 TaqMan® 拷贝数测定,SM | 720 | 360 |
4400295 | 定制 TaqMan® 拷贝数测定,MED | 1,500 | 750 |
4400296 | 定制 TaqMan® 拷贝数测定,LG | 5,800 | 2,900 |
美国交货时间约为 4-6 天,欧洲约为 6-10 天。