TAPBG
定制 TaqMan 阵列板与我们的库存或灵活(按订单生产)96孔阵列板具有相同的便利性,而且能够自定义布局,完美契合您的实验设计。从涵盖超过32个物种的280多万种预设计 TaqMan 基因表达测定中进行选择,然后使用我们简单的在线配置工具,以所需的布局对其进行排列。阵列板以0.1(快速)或 0.2 mL(标准)光学板的形式提供,有9种内容规格,您可以通过简单的拖放操作来指定测定、样本和对照品的数量。由于阵列板已包含选定的干态测定试剂,剩下的唯一步骤就是添加样本和预混液。
  • 可定制——使用我们新的在线订购工具选择测定、重复检测、对照品等
  • 高效——移液量更少,可在10分钟内完成设置
  • 便利——只需加入预混液和 cDNA 样本
  • 分析简单——在我们的
    Connect 云软件上比较和分析多个板
  • 广泛兼容性——可在所有 Applied Biosystems qPCR 仪器和 BioRad™ CFX Connect™ 和 CFX96 Touch™ 仪器上使用。有关更多兼容性选项,请联系 Specialty_Plates@thermofisher.com
  • 预混液——我们建议所有 TaqMan 基因表达阵列都使用 TaqMan Fast Advanced 预混液
希望重新订购
之前配置的定制 TaqMan 阵列板?
转至快速订购 ›
0.2 mL TaqMan 阵列板
  • cDNA 数量:1-100 ng
  • 20 µL
  • 运行时间:<40 分钟或 ~2 小时,取决于预混液
  • 支持可选的 RFID
立即订购
0.1 mL TaqMan 阵列板
  • cDNA 数量:5-50 ng
  • 10 µL
  • 运行时间:<40 分钟或 ~2 小时,取决于预混液
立即订购
添加内源性对照品
所有阵列板均包含 18S 生产控制 (Hs99999901_s1)。此测定可用作任何真核物种的候选内源性对照。建议在您的阵列板中另外添加 1-2 种候选的内源性对照测定,因为 18S 并不是适合所有实验的内源性对照品。所有 TaqMan 阵列板 Plus* 规格均包括三种人内源性对照基因:GAPDH、HPRT 和 GUSB,这些基因在众多组织中以相对较高的丰度进行表达(基于内部研究)。TaqMan 阵列板 Plus* 规格只能用于使用人测定的实验,而不能用于任何其他物种的实验。
需要更高通量?
可通过我们的专业铺板服务获得384孔 TaqMan 阵列板。可以选择 0.1 mL(快速)或 0.2 mL(标准)板,并选择任何预设计或定制 TaqMan 测定组合。
了解有关专用 TaqMan 阵列卡 & 阵列板的更多信息 ›
配置专用阵列 ›
阵列布局
在赛默飞世尔科技的云平台 Connect 上使用设计 & 分析 (DA2) 应用程序时,TaqMan 测定和阵列文件可以直接应用于任何 QuantStudio 实时荧光定量 PCR 仪器的板设置。
下载阵列布局 ›
规格*
货号
(快速)
货号(标准)测定/对照品数量样本数量起订量
TaqMan 阵列板8441326344132667 + 112 6
TaqMan 阵列板164413261441326415 + 16 6
TaqMan 阵列板16 Plus4413262441326512 + 46 6
TaqMan 阵列板324413259439152831 + 13 6
TaqMan 阵列板32 Plus4413260439152928 + 43 6
TaqMan 阵列板484413257439152647 + 12 6
TaqMan 阵列板48 Plus4413258439152744 + 42 6
TaqMan 阵列板964413255439152495 + 11 6
TaqMan 阵列板96 Plus4413256439152592 + 41 6
* TaqMan 阵列 Plus 板仅使用人内源性对照品;不使用其他物种对照品。
(48 Plus = 44 + 4)
Sample layout