简单直观、方便使用,适用于所有水平的人员
现在,您可以开始快速运行Applied Biosystems QuantStudio 3实时荧光定量PCR系统,这是一种简单且经济实用的实时荧光定量PCR方法,适用于所有水平的人员。该实时荧光定量PCR系统具有互动式触摸屏和基于Web浏览器的软件选项,可启用Thermo Fisher Cloud,更容易获得数据。
Request a quote  Try the demo
QuantStudio 3型实时荧光定量PCR系统具有96孔热循环模块,反应体系为0.1 mL或0.2mL。
Contact us
Telephone: 800 327 3002, option 4, then option 3 (toll-free in the US only)
Telephone: 00 800 5345 5345, option 3 (toll-free in Europe, Middle East and South Africa only)
可快速上手—系统在出厂时已校准,具有易用软件包,可快速安装并立即使用。
跳过复杂的学习过程 —预先优化的模板和简单直观的界面,只需基本培训即可使用,QuantStudio®设计和分析软件具有桌面版式和基于Web浏览器的版式。
实验效率高,节省时间—VeriFlex™技术具有3个独立的精确数码温控区域供PCR优化,快速热循环可使您在30分钟内得到实验结果。
结果可靠—OptiFlex®技术具有高亮度白光半导体光源和4个荧光通道,可保证最佳的孔与孔之间、仪器与仪器之间的精确度。
节省预算 —Applied Biosystems® QuantStudio®系列高性能设备会让您体验到现代化的工业设计和卓越的仪器性能。QuantStudio® 3型仪器是完美的入门级系统,可为您节省预算。
通过一款具有触摸屏的实时荧光定量PCR系统,为用户提供接近移动设备的现代化操作经验,您进而能够以前所未有的便捷性地访问数据;同时本设备中也可选择基于网络浏览器的软件选项,用户可通过Thermo Fisher Cloud进行访问。通过云服务,您能够:
  • 远程监控您的反应,并在任何时间和地点对数据进行访问*
  • 快速分析复杂的数据集合
  • 在安全的数据存储空间保存结果
  • 与机构内或世界各地的同事分享和沟通
Thermo Fisher Cloud具有高行业标准的安全性,可保障您工作内容的安全,让您高枕无忧。我们已经与Amazon Web Services® (AWS) 合作创建强大的平台。
了解更多
*可接入网络之处
 Repair Center service plansOn-site service plans
Service plans at a glanceApplied Biosystems Repair Center Support PlusApplied Biosystems Repair Center Support Plus CareApplied Biosystems Maintenance PlusApplied Biosystems AssuranceApplied Biosystems Complete
On-site response time  Target 2 business days*Guaranteed 2 business days*Guaranteed next business day*
Scheduled on-site planned maintenance (PM) YesYesYesYes
Remote diagnosticsYesYesYesYesYes
Parts, labor, and travel for repair includedYesYesYesYesYes
Computer repair and replacement includedYesYes10% discount optional add-on in selected regionsYesYes
Priority access to Tech Support
Mon–Fri, 8 a.m.—5 p.m. local time
YesYes YesYes
Priority access to Remote Service EngineerYesYes YesYes
Requalification post-PM and critical repairs    Yes
Field Application Scientist consultation    Yes
Loaner instrument issued during repair (Repair Center plans only)YesYes   
*Instrument Management not available in all regions.
可快速上手—系统在出厂时已校准,具有易用软件包,可快速安装并立即使用。
跳过复杂的学习过程 —预先优化的模板和简单直观的界面,只需基本培训即可使用,QuantStudio®设计和分析软件具有桌面版式和基于Web浏览器的版式。
实验效率高,节省时间—VeriFlex™技术具有3个独立的精确数码温控区域供PCR优化,快速热循环可使您在30分钟内得到实验结果。
结果可靠—OptiFlex®技术具有高亮度白光半导体光源和4个荧光通道,可保证最佳的孔与孔之间、仪器与仪器之间的精确度。
节省预算 —Applied Biosystems® QuantStudio®系列高性能设备会让您体验到现代化的工业设计和卓越的仪器性能。QuantStudio® 3型仪器是完美的入门级系统,可为您节省预算。
通过一款具有触摸屏的实时荧光定量PCR系统,为用户提供接近移动设备的现代化操作经验,您进而能够以前所未有的便捷性地访问数据;同时本设备中也可选择基于网络浏览器的软件选项,用户可通过Thermo Fisher Cloud进行访问。通过云服务,您能够:
  • 远程监控您的反应,并在任何时间和地点对数据进行访问*
  • 快速分析复杂的数据集合
  • 在安全的数据存储空间保存结果
  • 与机构内或世界各地的同事分享和沟通
Thermo Fisher Cloud具有高行业标准的安全性,可保障您工作内容的安全,让您高枕无忧。我们已经与Amazon Web Services® (AWS) 合作创建强大的平台。
了解更多
*可接入网络之处
 Repair Center service plansOn-site service plans
Service plans at a glanceApplied Biosystems Repair Center Support PlusApplied Biosystems Repair Center Support Plus CareApplied Biosystems Maintenance PlusApplied Biosystems AssuranceApplied Biosystems Complete
On-site response time  Target 2 business days*Guaranteed 2 business days*Guaranteed next business day*
Scheduled on-site planned maintenance (PM) YesYesYesYes
Remote diagnosticsYesYesYesYesYes
Parts, labor, and travel for repair includedYesYesYesYesYes
Computer repair and replacement includedYesYes10% discount optional add-on in selected regionsYesYes
Priority access to Tech Support
Mon–Fri, 8 a.m.—5 p.m. local time
YesYes YesYes
Priority access to Remote Service EngineerYesYes YesYes
Requalification post-PM and critical repairs    Yes
Field Application Scientist consultation    Yes
Loaner instrument issued during repair (Repair Center plans only)YesYes   
*Instrument Management not available in all regions.
仅供科研使用,不可用于诊断目的。