QuantStudio 3D 数字PCR系统
  • 操作简单:一分钟上样,一分钟读取。
  • 高性价比:价格低廉,耗材便宜。
  • 绝对定量:无需标准曲线
  • 检测结果直接以copies/μL输出
芯片式设计的优势——简单、灵活、稳定、可靠
  • 简单的上样流程,全程封闭杜绝污染
  • 无任何样品浪费,检测体系无死体积
  • 反应体积绝对固定,保证实验结果稳定性可靠
  • 每张芯片处理一个样本,体系灵活可放大
QuantStudio 3D 数字PCR 20K Chip
  • 每张芯片有20,000个反应孔
  • 无样品浪费
  • 每张芯片做一个样品
  • 简单的上样流程
  • 封闭系统杜绝污染
  • 每张芯片具有唯一的序列号便于辨认
  • 固定的反应体积保证实验结果的稳定性和可靠性
AffyMetrix CytoScan HD /CytoScan 750K系列芯片和GCS 3000 Dx v.2 芯片扫描系统组合
Affymetrix GCS 3000Dx v.2基因扫描仪是唯一获得中国CFDA、美国FDA和欧盟CE-IVD三重认证的芯片平台。
CytoScan系列芯片包含CytoScan HD,CytoScan750K和CytoScan Optima三款。其中CytoScan HD和CytoScan 750K可用于遗传病检测,前者的探针密度大于后者,用户可根据所需检测目的和预期成本的不同进行灵活选择。
其它配套设备
ArcturusXT™激光捕获显微切割系统
激光捕获显微切割和紫外激光切割融为一体的显微切割系统。
  • 一个系统两种激光:包含红外激光捕获和紫外激光切割
  • 开放、模块化的平台适合您的研究
  • 简单、直观的操作
  • 卓越的图像质量
  • 自始至终维持样本保护
KingFisher自动磁珠提取系统
  • 最高的输出量 — 最短的时间
  • 出色的核酸回收和控制交叉污染的性能
  • 适用于高通量或低通量的两套配置
  • 和基于磁珠的样本制备试剂盒兼容
  • 预加载程序令使用更加简单
Qubit 3.0荧光定量仪
在新一代测序(NGS)实验中,需要将精确量的DNA文库分子上样到测序仪中。如果测序运行时的文库分子过多或过少,都会使数据质量受损。对于芯片分析(Microarray)和实时定量PCR(qPCR)而言,精确测定样本中的DNA或RNA也是必需的。
Qubit 转为珍贵样本和高投入应用设计
  • 选择性: 采用荧光染料, 特异识别并定量dsDNA,oligos,RNA,microRNA
  • 准确:比传统紫外分光光度计更加准确
  • 灵敏:最低检测1uL样品,准确定量浓度仅为10 pg/uL 的DNA和12.5 ug/mL的蛋白
  • 简单:易于使用的触摸屏界面和Android系统,全新的双核处理器,5秒获得结果,无需换算