您可使用这些专用蛋白检测试剂和试剂盒来估算和测量生物样本中特定的翻译后修饰 (PTM) 或功能性(酶)蛋白类别,包括糖蛋白和磷蛋白。
23260-Glyco-Carbo-Kit-250
糖蛋白碳水化合物估算试剂盒
测量蛋白糖基化,以纯化蛋白量相对于随附的糖蛋白标准品的百分比表示;使用高碘酸-席夫碱试剂 (PAS)。
检测试剂盒概述
  • 定性——可轻松识别纯化蛋白为糖蛋白还是被糖污染的样本
  • 半定量——通过与随附的一组糖蛋白标准品进行比较,估算纯化后糖蛋白的碳水化合物含量 (w/w)
  • 程序简单——可在不到75分钟的时间内完成;您只需该试剂盒、微孔板和板读数仪即可测定碳水化合物含量
  • 适应性强——标准曲线格式可用于设计醛类和碳水化合物成分的替代检测方案
应用
  • 在尝试使用酰肼试剂执行基于碳水化合物的结合或固定化化学反应之前,确定纯化的多克隆抗体或其他蛋白是否发生糖基化
  • 对通过亲和程序纯化的蛋白组分进行表征和分类
  • 评估非糖基化蛋白样本中的糖和碳水化合物污染
磷蛋白磷酸盐估算检测试剂盒
将蛋白分类并鉴定为磷酸化(丝氨酸和苏氨酸),并对磷酸化水平进行半定量评估。
检测试剂盒概述
  • 特异性——仅测量磷酸丝氨酸 (p-Ser) 和磷酸苏氨酸 (p-Thr);但不测量磷酸酪氨酸 (p-Tyr)
  • 方便——包含试管和96孔微孔板方案,只需不到90分钟即可完成
  • 半定量——使用随附的卵黄高磷蛋白标准品计算每摩尔蛋白的磷酸盐 (P) 摩尔数
  • 可定制——当先前表征的标准品可用时,该规格适用于开发纯磷蛋白的特异性检测试剂盒
应用
  • 鉴定蛋白是否含有磷酸丝氨酸或磷酸苏氨酸磷酸化
  • 估算 pS 和 pT 磷酸化的量
  • 为充分表征的目标磷蛋白开发特定的定量检测试剂盒
23270-Phospho-Estimate-250
仅供科研使用,不可用于诊断目的。