蛋白浓度测定方法
准确定量总蛋白浓度是大多数蛋白提取、分离和分析实验工作流程中的关键步骤。我们针对采用荧光计、分光光度计和酶标仪进行荧光法或比色法蛋白定量的应用,提供了多种测定试剂、试剂盒和标准品。
此外,我们还提供预稀释的蛋白标准品,简化了生成标准曲线的操作步骤,使用更加方便。免稀释蛋白标准品是一组预稀释的标准品,包装规格与多通道移液器兼容,可让您一次操作就能轻松将梯度稀释的标准品转移到微孔板中。
哪种蛋白定量试剂适合您?
 packaging, reagents, and dilution-free tubes for BCA protein assay
全新 Pierce 免稀释 Rapid Gold BCA 蛋白定量试剂盒
packaging, reagents, and dilution-free tubes for BCA protein assay
全新 Pierce BCA 蛋白定量试剂盒,含预稀释 BSA标准品
packaging, reagent, and dilution-free tubes for Bradford assay
全新 Pierce Bradford Plus 蛋白定量试剂盒,含预稀释 BSA标准品
packaging and reagents for qubit assay
Qubit宽范围蛋白定量试剂盒
何时选择
  • 需要准确度和可重现性
  • 需要速度和易用性
  • 需要准确度和可重现性
  • 需要速度和易用性
  • 需要兼容性和便捷性
  • 不需要高通量分析
准确性更出色
(蛋白间差异小)
动态范围更宽
(>2 mg/mL 宽)
快速(≤15分钟) 
含预稀释标准品
无需稀释样品
高通量(兼容微孔板)
兼容去垢剂 
兼容还原剂
可在 Qubit 4 上自动计算浓度
使用 SkanIt 软件*自动计算浓度 
产品货号A55861(1200孔)
A55860 (2400孔)
A55865 (2500孔)
A55864 (5000孔)
A55866 (3160孔)A50668 (100次)
A50669 (500次)
*Skan it 软件可用于 Multiskan FC、Multiskan SkyHigh 和 Varioskan LUX 微孔板读数仪。了解更多信息
【全新上市】Pierce™ 免稀释 Rapid Gold BCA 蛋白定量试剂盒
我们现提供免稀释蛋白定量产品,由蛋白定量试剂和预稀释蛋白标准品组成,可让蛋白定量变得简单、快速且准确。Pierce 免稀释蛋白定量产品可大幅减少传统定量实验中繁琐的稀释操作,并降低移液时误操作的概率,在把蛋白定量实验时长缩短 80% 的同时提供更准确的结果。点击了解更多关于免稀释蛋白定量试剂的信息。
蛋白定量概述
packaging, reagents, and dilution-free tubes for BCA protein assaypackaging, reagent, and dilution-free tubes for Bradford assaypackaging and reagents for qubit assay
BCA 定量
基于铜的蛋白测定方法,包括二辛可宁酸 (BCA) 法和 Lowry 法。
  • 与大多数表面活性剂兼容——即使样品中表面活性剂浓度高达 5% 亦是
  • 线性反应曲线 (R2 > 0.95)
  • 相比基于考马斯染料的测定方法,该方法的蛋白间差异性更小
  • 免稀释 BSA 蛋白标准品可缩短测定时间,轻松生成标准曲线
查看所有 BCA 蛋白定量
Bradford 定量
考马斯亮蓝法,可用于进行快速、简单的蛋白定量。
  • 相比大多数蛋白测定法,其速度通常更快,操作更便捷
  • 室温下进行
  • 与大多数盐离子、溶剂、缓冲剂、硫醇、还原性物质和金属螯合剂兼容
  • 免稀释 BSA 蛋白标准品可缩短测定时间,轻松生成标准曲线
查看所有 Bradford 定量和试剂
荧光法蛋白定量
基于荧光的蛋白定量检测方法可提供出色的灵敏度。
  • 出色的灵敏度,定量所需蛋白质样品的量更少
  • 时间并非关键因素,因此该测定法可适用于高通量应用中的自动化处理
  • 蛋白间一致性好
查看所有荧光法蛋白定量
相关产品及下游应用
相关资源
Pierce 蛋白分析方法 – 有关蛋白分析的文章集锦
蛋白定量技术指南 – 用于改进总蛋白或特定蛋白定量的工具和试剂。
蛋白定量兼容性表 – 总结了几种常用蛋白测定的兼容物质。
蛋白分析学习中心 — 不同蛋白分析技术的资源
蛋白生物学应用文档 — 基于研究应用和概念验证实验的期刊文章
使用 Pierce 免稀释蛋白测定试剂,摆脱束缚
仅供科研使用,不可用于诊断目的。