Search Thermo Fisher Scientific
浓缩液 | 浓缩液,不含 EDTA | 速溶片剂 | 速溶片剂,不含 EDTA | 速溶胶囊 | |
---|---|---|---|---|---|
Halt 蛋白酶抑制剂浓缩液 | Halt 蛋白酶抑制剂浓缩液,不含 EDTA | Pierce 蛋白酶抑制剂 XL 胶囊,不含 EDTA | |||
含 EDTA | 是,采用单独的瓶装 | 否 | 是 | 否 | 否 |
含 DMSO | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |
需要溶解 | 否(100X 浓缩液) | 否(100X 浓缩液) | 是 | 是 | 是 |
下游应用兼容性 | 与 2D 或 IMAC 不兼容 | 所有 | 与 2D 或 IMAC 不兼容 | 所有 | 所有 |
所含抑制剂 | AEBSF、抑肽酶、乌苯美司、E-64、亮抑蛋白酶肽、胃酶抑素 A、EDTA* | AEBSF、乌苯美司、E-64、胃酶抑素 A | |||
货号 | 78430 (24 x 100 µL) 78429(5 mL) 78438(10 mL) 87786(1 mL) | 78425 (24 x 100 µL) 78437(5 mL) 78439(10 mL) 87785(1 mL) | A32963(每片用于 50 mL 裂解液) A32953(每片用于 10 mL 裂解液) | A32965(每片用于 50 mL 裂解液) A32955(每片用于 10 mL 裂解液) | A37989(每个胶囊用于 500 mL 裂解液) |
*仅在 EDTA 配方中包含
图1.Pierce 蛋白酶抑制剂片剂可以抑制不同组织裂解物和细胞系中的蛋白酶活性。在添加(蓝条)和不添加(黑条)Pierce 蛋白酶抑制剂片剂的情况下,测定细胞和组织裂解物(1mg/mL)的蛋白酶活性。图片显示了蛋白酶抑制的百分比。
浓缩液 | 速溶片剂 | |
---|---|---|
Halt 磷酸酶抑制剂浓缩液 | Pierce 磷酸酶抑制剂片剂 | |
含 DMSO | 是 | 否 |
需要溶解 | 否(100X 浓缩液) | 是 |
下游应用兼容性 | 与 2D 或 IMAC 不兼容 | 所有 |
所含抑制剂 | 氟化钠、正钒酸钠、焦磷酸钠、β-甘油磷酸钠 | |
货号 | 78428 (24 x 100 uL) 78420(1 mL) 78426 (5 x 1 mL) 78427(10 mL) | A32957(每片迷你片剂用于 10 mL 裂解液) |
浓缩液 | 浓缩液,无 EDTA | 速溶片剂 | 速溶片剂,无 EDTA | |
---|---|---|---|---|
Halt 蛋白酶和磷酸酶抑制剂浓缩液 | Halt 蛋白酶和磷酸酶抑制剂浓缩液,不含 EDTA | Pierce 蛋白酶和磷酸酶抑制剂片剂 | Pierce 蛋白酶和磷酸酶抑制剂片剂,不含 EDTA | |
含 EDTA | 是的,采用单独的瓶装 | 否 | 是 | 否 |
所含抑制剂 | 抑肽酶、乌苯美司、E-64、亮抑蛋白酶肽、氟化钠、正钒酸钠、焦磷酸钠、β-甘油磷酸钠、EDTA* | |||
含 DMSO | 是 | 是 | 否 | 否 |
需要溶解 | 否(100X 浓缩液) | 否(100X 浓缩液) | 是 | 是 |
下游应用兼容性 | 与 2D 或 IMAC 不兼容 | 所有 | 与 2D 或 IMAC 不兼容 | 所有 |
货号 | 78442 (24 x 100 μL) 78440(1 mL) 78444 (5 x 1 mL) 78446 (10 mL) | 78443 (24 x 100 μL) 78441(1 mL) 78445 (5 x 1 mL) 78447 (10 mL) | A32959(每片迷你片剂用于 10 mL 裂解液) | A32961(每片迷你片剂用于 10 mL 裂解液) |
*仅在 EDTA 配方中包含
这些复合型蛋白酶和磷酸酶抑制剂浓缩液与片剂含有靶向和抑制丝氨酸、苏氨酸、酪氨酸磷酸酶,以及丝氨酸、半胱氨酸和天冬氨酸蛋白酶和氨基肽酶的化合物。EDTA 可以抑制金属蛋白酶的活性,液体抑制剂中的 EDTA 为独立瓶装,片剂中的 EDTA 直接包含于配方中。这些广谱抑制剂可同时防止蛋白质降解和保持磷酸化状态,只需一管或一片,即可全面保护蛋白完整性。
浓缩液 | 浓缩液,不含 EDTA | 速溶片剂 | 速溶片剂,不含 EDTA | 速溶胶囊 | |
---|---|---|---|---|---|
Halt 蛋白酶抑制剂浓缩液 | Halt 蛋白酶抑制剂浓缩液,不含 EDTA | Pierce 蛋白酶抑制剂 XL 胶囊,不含 EDTA | |||
含 EDTA | 是,采用单独的瓶装 | 否 | 是 | 否 | 否 |
含 DMSO | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |
需要溶解 | 否(100X 浓缩液) | 否(100X 浓缩液) | 是 | 是 | 是 |
下游应用兼容性 | 与 2D 或 IMAC 不兼容 | 所有 | 与 2D 或 IMAC 不兼容 | 所有 | 所有 |
所含抑制剂 | AEBSF、抑肽酶、乌苯美司、E-64、亮抑蛋白酶肽、胃酶抑素 A、EDTA* | AEBSF、乌苯美司、E-64、胃酶抑素 A | |||
货号 | 78430 (24 x 100 µL) 78429(5 mL) 78438(10 mL) 87786(1 mL) | 78425 (24 x 100 µL) 78437(5 mL) 78439(10 mL) 87785(1 mL) | A32963(每片用于 50 mL 裂解液) A32953(每片用于 10 mL 裂解液) | A32965(每片用于 50 mL 裂解液) A32955(每片用于 10 mL 裂解液) | A37989(每个胶囊用于 500 mL 裂解液) |
*仅在 EDTA 配方中包含
图1.Pierce 蛋白酶抑制剂片剂可以抑制不同组织裂解物和细胞系中的蛋白酶活性。在添加(蓝条)和不添加(黑条)Pierce 蛋白酶抑制剂片剂的情况下,测定细胞和组织裂解物(1mg/mL)的蛋白酶活性。图片显示了蛋白酶抑制的百分比。
浓缩液 | 速溶片剂 | |
---|---|---|
Halt 磷酸酶抑制剂浓缩液 | Pierce 磷酸酶抑制剂片剂 | |
含 DMSO | 是 | 否 |
需要溶解 | 否(100X 浓缩液) | 是 |
下游应用兼容性 | 与 2D 或 IMAC 不兼容 | 所有 |
所含抑制剂 | 氟化钠、正钒酸钠、焦磷酸钠、β-甘油磷酸钠 | |
货号 | 78428 (24 x 100 uL) 78420(1 mL) 78426 (5 x 1 mL) 78427(10 mL) | A32957(每片迷你片剂用于 10 mL 裂解液) |
浓缩液 | 浓缩液,无 EDTA | 速溶片剂 | 速溶片剂,无 EDTA | |
---|---|---|---|---|
Halt 蛋白酶和磷酸酶抑制剂浓缩液 | Halt 蛋白酶和磷酸酶抑制剂浓缩液,不含 EDTA | Pierce 蛋白酶和磷酸酶抑制剂片剂 | Pierce 蛋白酶和磷酸酶抑制剂片剂,不含 EDTA | |
含 EDTA | 是的,采用单独的瓶装 | 否 | 是 | 否 |
所含抑制剂 | 抑肽酶、乌苯美司、E-64、亮抑蛋白酶肽、氟化钠、正钒酸钠、焦磷酸钠、β-甘油磷酸钠、EDTA* | |||
含 DMSO | 是 | 是 | 否 | 否 |
需要溶解 | 否(100X 浓缩液) | 否(100X 浓缩液) | 是 | 是 |
下游应用兼容性 | 与 2D 或 IMAC 不兼容 | 所有 | 与 2D 或 IMAC 不兼容 | 所有 |
货号 | 78442 (24 x 100 μL) 78440(1 mL) 78444 (5 x 1 mL) 78446 (10 mL) | 78443 (24 x 100 μL) 78441(1 mL) 78445 (5 x 1 mL) 78447 (10 mL) | A32959(每片迷你片剂用于 10 mL 裂解液) | A32961(每片迷你片剂用于 10 mL 裂解液) |
*仅在 EDTA 配方中包含
这些复合型蛋白酶和磷酸酶抑制剂浓缩液与片剂含有靶向和抑制丝氨酸、苏氨酸、酪氨酸磷酸酶,以及丝氨酸、半胱氨酸和天冬氨酸蛋白酶和氨基肽酶的化合物。EDTA 可以抑制金属蛋白酶的活性,液体抑制剂中的 EDTA 为独立瓶装,片剂中的 EDTA 直接包含于配方中。这些广谱抑制剂可同时防止蛋白质降解和保持磷酸化状态,只需一管或一片,即可全面保护蛋白完整性。
如果蛋白浓度过低而无法进行后续实验和分析,您可以使用离心浓缩管快速浓缩样本。
高质量优化的 Invitrogen ELISA试剂盒使您能够从容、可靠和一致地测量靶标特异性蛋白质。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。