Search Thermo Fisher Scientific
在细胞裂解或分离之后,裂解物经常包含与下游步骤不兼容的杂质。我们提供多种除杂装置和树脂,实现简单高效的蛋白脱盐、缓冲液置换以及从样本中去除去垢剂。此外,如果蛋白浓度过低而无法进行后续实验和分析,您可以使用离心浓缩管快速浓缩样本。
为了满足蛋白样品制备中快速去除小分子物质的需求,我们推出了Pierce染料和生物素去除离心柱和96孔滤板。这些工具可高效去除未标记的荧光染料、生物素、未反应的还原剂、交联剂以及其他反应副产物,同时确保理想的蛋白回收率。
染料和生物素去除离心柱 | 透析卡和装置 | 蛋白脱盐柱、96孔离心板和色谱预装柱 | 蛋白浓缩管 | 去垢剂去除离心柱和96孔离心板 | |
---|---|---|---|---|---|
样本体积处理范围 | 50 μL–4 mL | 10 μL–250 mL | 2 μL–4 mL | 100 μL–100 mL | 25 μL–1 mL |
样本处理时间(取决于样本体积) | 5–15 min | 2–24 hrs | 5–10 min | 5–30 min* | 15–20 min |
关键应用 | 在反应后的除杂环节中去除未反应/未吸收的荧光染料、生物素、交联剂和还原剂 | 缓冲液置换、蛋白脱盐、病毒纯化 | 蛋白脱盐、缓冲液置换、去除未结合的标记物 | 蛋白浓缩、脱盐、缓冲液置换 | 去除阴离子、非离子和两性离子型去垢剂 |
推荐的样本类型 | 纯化的蛋白质 | 纯化的蛋白质 | 裂解物或纯化的蛋白质 | 裂解物或纯化的蛋白质 | 纯化的蛋白质或肽段混合物 |
是否适用于粘稠样本? | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |
处理过程样本是否受到稀释? | 否 | 可能 | 否 | 否 | 否 |
是否可选用伽马射线照射? | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |
* 针对于10K MWCO(取决于不同的装置——其它截留分子量的处理时间可能不同)
不用再手忙脚乱地处理透析袋了,试试操作更简单、更可靠的透析卡吧。Slide-A-Lyzer G3 透析卡具有更好的样品密封性,更简单的样品吸取体验。我们的第三代透析卡采用紧凑型设计,可节省存储空间,样品盖也更好打开。是取代传统透析袋,处理珍贵样品的理想选择。
Pierce染料和生物素去除柱可快速、高效地从大于7 kDa的目标蛋白中去除未反应/未吸收的荧光染料、生物素、交联剂和还原剂。
我们提供针对4种截留分子量(MWCO)的Thermo Scientific™ Pierce™浓缩管,处理体积介于100 μL – 100 mL之间。
Slide-A-Lyzer™透析装置,透析卡以及多种规格和截留分子量的透析瓶,Pierce™ 96孔微量透析板,以及SnakeSkin™透析袋
我们提供两种形式 - 针对于高浓度或低浓度肽段进行了优化 - 去垢剂去除树脂,可选离心柱形式或96孔离心过滤板形式。
使用Thermo Scientific™ Zeba™离心脱盐柱、离心板和色谱预装柱快速去除蛋白质溶液中的盐和小分子
Zeba脱盐柱为离心式脱盐柱,不需要单独准备柱子、预平衡等传统离心法的复杂处理步骤,仅需4个动作,即可在10分钟内轻松完成
Thermo Scientific™ Pierce™ RED带有简单易用的插入式或预装的透析板,可与自动化设备结合使用,以进行血浆蛋白质结合检测。
搭配RCFs高达21,000 x g的离心机,加速您的蛋白样品制备实验,多款可选、安全又易用。
我们的台式离心机的稳定性能,提高您的蛋白纯化和分离实验的工作效率和结果一致性。
我们提供多种形式的Thermo Scientific™ Pierce™ 高通量内毒素去除树脂,可以使用一种改进型的ε-poly-L-lysine [poly(ε-lysine)]亲和配体选择性结合并去除蛋白质、肽段及抗体样本内的内毒素。使用我们的离心柱型树脂,仅需1小时即可去除样本内≥99%的内毒素,并达到≥85%的蛋白质回收率。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。