Search Thermo Fisher Scientific
离子交换纯化 | 抗体纯化 | 融合蛋白表达纯化 | 生物素亲和纯化 | 蛋白固定化 | |
可选配体或化学试剂 |
|
|
|
|
|
填料类型 |
|
|
|
|
|
规格 |
|
|
|
|
|
内毒素污染的问题常见于蛋白纯化。点击了解更多关于我们内毒素定量和去除的产品信息。
我们提供强阳离子交换(SCX)和强阴离子交换(SAX)树脂和滤膜。我们的离子交换(IEX)树脂是坚硬的多聚微球,带有共价交联的表面。离子交换树脂操作简单并且提供超强物理和化学稳定性。
我们提供多种形式和包装规格的Protein A、Protein G、Protein A/G及Protein L固定树脂,它们对免疫球蛋白质具有特异亲和性,可纯化特定目标种类的所有抗体而不受抗原影响。
我们提供多种用于融合蛋白表达纯化的亲和纯化产品——尤其是针对His标签的钴和镍金属离子亲和层析(IMAC)树脂以及针对GST标签的谷胱甘肽树脂。我们还提供针对c-myc、HA标签和Flag标签的小规模树脂来进行蛋白质纯化。
亲和素和生物素之间的强结合已经被成功用于多种亲和纯化策略,我们提供多种固定化的生物素结合支持基质,包括亲和素、链霉亲和素、NeutrAvidin中性亲和素、CaptAvidin™可剪切亲和素,以及单体亲和素树脂用于蛋白纯化。
我们提供用于各种免疫沉淀(IP)和免疫共沉淀(co-IP)的多种形式蛋白纯化试剂盒,以及用于捕获蛋白质-核酸相互作用(ChIP和RIP)的产品和用于富集重组蛋白质和修饰蛋白质(Pull-down结合实验)的试剂。
基于移液器枪头的即开即用型MSIA™微离心柱在蛋白纯化时,可用于从复杂生物学样本中纯化很小量的目标产物。使用可自动化操作的MSIA微离心柱可以在蛋白纯化时,对目标产物进行免疫沉淀并纯化,具有高重复性。
蛋白质富集策略涉及选择性分离带有共同翻译后修饰(PTM)的蛋白质亚型,例如磷酸化和糖基化蛋白质。蛋白质富集通常使用亲和配体如金属离子亲和层析(IMAC)或固定化的外源凝集素。
我们研发了用于亲和纯化目标特异性蛋白质的活性固定化介质。活性介质修饰了不同的化学功能基团,可与目标蛋白的,胺、巯基、羰基或羧酸的发生共价交联,并将目标蛋白固定。
为了蛋白纯化实验方便,我们提供多种可用于小规模蛋白纯化的一次性塑料离心柱(分为基于离心和基于重力两种)、BupH™ Dry-Blend缓冲液包装,以及Pierce™ 10X和20X浓缩缓冲液。
当您需要进行大规模高效和高通量蛋白质的分离纯化时,可选用POROS大包装层析树脂,它是工艺规模生物分离的工业标准。
迷你或者小型实验室桌面离心机,结构紧凑,安全易用,相对离心力可达21,000 x g,是在蛋白纯化时进行蛋白样品制备的得力助手。
台式离心机系列精心考虑到您的空间、流程和蛋白纯化实验方案等方面的要求。出色的性能、可靠性、一致性和安全性,为蛋白纯化与分离提供有力保障。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。