44894-AminoLink-Plus-230
我们为蛋白质、抗体和其他分子的固定提供了多种活化载体和附件。这些树脂单独提供或以便利的试剂盒形式提供。选择基于 NHS 酯、AminoLink™、SulfoLink™、GlycoLink™、CarboxyLink™ 和其他活化技术的树脂。
  • 产品选择丰富——多种偶联化学方法可满足不同的固定策略
  • 性能卓越——树脂可以更大程度提高偶联效率和结合容量
  • 灵活——提供多种包装规格和形式
为您的实验选择合适的固定解决方案
 Pierce NHS 活化琼脂糖AminoLink 偶联树脂AminoLink Plus 偶联树脂SulfoLink 偶联树脂GlycoLink 偶联树脂CarboxyLink 偶联
靶标-NH2-NH2-NH2-SH-CHO-COOH
载体6% 琼脂糖(浆液或干粉)4% 琼脂糖4% 琼脂糖(高度交联)6% 琼脂糖Ultralink(聚丙烯酰胺/
吖内酯共聚物)
4% 琼脂糖
偶联容量>25 mg/mL 树脂1–20 mg/mL 树脂20 mg/mL 树脂20 mg/mL 树脂1–10 mg/mL 树脂5 mg/mL 树脂
偶联
时间
30 min4 hr4 hr2–3.5 hr30 min4 hr
推荐用途蛋白质蛋白质、抗体蛋白质、抗体蛋白质、多肽、抗体糖蛋白、多克隆抗体未经修饰的多肽
优点高偶联效率和容量高偶联效率高偶联效率允许温和洗脱偶联过程中正确定向抗体灵活且温和的偶联条件
缺点窄 pH 值范围 (7–9)可能会在抗原结合位点偶联可能会在抗原结合位点偶联必须首先还原蛋白质不建议用于单克隆抗体不建议用于抗体
 26196、26197(干树脂)、
 26200(浆液)
20381 (10 mL)、20382 (50 mL)20501 (10 mL)、20505 (50 mL)20401 (10 mL)、20402 (50 mL)、20404 (250 mL)53149 (10 mL)20266 (25 mL)
Coupling-Efficiency-Graph与竞争产品相比,Thermo Scientific Pierce NHS 活化琼脂糖能更有效地与稀释样本偶联。将兔 IgG (0.5 mg) 应用于 0.25 mL 活化琼脂糖的 PBS 溶液(pH 值7.2)中,持续30分钟。使用 Pierce 660 nm 蛋白检测试剂盒测定流穿液和洗涤液(未偶联 IgG)中的蛋白浓度。通过用添加量减去未偶联 IgG 的量,计算得出结合的 IgG。干粉或浆液形式 Pierce NHS 活化琼脂糖的偶联效率高于 NHS 活化 Sepharose™ 4 Fast Flow (GE Healthcare) 和 Affi-Gel™ 10 凝胶 (Bio-Rad)。
44999-002-SulfoLink-Peptide-TCEP图1.TCEP 有效减少多肽巯基(半胱氨酸残基),可更大限度提高与 SulfoLink 耦联树脂的共价固定效率。在使用 (+) 或未使用 (-) 25 mM TCEP 的条件下将肽段 A (0.5 mg) 和人降钙素肽 (1 mg) 孵育30分钟,然后采用默认试剂盒程序与 2 mL SulfoLink 树脂反应30分钟。每个肽段包含 C 端半胱氨酸以及 N 端荧光标签,通过它们可在回收反应溶液后测定未偶联肽段的比例。
高得率蛋白偶联
使用 pH 7.2 偶联程序固定时,各种蛋白质在 1 mL AminoLink Plus 树脂上的固定效率。
蛋白质反应的蛋白质 (mg)偶联的蛋白质 (mg)偶联效率 (%)
蛋白 G4.64.083
小鼠 IgG4.74.596
大鼠 IgG4.74.493
GAM*-IgG0.90.884
人 IgG4.84.697
人 IgM0.90.893
*GAM-IgG 即山羊抗小鼠 IgG,是一种二抗。
提供额外的活化载体和附件,还有便利的试剂盒形式,内含一次性色谱柱、缓冲液和偶联试剂。部分活化载体也提供磁珠形式。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。