FLAG-DyLight-550_抗体_MA1-91878-D550_荧光免疫检验法
抗体纯化方法包括从血清(多克隆抗体)、腹水液或者杂交瘤细胞系(单克隆抗体)的培养物上清液中分离出抗体。
抗体纯化方法从非常粗制到高度特异性不等:
  • 粗制型抗体纯化方法——血清总蛋白(包括免疫球蛋白)的一个子集形成沉淀
  • 一般型抗体纯化方法——对特定抗体类别(如 IgG)进行亲和纯化,但不考虑抗原特异性
  • 特异性抗体纯化方法——仅对在样品中与特定抗原分子结合的那些抗体进行亲和纯化
获得可用抗体所需的抗体纯化水平取决于该抗体的预期用途。
我们提供种类繁多的琼脂糖珠、亲和柱和纯化试剂盒,以从血清、腹水液或组织培养上清液中进行全部或特异性抗体纯化。 我们提供的抗体纯化产品包括多种蛋白A、蛋白G、蛋白A/G和蛋白 L。
抗体纯化树脂选择表
 蛋白A蛋白G蛋白A/G蛋白LMelon凝胶
Target富集IgG富集IgG富集IgG富集IgG负选
用途来自兔,猪,狗和猫血清的多克隆IgG抗体来自小鼠,人,牛和羊的IgG抗体来自多个物种的多克隆IgG抗体含有特殊kappa轻链的人或小鼠单克隆抗体不能使用蛋白A和蛋白G纯化的抗体
产品形式磁珠,过滤板,疏松型树脂(琼脂糖和POROS),离心柱和试剂盒,FPLC层析卡匣磁珠,过滤板,疏松型树脂(琼脂糖和POROS),离心柱和试剂盒,FPLC层析卡匣磁珠,过滤板,疏松型树脂(琼脂糖和POROS),离心柱和试剂盒,FPLC层析卡匣磁珠,过滤板,疏松型树脂,离心柱和试剂盒,FPLC层析卡匣血清和单克隆抗体试剂盒,FPLC层析卡匣,离心板
处理量µg–kgµg–kgµg–kgµg–mgµg–g
抗体纯化专题目录(抗体纯化方法)
该抗体纯化试剂盒使用共价固定至多孔树脂(如琼脂糖珠或磁珠)的蛋白A、蛋白G、蛋白A/G或蛋白L,可对来自多个物种的IgG抗体完成亲和纯化。
抗体纯化还会使用Dynabeads磁分离技术 ,有助于满足您在免疫沉淀方面的需求。 Dynabeads磁珠目前在已发表的超过5200篇文章中进行过引用。
请选择琼脂糖树脂、磁珠或者使用自然或重组形式的蛋白A、G、A/G和L结合并纯化IgG和其他种类免疫球蛋白(如抗体亚类 或动物物种)的其他亲和支持物。此外,也有用于其他类型抗体的亲和纯化产品,包括从腹水中提取的小鼠和人IgM以及人血清型IgA或分泌型IgA1。
此种抗体纯化方法通过选择一种层析树脂或沉淀试剂,以纯化血清和腹水液中的主要血清免疫球蛋白种类(如 IgG、IgM)。 抗体的理化属性明显不同于血清中的大多数其他大量蛋白(例如白蛋白和转铁蛋白),从而可根据这些鉴别特征进行选择和富集。
Thermo Scientific Pierce IgG 结合和洗脱缓冲液采用蛋白 A 和蛋白 G 琼脂糖珠等 IgG 亲和纯化支持物,可确保以高产量、非变性的方式进行抗体纯化。 这些即用型缓冲液中有几种也对抗体-抗原或蛋白-蛋白亲和纯化系统有效。
抗原特异性抗体纯化方法是通过将用于固定的抗原固定在树脂或微珠上并以此用作一种亲和支持物实现的。 可提供种类多样的活化亲和支持物(多孔树脂或磁珠)供您选择,从而成功固定肽、蛋白质以及其他抗原的氨基、巯基、羧基或糖基官能团。
免疫球蛋白链接蛋白特性表
 天然蛋白A重组蛋白A重组蛋白G重组蛋白A/G重组蛋白L
天然来源Staphylococcus aureusStaphylococcus aureusGroups C and G StreptococciPeptostrepto-coccus magnus
生产来源S. aureusE. coliE. coliE. coliE. coli
分子量(Dalton)46,70044,60021,60050,46035,800
SDS-PAGE分子量42 kDa45 kDa32 kDa40 到 45 kDa36 kDa
链接位点数量(#)5524+24
白蛋白链接位点NoNoNoNoNo
最佳链接pH8.28.255 到 8.27.5
免疫球蛋白链接靶点FcFcFcFcVL-kappa
产品展示
与我们合作,通过大量高品质免疫分析试剂和生化制品扩大您的工艺规模或产品开发渠道。我们为您的大规模应用提供各种化合物、设备和树脂。
请点击下方按钮,填写您的大包装和定制蛋白产品申请表。
填写表单