海藻低温保存试剂盒
低温保存是藻类保存及长期储存的最佳选择,因为它可最小化遗传漂变现象,有助于实验室间藻株和克隆的交换,并降低劳动和成本要求。GeneArt藻类低温保存试剂盒可用于在–80°C下保存藻株和克隆至少2年时间,从而避免如保存克隆那样使用液氮进行保存并进行持续的传代培养等工作。
只需将你的细胞在低温保存试剂A中培养2-5天,收集起来,然后重悬于低温保存试剂B,接着使用推荐的两款冻存盒*中的一款将一份样品冷冻于–80°C下即可。GeneArt藻类低温保存试剂盒可用于保存Chlamydomonas Chlorella藻株,并可在融解后实现100%的复原率。
  • 在–80°C下保存Chlamydomonas及藻株
  • 无需液氮保存
  • 最小化污染和遗传漂变风险
  • 可通过干冰运输来在实验室间进行克隆交换
* 如下的冻存盒已成功应用于GeneArt藻类低温保存试剂盒:
  • Thermo Scientific™ Nalgene™ Mr. Frosty 冻存盒
  • Biocision CoolCell FTS30 细胞冻存盒
将使用GeneArt藻类低温保存试剂盒冻存并在TAP生长培养基上进行复苏的Chlamydomonas (绿色及红色线)和培养于TAP生长培养基上的新鲜Chlamydomonas (蓝色)均依照厂商建议进行培养,并在80小时时间内对OD750进行监控(50 µE, 24°C, 110 rpm 摇床)。在3种状况下的生长是一致的,表明GeneArt藻类低温保存试剂盒在冷冻Chlamydomonas样品后有能力使其在复苏后具有与新鲜培养的藻株相似的生长特性。在Chlorella中可观察到类似结果(野生型及转化型,数据未显示)。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。