真核细胞蛋白表达
杆状病毒表达系统可进行高水平、易扩大的经翻译后修饰的重组蛋白制备。
当需要得到功能性目标蛋白而其他表达系统并不适用时,我们提供了在两种专利昆虫细胞系—Sf9及Sf21—中进行杆状病毒表达的选择。
无病毒滴度上清感染方法有助于确保实时及可重复表达所需的最优的宿主和表达条件,其培养规模可高至200 L。
要询问有关我们的蛋白表达服务的信息,请联系 lifescience-CNTS@thermofisher.com
小规模表达研究
将至少3种不同体积的病毒上清稀释液按计划加入至50 mL的Sf9和Sf21昆虫细胞培养体系中。在0, 24, 48,及72小时时取出固定份数的标准化细胞培养基并对细胞密度、生存能力、及随时间的大小变化进行评估。之后通过免疫蛋白印迹分析最终确定最优的表达条件。
蛋白质纯化服务
使用亲和纯化、离子交换、HIC、SEC及其他纯化方法
病毒扩增
制备重组杆状病毒及高滴度病毒上清
表达规模化
1 L-200 L
常见问题解答
杆状病毒表达系统都有哪些优点? 
杆状病毒表达系统可在细菌表达系统无法进行表达时来使用,也可在所需目标蛋白需要经翻译后修饰以用于功能和结构研究时使用。 我们推荐你从GeneArt表达优化基因开始使用,从而可提高表达水平及随后的蛋白得率。
杆状病毒是否会感染人? 
不会,这种系统是完全安全的,同时仍可在真核系统中进行蛋白表达。 
杆状病毒表达项目通常需要花费多久时间? 
如果从杆状病毒表达质粒起始的话,大多数项目可在6-7周内完成(包括纯化)。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。