Search Thermo Fisher Scientific
我们的 PichiaPink 酵母表达系统可产生高达 12 g/L 的翻译后修饰重组蛋白。
我们的新型 PichiaPink 酵母表达系统含有低拷贝和高拷贝质粒骨架、8种 分泌信号序列和 4种 酵母菌株—有助于您提高重组蛋白产量。
PichiaPink 酵母表达系统特点:
毕赤酵母 具有多种真核翻译后修饰过程和获得活性功能重组蛋白的较高可能性。
毕赤酵母 的优势包括快速生长、明确的遗传背景、简单的培养基配方和处理技术—这些优势使其成为在短时间内生产大量蛋白质的理想宿主。
使用 毕赤酵母 系统进行小规模到发酵规模的生产,有助于确保您获得生产所需蛋白量的灵活性。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。